Szén nanoanyagok
A szén nanoanyagok a szén allotropok kiterjedt családját alkotják, amely a 0-dimenziós fullerénekből és kvantumpontokból, az 1-dimenziós szén nanocsövekből (CNT), a 2-dimenziós grafénből, valamint a 3-dimenziós nanodiamantokból és nanoszarvakból áll. A szénnanoanyagokat egyedi fizikai és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően alkalmazások széles körében használják. Fedezze fel innovatív szén nanoanyagokból álló átfogó portfóliónkat, hogy tudományos áttöréseit elősegíthesse. A nanoszerkezetű anyagokkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el nanoanyag-tutorial.
Fullerének
Aulleréneket bakyballoknak is nevezik. A fullerének széles választékát kínáljuk a C60-tól a C70, C76, C78 és C84-ig, akár érintetlen formában, akár diszpergálásukat és feldolgozásukat segítő funkcionális csoportokkal. A fulleréneket könnyű kompozitokban, katalizátorhordozókban, biotudományokban és alternatív energiaforrásokban alkalmazzák. Fullerén termékeink skálázhatósága lehetővé teszi, hogy termékötleteit könnyen megvalósíthassa.
Carbon Nanotubes
A szén nanocsövek koncentrikus falaik száma szerint osztályozhatók egyfalú nanocsövek (SWCNT), duplafalú nanocsövek (DWCNT) vagy többfalú nanocsövek (MWCNT). Az egyfalú szén nanocsövek (SWCNT) átmérője és spirális szöge drámai hatással van az elektronikus tulajdonságaikra, ami miatt egyes nanocsövek fémes vezetőként, mások pedig közvetlen sávhézagos félvezetőként viselkednek. A kiralitás-specifikus SWCNT-jeink optimálisak a nagy teljesítményű, térhatású tranzisztorokon alapuló elektronika előállításához. Húzható többfalú szén nanocsövek (MWCNT) tömbjeink megkönnyítik a tiszta MWCNT egyszerű feldolgozását hasznos makroszkopikus formákká, például filmekké és szálakká, anélkül, hogy szükség lenne olyan pusztító utókezelésekre, amelyek általában károsítják az érintetlen CNT-k szerkezetét és tulajdonságait, vagy veszélyeztetik teljesítményüket a végső alkalmazásokban. A CNT nagy méretarányának, elektromos vezetőképességének, kiemelkedő hővezető képességének és erős mechanikai tulajdonságainak köszönhetően támogatja az élvonalbeli alkalmazásokat a rugalmas, átlátszó, vezető képernyők, a bioelektronika, a mesterséges izmok, a szálelektronika és az intelligens textíliák területén.
Graphene
A grafén az egyik legígéretesebb szénnanoanyag. A grafén atomvékony egyrétegű szerkezettel, nagy felülettel, valamint robusztus mechanikai és elektrokémiai tulajdonságokkal rendelkezik. A kutatások középpontjában az elektronika, az energia, a könnyű kompozitok és a biomedicinális alkalmazások terén áll. A kutatók bebizonyították, hogy két egymásra helyezett grafénréteg ellenállás nélkül képes vezetni az elektronokat, ha hatékony "mágikus szögben" elforgatják őket, vagy teljesen szigetelővé válnak, így az eszközök tulajdonságai óriási mértékben változnak. A grafén, grafén nanoszalagok és grafén-oxid alapú anyagaink gyűjteménye különböző formákban áll rendelkezésre, hogy könnyen beépíthetők legyenek minden alkalmazásába.
Nanodiamonds
Fluoreszcens nanodiamonds-aink rendkívül stabil, alacsony toxicitású, nagyfokú biológiai kompatibilitással és végtelen fotostabilitással rendelkező bioimaging eszközök. A fotoblinking hiánya, a hosszú fluoreszcencia-élettartam (>10 ns) és a biofunkcionalizálás egyszerűsége segít a kutatási törekvések sikerének elérésében.
Carbon-Based Quantum Dots
Fedezze fel nem mérgező szénalapú kvantumpontjainkat és grafén kvantumpontjainkat, amelyek jó oldhatósággal, stabil fotolumineszcenciával és jobb felületi oltással rendelkeznek, így ígéretes jelöltek a szervetlen kvantumpontok kiváltására.
Más szén-nanoanyagok
Egyéb szén-nanoanyagokat is kínálunk, például szén nanoszarvakat (CNH) és szén nanoszálakat (CNF). Figyelemre méltó CNH-ink nagy felületet, nagy elektromos és hővezető képességet, valamint jó oldatos feldolgozhatóságot kínálnak, nagyüzemi gyártási képességgel kombinálva. A CNH-k életképes lehetőséget jelentenek katalizátor hordozó, gáztárolás, energiatárolás, gyógyszeradagolás és fényterápia számára.
CNF-jeink diszkontinuusak, erősen grafitosak, a legtöbb polimerfeldolgozási technikával nagymértékben kompatibilisek, és izotróp vagy anizotróp módon diszpergálhatók. Ezek költséghatékony anyagok, amelyek kiváló mechanikai tulajdonságokkal, nagy elektromos vezetőképességgel és magas hővezető képességgel rendelkeznek, és amelyek a mátrixok széles skálájához adhatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagokat, hőre keményedő műanyagokat, elasztomereket, kerámiákat és fémeket. A CNF-ek egyedi felületi állapottal is rendelkeznek, ami megkönnyíti a funkcionalizálást és más felületmódosítási technikákat, hogy a nanoszálakat az alkalmazáshoz igazítsák/módosítsák.