Polimer-szintézis technikák
A polimerek olyan anyagok osztálya, amelyek kis ismétlődő kémiai egységekből állnak. A polimer építőelemét vagy ismétlődő egységét monomernek nevezzük. A polimerizáció vagy polimerszintézis olyan kémiai reakció, amelynek során a monomerek kovalens kötéssel kapcsolódnak össze polimerszerkezetek kialakításával. A polimerlánc hosszát a láncban lévő ismétlődő egységek száma jellemzi, amelyet polimerizációs foknak (DP) nevezünk. A polimer molekulatömege az ismétlődő egység molekulatömegének és a DP-nek a szorzata. A polimerek alapvető tulajdonságai elsősorban a molekulatömegtől, a szerkezettől (lineáris vagy elágazó) és a DP-től függnek.
Kiemelt kategóriák
Megbízható polimerizációs eszközöket biztosítunk a monomerek kémiai reakciójának elindításához és manipulálásához, hogy a különböző alkalmazásokhoz specifikus tulajdonságokkal rendelkező polimerláncokat vagy hálózatokat alakítsunk ki.
Fedezze fel a polietilénglikol (PEG) és PEG-származékok széles molekulatömeg-tartományban rendelkezésre álló választékát minden PEGilálási igénye és alkalmazása számára.
A természetes és szintetikus biomedicinális polimerek széles választékát kínáljuk fejlett tulajdonságokkal, amelyek alkalmasak az Ön összes biomedicinális alkalmazásához.
Fedezze fel sokoldalú hidrofób polimerek portfólióját, hogy támogassa tapadási, bevonat-, szál-, film-, műanyag- és biomedicinális alkalmazásait.
A részt vevő kémiai reakció típusa alapján a polimerizációkat két csoportba sorolják, amelyeket kondenzációs és addíciós polimerizációnak neveznek. A kondenzációs vagy lépésnövekedéses polimerizáció során két különböző két- vagy háromfunkciós monomer között kondenzációs reakció megy végbe polimerek előállítása céljából, amelynek során a reakcióból kis molekulák, gyakran víz, távoznak. Az addíciós polimerizáció vagy láncnövesztő polimerizáció során a polimer növekedése úgy történik, hogy a monomerek a polimerlánc aktív helyeihez adódnak, és az aktív helyek minden egyes növekedési lépés végén regenerálódnak. A reaktív centrumokkal rendelkező iniciátorfajok előállításához iniciátorra van szükség. A reaktív centrum lehet szabad gyök, kation, anion vagy fémorganikus komplex.
A polimerek tulajdonságai nagymértékben függnek a monomer típusától és a szintézishez használt polimerizációs módszertől. Az élőgyökös polimerizáció, más néven kontrollált gyökös polimerizáció (CRP) lehetővé teszi a polimer molekulatömegének, molekulatömeg-eloszlásának, funkcionalitásának és összetételének jobb szabályozását. A CRP a vinilmonomerek széles skálájával használható a különböző alkalmazásokhoz szükséges, változatos tulajdonságokkal rendelkező polimerek előállításához.
Három alapvető CRP-technika létezik:
- Atom transzfer radikális polimerizáció (ATRP)
- Reversibilis addíciós/fragmentációs láncátvitel (RAFT) polimerizáció
- Nitroxid-mediált polimerizáció (NMP)
Az ATRP jól alkalmazható olyan felületmódosítási alkalmazásokhoz, amelyek a testre szabott hidrofilitásra, tapadó tulajdonságokra vagy nanorészecskék funkcionalizálására támaszkodnak. Mind a RAFT, mind az ATRP által nyert polimerek módosíthatók a polimerizáció után, és széles körben használják őket az orvosbiológiai területen a gyógyszeradagolás és a szövettechnológiai alkalmazásokban. Az orvosbiológiai alkalmazásokhoz használt blokk-kopolimereket általában RAFT vagy ATRP segítségével fejlesztik ki. Az NMP-ből kifejlesztett blokk-kopolimerek nélkülözhetetlenek a pigment-diszperzió, a memóriaeszközök és a kompozitok gyártásához.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Keresse meg a reverzibilis addíciós-fragmentációs lánctranszfer (RAFT) polimerizációs folyamatot, a RAFT szerek osztályait és alkalmazásait.
- Az üvegesedési átmeneti hőmérséklet (Tg) és az olvadási hőmérséklet (Tm) irodalmi értékeit a leggyakoribb homopolimerekre adjuk meg.
- Refractive index (RI or n) is of critical importance for photonics applications such as optical waveguides and ophthalmic devices. Based on their unique refractive index characteristics and good optical clarity, polymeric materials are also used as anti-reflective coatings for solar cells, displays and contact lenses.
- A MALDI-TOF MS eszköz a végcsoport-azonosság és a transzformációk megerősítésére, a sikeres és teljes konjugáció ellenőrzésére. A funkcionalizált polimerek gyors és hatékony útvonalat biztosítanak a különböző polimer konjugátumok szintéziséhez számos alkalmazáshoz, ha a megfelelő végcsoport jelen van.
- ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
- Mindent látni (50)
Kapcsolódó protokollok
- Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
- Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
- RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
- Mindent látni (6)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com