Fehérje expresszió
A genomika, a klónozás és számos molekuláris biológiai technika fejlődése lehetővé teszi a kutatók számára, hogy heterológ fehérjéket fejlesszenek ki számos biológiai rendszerben. A rekombináns fehérjék expressziójának képessége a kutatók számára a további kutatási vizsgálatokhoz nagy teljesítményű downstream alkalmazások széles körét biztosítja. Kis léptékben a fehérjék túlexpressziója megkönnyítheti a fehérje funkciójának megértését célzó vizsgálatokat; míg a nagyléptékű fehérje előállítása elengedhetetlen az enzimek, antitestek és vakcinák előállításához. Az optimális sejtnövekedési és fehérjeexpressziós feltételek meghatározása kritikus mind a kis-, mind a nagyléptékű fehérjeexpressziós rendszerek esetében. Akár prokarióta, akár eukarióta expressziós rendszerre van szükség a poszttranszlációs módosításokhoz, a sejttípus nagymértékben meghatározza, hogy milyen eszközökre és reagensekre van szükség az optimális fehérjeexpresszióhoz.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
- A géntechnológia lehetővé teszi a rekombináns fehérjék kutatási célú, nagymértékű expresszióját és izolálását.
- Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.
- FLAG® és 3xFLAG® expressziós vektorok és termékek bakteriális és emlős expressziós vektorokhoz, fehérjék kimutatásához és tisztításához.
- Az IUBMB-Sigma-Nicholson Metabolic Pathways diagram a mitokondriumokban és a kloroplasztiszban zajló ATP-anyagcsere útvonalakat ábrázolja, amelyek az ATP-szintáz által végzett ATP-szintézist irányítják.
- Mindent látni (107)
Kapcsolódó protokollok
- Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
- Achieve high protein yields with the ALiCE® Cell-Free Protein Synthesis System that allows you to obtain “difficult to produce” proteins in a matter of hours instead of weeks.
- This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
- Next Generation Cell Free Protein Expression Kit (Wheat Germ) (CFPS700) PROTOCOL
- It is possible dissolve 1 tablet in as little as 2 ml double distilled Water, results in a 25x stock solution, without difficulty.
- Mindent látni (21)
További cikkek és protokollok keresése
A fehérjeexpressziós vektorok
Az expressziós vektorok vagy plazmidok olyan kör alakú DNS-szekvenciák, amelyeket a kutatók általában eszközként használnak az őket érdeklő fehérjét kódoló gén befogadására. Az érdeklődésre számot tartó gént tartalmazó plazmidokat ezt követően transzformálják vagy transzfektálják sejtekbe a fehérje túlterjesztése érdekében. A plazmidok különböző hasznos elemeket tartalmaznak, amelyek megkönnyítik a klónozást, a klónszelekciót, a fehérjeexpressziót és a tisztítást, többek között, de nem kizárólagosan, többszörös klónozási helyet (MCS), a klónszelekcióhoz használt antibiotikum-rezisztenciagéneket, egyedi címkéket a fehérje azonosításához és tisztításához, valamint erős promóterrégiókat a fehérjeexpresszió irányításához. A fehérjeexpressziós vektorok széles választéka létezik, mivel ezen elemek közül sok felcserélhető a konkrét alkalmazási igényektől és a fehérjeexpresszióhoz használt sejttípustól függően.
Bakteriális, emlős és további fehérjeexpressziós rendszerek
A gyors növekedési kinetikával és a E. coli-ban néhány perc alatt végbemenő plazmidtranszformációval a baktériumok a rekombináns fehérjék előállításának munkagépe. A bakteriális fehérjeexpresszió a 70S bakteriális riboszóma 30S és 50S riboszóma alegységeire támaszkodik. A plazmidmentes sejtek növekedésének megakadályozása érdekében antibiotikum-rezisztens géneket tartalmazó plazmidokat használnak szelekciós módszerként az olyan baktériumok azonosítására és izolálására, amelyek beépítették a kívánt fehérjekódoló szekvenciát tartalmazó plazmidokat. Bár a génszekvencia jelenlétének megerősítéséhez gyakran további genetikai szekvenálásra van szükség, a plazmidmentes baktériumok eltávolítására általában számos, a bakteriális fehérjeszintézist blokkoló antibiotikumot használnak. A baktériumok mellett rovar-, élesztő- és emlőssejtvonalakat is gyakran használnak fehérjeexpresszióra. A baktériumokkal ellentétben azonban az eukarióta sejtvonalak további molekuláris gépezetet tartalmaznak a poszttranszlációs módosítások (pl. glikoziláció) létrehozásához, és gyakran elengedhetetlenek a fehérjék funkcionalitásához és az értelmes downstream elemzésekhez.
Rekombináns fehérje-expressziós alkalmazások
A rekombináns fehérjék olyan fehérjék, amelyeket a fehérjeexpresszáló plazmidban kódolnak, és amelyeket a maximális fehérjeexpresszió/tisztítás érdekében módosítottak, vagy mutáltak a fehérje funkciójának felmérése érdekében. A fehérjét kódoló szekvencia akár egyetlen nukleotiddal történő hozzáadásának, eltávolításának vagy módosításának képessége rendkívül hatékony eszközt biztosít a kutatók számára az alapvető kutatási kérdések széles körének vizsgálatához, valamint a fehérje egészséges és beteg szövetekben betöltött funkciójának tisztázásához. A rekombináns fehérje-expressziós technológia következményei messze túlmutatnak az alapkutatási alkalmazásokon, és alapvető fontosságúak az életmentő terápiák és vakcinák kifejlesztéséhez.