IVD gyártás
Az in vitro diagnosztika (IVD) magában foglalja a minták, például szövetek vagy vér vizsgálatát, hogy érzékeny tesztekkel kimutassák a betegségeket vagy más állapotokat. Az IVD felhasználható egy személy általános egészségi állapotának nyomon követésére, valamint a betegségek kezelésének vagy megelőzésének elősegítésére.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Choosing lateral flow pad materials is critical to the success of the test. Pads comprise the porous matrices that are used for the sample pad, conjugate pad, and absorbent pad.
- Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
- Fit-for-use products offer the quality, consistency & documentation necessary for every step of your IVD development and manufacturing process.
- Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.
- Elérhető fluoreszcens in situ hibridizációs (FISH) eljárások, reagensek és berendezések.
- Mindent látni (29)
Kapcsolódó protokollok
- Ismerje meg a standard PCR protokoll lépéseit, és tekintse át a reagenslistákat vagy a ciklikus paramétereket. Ez a módszer a DNS rutin PCR-amplifikációjához standard Taq DNS-polimerázt használ.
- Az izzítás két egyszálú, komplementer szekvenciájú oligonukleotid melegítésének és hűtésének folyamata.
- Ezek a táblázatok segítenek eligazodni számos gyakori pufferoldat pH és pKa szerinti elkészítésében. Válasszon egy olyan puffert, amelynek pH-tartománya az adott vizsgálathoz megfelelő.
- Ismerje meg a Sanger-szekvenálás lépéseit vagy a láncvégződési módszert, valamint a DNS-szekvenálás működését és a Sanger-szekvenálás eredményeinek pontos leolvasását a kutatásaihoz.
- A SYBR Green qPCR protokoll egy olyan módszer, amelyet a génexpresszió és az RT-PCR reakciók pontos mennyiségi meghatározására terveztek.
- Mindent látni (2)
További cikkek és protokollok keresése
IVD Assay típusok
A legtöbb in vitro diagnosztikai teszteket molekuláris vagy immunodetektálási technológiák alapján fejlesztik ki, beleértve a polimeráz láncreakciót (PCR), az enzimhez kötött immunszorbens teszteket (ELISA), a kemilumineszcens immunpróbákat (CLIA), a laterális áramlást, a citológiát és az immunhisztokémiát. A PCR és változatai specifikus és érzékeny kimutatási módszerek, amelyeket a kórokozót vagy betegséget jelző egyedi DNS/RNS szakaszok azonosítására és felerősítésére használnak.
Az ELISA-alapú vizsgálatokban az antitesteket egy kromogén enzimhez kötik, amely szubsztrát jelenlétében kvantitatív, kolorimetrikus jelet eredményez. A CLIA során egy enzim a szubsztrátot kemilumineszcens jellé alakítja át, amely látható vagy közel látható fény formájában bocsátódik ki. A keletkező fény mennyisége közvetlenül korrelál a mintában jelen lévő célanalit mennyiségével. Az oldalsó áramlású tesztcsíkokat rutinszerűen használják bizonyos célkomponensek kimutatására folyékony mintákban. Az alapvető immunkromatográfiás elvek alapján komplex képződik a mintaáramban lévő detektor részecske és a tesztvonalon megkötött befogadó reagens között. Egyes festési próbák antitesteket és specifikus festékeket használnak a betegségre utaló sejtek azonosítására és lokalizálására. Ezeket a vizsgálatokat széles körben használják a citológiában, a hematológiában, a vércsoport meghatározásában és a szövettanban.
IVD fejlesztés és méretnövelés
A diagnosztikai vizsgálatok kifejlesztése a tervezési szakasztól a termékfejlesztésen át a végső gyártásig a biológia, a kémia, a fizika és a mérnöki tudományok alapelveit alkalmazza. Nincs garancia arra, hogy a K+F környezetben kifejlesztett, a szükséges klinikai érzékenységgel és specificitással rendelkező tesztek átvihetők lesznek a gyártási léptékre. A laboratóriumi körülmények között megbízhatóan működő vizsgálat gyakran további fejlesztést és reagens-újratervezést igényel, amikor a méretnövelésre kerül sor. A tapasztalt diagnosztikai tesztfejlesztők a szabályozási követelményekkel és az ellátási lánc biztonságával összehangolt, kulcsfontosságú, felhasználásra alkalmas anyagokat használnak fel, hogy a variációk minimalizálásával jelentős időt és költséget takarítsanak meg. Az ígéretes teszt felfedezésétől a szabályozó hatóságok által jóváhagyott, piacképes IVD-készletig tartó folyamat két vagy több évet is igénybe vehet.
IVD Manufacturing
A diagnosztikai teszt sikeres átmenetét követően a fejlesztő hangsúlya az összetevők és az összeszerelés minőségének nyomon követésére és ellenőrzésére helyeződik át. Az ellátási lánc kezelése kritikussá válik, és kockázatcsökkentő stratégiákat dolgoznak ki az üzletmenet folytonosságának biztosítására a gyártási zavarok esetén. A minőségirányítási rendszerek (QMS) és a gyártási folyamatok gondos dokumentálása az ISO és más szabályozási irányelveknek megfelelően biztosítja, hogy a végső vizsgálati termék megfeleljen a követelményeknek és eladható legyen. Az irányító szervek az összes IVD-gyártó létesítményben ütemezett és nem ütemezett auditokat végeznek a biztonsági és minőségi megfelelés ellenőrzése érdekében.
IVD szerződéses gyártás kiszervezése
Az IVD-gyártás a házon belüli gyártáshoz szükséges jelentős tőkeköltségek miatt indokolt stratégiai döntés. A berendezések költségei mellett szükség van egy, az összes szabályozási követelményhez igazodó minőségirányítási rendszer (QMS) kialakítására, a személyzet felvételére és a megfelelő tanúsítványok megszerzésére is. A jelentős tőkeköltségek miatt sok vállalat a kiszervezést választja, hogy tőkéjét az üzlet növekedésére és új termékek kifejlesztésére fordíthassa. A sikeres, szerződéses gyártáson keresztül történő tesztbevezetés szempontjai közé tartozik, hogy a partnerek képesek-e az ellátási lánc menedzsmentjét, a tesztek gyártásig történő skálázását és a szabályozási megfelelését kezelni.