Kelátképző és redukáló szerek a kutatáshoz
Kelátképző és redukáló szerek széles választékát kínáljuk nagy tisztaságú minőségben és változatos formában a biokémiai kutatásokhoz.
A kelátképzők, vagy kelátképző szerek megtalálhatók a biológiai anyagokban, és a gyakran mérgező nehézfém szennyeződések eltávolítására és a sejtek anyagcseréjének helyreállítására szolgálnak. Gyűrűs szerkezetük révén a kelátorok két vagy több kötést képesek létrehozni a fémionokkal, ami vízben oldódó, stabil komplexek kialakulását eredményezi. Az etiléndiamin, az EDTA és az EGTA jól ismert példák a kelátorokra.
A fehérje biokémiai elemzések és az oxidációs-redukciós reakciók elvégzése egyaránt szükségessé teszi reduktorok vagy redukálószerek, más néven redukálószerek használatát. A reduktánsok elektronokat adnak le egy redoxi kémiai reakcióban. Számos gyakori redukálószer a DL-ditiotreitol (DTT), nátrium-ditionát, DTE, TCEP, β-merkaptoetanol (BME) és a nitrilotriaecetsav (NTA).
Bővebben
KELÁTKÉPZŐANYAGOK A KUTATÁSBAN
A kelátképzőket komplexképző anyagként használják. Különböző kémiai és biokémiai elemzésekben pufferkomponensként, nukleinsav/fehérje lebomlás gátlóként, enzimatikus reakciók katalizátoraként, affinitás kromatográfiában és sejtkultúrában hasznosak. A kelátorok hatásos terápiás szerek az anyagcsere és a kapcsolódó betegségek, például vérszegénység, rák, akut vesebetegség, öregedés, neurodegeneratív rendellenességek stb. kiegyensúlyozására. Az ipari, analitikai és laboratóriumi kísérletekben ezeket a fémion-kelátorokat extrakciós anyagként, indikátorként és fémleválasztó anyagként használják.
REDUKÁLÓ SZEREK A KUTATÁSBAN
A redukálókat proteomikai módszerekben, például fehérjetisztítás, denaturálás és szolubilizáció során használják, és különösen ügyesek a szabad szulfhidrilcsoportok stabilizálásában és a diszulfid (SH) kötések redukálásában a fehérjékben és peptidekben. A fehérjetisztítás során a pufferekben enzimstabilizátorként működnek, megakadályozva a ciszteinmaradványok oxidációja által okozott aggregációt. A reduktorok biológiai antioxidánsként is szolgálnak, megakadályozzák a fehérjék oxidációját és a ribonukleázok denaturálódását. Kutatások kimutatták, hogy a kelátképző reagensek redukálószerekkel kombinált alkalmazása támogatja a kationos nehézfémek és anionos szennyeződések, például az arzén eltávolítását.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Chelators
BioUltra Chelators. A chelate is a water-soluble complex between a metal ion and a complexing agent. It usually does not dissociate easily in solution, but forms an inert complex.
- Protocol: Nuclear Protein Extraction Without the Use of Detergent
Detergent-free procedure is recommended for nuclear protein preparation to avoid interference with labeling efficiency of extracted proteins.
- Calculators & Apps: Detergent-based Western Blot Stripping Buffer
Ez a detergens alapú strippelőoldat receptje lehetővé teszi az antitestek eltávolítását a kemilumineszcenciával vagy radioaktív jóddal vagy más izotópokkal kifejlesztett Western blotokról.
- Flyer: Biochemicals for New and Growing Labs
Discover how our high-purity biological buffers, detergents, and reagents can help empower your innovation and build a better lab.