Merck
Levegőfigyelő készülékek és csövek
ASSET EZ4 NCO száraz mintavevő izocianátok levegőben történő mintavételéhez
A levegő monitorozását a környezeti, a beltéri levegőben és a munkahelyi környezetben lévő szennyező anyagok koncentrációjának meghatározására végzik. Munkamegoldásokat kínálunk az oldószeres deszorpcióhoz, a termikus deszorpcióhoz és a teljes levegő mintavételezéséhez, beleértve az aktív, passzív és teljes levegő mintavevő készülékeket. Levegőmintavételi eszközeinket úgy terveztük, hogy megfeleljenek a Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Intézet (NIOSH), a Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Hivatal (OSHA), az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (USEPA), az Amerikai Vizsgáló és Anyagvizsgáló Társaság (ASTM) módszerei és más regionális módszerek szerinti mintavételi és elemzési kritériumoknak. 
Kiemelt termékek megtekintése:   
Kapcsolódó termékforrások
ORBO™ szorbentcsövek aktív levegő mintavételhez
AzORBO™ szorbenscsövek két, üveggyapottal vagy habbal elválasztott adszorbens ágyat tartalmaznak, reprodukálható visszanyerést és alacsony standard eltéréseket biztosítva. Kiváló minőségű és speciális adszorbensek széles választékát kínáljuk, beleértve a Carbopack™/ Carbotrap® grafitizált szénfeketéket (GCB), a Carboxen®, Carbosieve®, Carbon Molecular Sieves (CMS), XAD és Tenax porózus polimer adszorbensek, faszén, petróleumszén, szilikagél és Florisil.
Karbonil mintavétel LpDNPH patronokkal
Az LpDNPH patronokat a karbonilok 2,4-dinitrofenil-hidrazinnal bevont, nagy tisztaságú szilícium-dioxid adszorbensen történő csapdázására használják. LpDNPH patronjainkat környezeti, beltéri és ipari higiéniai légkörökben történő felhasználásra jelölték ki, és megfelelnek a NIOSH 2016, ASTM D5197, US EPA 100, IP-6A és TO-11A követelményeknek.
Termikus deszorpciós csövek aktív levegőmintavételhez
Adszorpciós csöveink kiváló teljesítményt nyújtanak a levegőben lévő illékony szerves vegyületek megkötéséhez és termikus deszorpciójához. Rozsdamentes acél és üvegszálas, előre csomagolt mintavevő csövek széles választékával rendelkezünk, amelyek teljes mértékben kompatibilisek a PerkinElmer, Markes (MI), Gerstel®, Shimadzu, OI Analytical®, Tekmar® és Dynatherm termikus deszorberekkel. Különböző méretekben kínálunk üres rozsdamentes acél és üveg termikus deszorpciós csöveket is, amelyek mintavételi áramlási nyilat, vonalkódot és egyedi azonosító számot tartalmaznak levegőmintavételhez, termikus extrakciós elemzéshez és egyedi fókuszáló csövek létrehozásához.
ASSET™ EZ4 mintavevők izocianátokhoz
Az ASSET™. EZ4 száraz mintavevők izocianátokhoz a könnyen kezelhető száraz mintavevők, amelyek a végső érzékenységet kínálják a gyűjtéshez & a gőzfázisú és aeroszol izocianátok méréséhez. Az ASSET™ EZ4-NCO száraz mintavevő az izocianát monomerek és oligomerek teljes skáláját gyűjti; míg az ASSET™ EZ-ICA mintavevő az izociánsav (ICA) és a metil-izocianát (MIC) alacsony szinteken történő gyűjtésére szolgál.
Aktív levegő mintavételezéshez használt bevonatos szűrők
Innovatív bevonatos száraz szűrőket kínálunk, mint például az ASSET® EZ4 levegőmintavevő készülékeinket a levegőben lévő izocianátok mintavételezéséhez, valamint kiválasztott bevonatos szűrőket kazettákban, részecske-mintavételezéshez és aeroszolokhoz. Szűrőink, kazettáink és tartozékaink, amelyeket számos OSHA és NIOSH módszerben idéznek az Egyesült Államokban, minőségük és megbízhatóságuk miatt általánosan elismertek.
DSD-DNPH diffúziós mintavevő passzív légmintavételhez
/h2>
A DSD-DNPH mintavevő egy minden egyben mintagyűjtő és elúciós eszköz, amelyet a levegőben lévő aldehidek és ketonok mérésére használnak. Termékünket az OSHA 1007-es szabványa ajánlja: Az aldehidek meghatározásának módszere.
Radiello® passzív mintavevő
A radiello® mintavevő radiális passzív mintavételi kialakítást alkalmaz a gyorsabb mintavételi sebesség, a nagyobb kapacitás és a széllel, hőmérséklettel és páratartalommal szembeni jobb ellenálló képesség érdekében. A több mint 10 patronos adszorbens, tiszta adszorbens vagy kémiailag bevont hordozó, valamint négy különböző diffúziós test segítségével a radiello® passzív mintavevő több száz különböző gáznemű vegyület mintavételezésére használható különböző körülmények között. A radiello® rendszer alkalmas VOC, aldehidek, BTEX, fenolok, ammónia (NH3), ózon (O3), VOC, aldehidek, BTEX, fenolok, ammónia (NH3), ózon (O3), 1,3-butadién, izoprén, nitrogén- és kén-dioxidok (NO2 és SO2), érzéstelenítő gázok, gőzök, kénhidrogén (H2S), sósav és fluorsav (HCl és HF).
Whole Air Sampling Products
A teljes levegő mintavételezése úgy történik, hogy a levegőt egy edénybe szívjuk, így a kívánt vegyületek közvetlenül az edényből nyerhetők ki. A Tedlar® gázmintavevő zsákok toló/húzó zárószelepekkel (PLV) és csavaros zárószelepekkel (SCV) egyaránt kaphatók. A Thermogreen®® LB-2 szeptummal ellátott Supel™ inert többrétegű fóliás gázmintavevő zsákok további tömítést biztosítanak a minta integritásának védelme érdekében. A Tedlar® zsákok alternatívájaként kemencében égetett, üvegből készült mintavevő gömböket is kínálunk.
Légmintavevő szivattyúk
Kínálatunkban megtalálhatóak a levegőfigyelő mintavevő szivattyúk, beleértve a teljes levegőmintavételhez használt vákuumszivattyúkat, a PAS-500 Micro légmintavevő és a Zefon® Escort Elf személyi légmintavevő szivattyú, valamint buborékos áramlásmérők és áramláskalibráló eszközök.
Air Monitoring Accessories
Az adszorbens csőinjektor rendszer (ATIS) egy mintaelőkészítő eszköz termikus és oldószeres deszorpciós csövekhez. Az ATIS a villámpárologtatás elvét alkalmazza a minta és a kalibrációs standardok adszorbens csövekre történő eljuttatásához az analitikai rendszerbe.