Tesztcsíkok, papírok és olvasók
A tesztcsíkok egyszerű, hatékony és alacsony költségű analitikai eszközök, amelyeket az analit gyors kimutatására használnak a terepen vagy a helyszínen. Az analittel reagáló vegyszerrel bevont tesztcsíkot vagy a mintaoldatba mártják, vagy a mintát töltik a tesztcsíkra. A tesztcsíkok használata a folyamaton belüli kimutatáshoz az egyszerű használat és az általuk kínált magas specificitás miatt előnyös. A tesztcsíkok eredményei vagy vizuális megfigyelésen, vagy digitális leolvasókkal végzett mennyiségi elemzésen alapulnak.
Products
Kapcsolódó források
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- Brochure: RQflex® 20 Reflectometer - For Rapid and Precise In-process Monitoring and Rapid QC Analysis
The Reflectoquant® system consists of test strips and reflectometers. This mobile laboratory gives you all the tools you need for high quality analyses for a wide spectrum of sample materials from food, water, and industrial to environmental samples.
- Brochure: Soil Testing for Cannabis Growers: applications
As a leading supplier to the global Life Science industry, we understand the analytical and regulatory challenges involved in cultivation, processing, extraction, and quality control of the cannabis products. We offer expertise and a range of products and services to support your cannabis testing workflow.
- Application Note: Reflectometry – Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honey
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative.
- Application Note: Nitrate in Soil with MQuant® StripScan App
The following application note describes the determination of the nitrate concentrations in soil samples using the MQuant® Nitrate test strips in combination with the MQuant® StripScan App.
- MQuant® StripScan Webportal
- Protocols and Application Notes
- White paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
Tesztcsíkok az élelmiszeripari és italipari alkalmazásokban
Az élelmiszer- és italalkalmazásokhoz való tesztcsíkválasztékunkban megtalálhatóak az MQuant® és Reflectoquant® tesztcsíkok vizuális vagy műszeres leolvasáshoz. Ezek bárhol könnyen használhatóak, és jelentősen csökkenthetik a laboratóriumi elemzés idejét és költségeit. Az MQuant® tesztcsíkokat többek között a glükóz, a laktoperoxidáz félkvantitatív szűrésére pasztőrözött tejben, valamint az aszkorbinsav és a tejsav kimutatására gyümölcsökben használják. A Reflectoquant® tesztcsíkok az RQflex® 20 reflektométerrel együtt használhatók a különböző anyagok egyszerű és pontos mennyiségi mérésére az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a vízvizsgálatban. A Reflectoquant® tesztcsíkok például a méz és a gyümölcslevek hidroxi-metil-furfurol (HMF) tartalmának, a burgonya teljes cukortartalmának és a zöldségek nitráttartalmának meghatározásához állnak rendelkezésre.
MQuant® tesztcsíkok félkvantitatív teszteléshez
MQuantsup>® tesztcsíkok több mint 30 különböző ion, szerves és szervetlen vegyület félkvantitatív kimutatását teszik lehetővé a mg/l és g/l koncentrációtartományban. Az MQuant® tesztcsíkok a reagens parányi mennyiségét tartalmazzák egy polietilén-tereftalát (PET) fóliára rögzített abszorbens párnán. A fent említett élelmiszerekben és italokban történő alkalmazások mellett az MQuant® tesztcsíkok különböző félkvantitatív mérésekhez is használhatók, többek között:
- ivóvíz, ásványvíz, ipari víz, szennyvíz, talajminták, bor, sör és gyümölcslevek káliumtartalma
- arzéntartalom vízben, talajkivonatokban, gyógyszeripari termékekben, preparált biológiai mintákban és folyékony élelmiszerekben /li>
- Nitrit a kazán- és hűtővízben
- Az ón és ónvegyületek a galvanizáló fürdőkben, redukálószerekben, stabilizátorokban, katalizátorokban, fertőtlenítőszerekben, gombaölő szerekben és a textiliparban használt pácanyagokban
Reflectoquant® tesztcsíkok és olvasó a mennyiségi vizsgálatokhoz
A Reflectoquant® tesztcsíkok és olvasóink a mennyiségi vizsgálatokhoz
A Reflectoquant®/sup> sorozatunk Reflectoquant® tesztcsíkokat és az RQflex® 20 készüléket tartalmazza a helyszíni, közvetlen mintaelemzéshez az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a vízvizsgálathoz. A Reflectoquant® tesztcsíkok vonalkóddal és tétel-specifikus kalibrációval rendelkeznek, így percek alatt megbízható, mennyiségi eredményeket biztosítanak. A fent említett élelmiszer- és italipari alkalmazások mellett a Reflectoquant® tesztcsíkok számos különböző mennyiségi méréshez használhatók, többek között:
- Malic sav a borokban
- Formaldehid a haltermékekben
- Kalcium a sajtokban
- Peroxid és peressav a fertőtlenítés ellenőrzésében
MQuant® StripScan alkalmazás az MQuant® tesztcsíkok digitális leolvasásához
A MQuant® StripScan alkalmazás lehetővé teszi a nitrát- és pH-eredmények egyszerű, másodpercek alatt történő leolvasását. Az alkalmazás az eredmények könnyed elemzését, kezelését és az adatok megosztását biztosítja, valamint hatékony vizualizációt az adatok egyszerű és átlátható értelmezéséhez.