Merck
KezdőlapProductsSejtkultúra és elemzésSejtkultúra-kiegészítők és reagensekFBS - Szarvasmarha magzati szérum és magzati borjúszérum
FBS - Szarvasmarha magzati szérum és magzati borjúszérum
Szürke szövetkultúra-csuklya, benne egy fekete kézi sejtszámláló, egy négyzet alakú, piros folyadékkal töltött tápfolyadékos palack, és egy henger alakú, félig piros folyadékkal töltött tápfolyadékos palack az előtérben. A szövetkultúra-csuklya közepén egy rózsaszín csőtartó három átlátszó csővel, egy hatlyukú átlátszó lemez három vörös tápfolyadékkal töltött lyukkal, és két T-lombik félig vörös folyadékkal töltve. A háttérben egy fehér pipettapisztoly, két négyzet alakú, vörös vagy tiszta folyadékkal töltött médiumos palack és egy vortexer. Balra egy fehér köpenyes férfi tudós sétál.
A magzati szarvasmarha-szérum (FBS) a sejttenyésztő médiumok legszélesebb körben használt növekedési kiegészítője. Megfelelő koncentrációban alkalmazva számos olyan meghatározott és nem meghatározott összetevőt szolgáltat, amelyek bizonyítottan kielégítik a sejtkultúra specifikus metabolikus követelményeit. Az FBS biomolekulák összetett keveréke, amely növekedési faktorokat, fehérjéket, nyomelemeket, vitaminokat és hormonokat tartalmaz, amelyek fontosak a sejtek növekedéséhez és fenntartásához a vitro kultúrában.
A FBS választási kategóriáink megkönnyítik a sejttenyésztési alkalmazásokhoz megfelelő FBS termék kiválasztását olyan releváns paraméterek alapján, mint a γ-sugárzás, a földrajzi eredet, a hibridoma- vagy rovarkultúrára való alkalmasság, a hőinaktiválás szükségessége vagy a speciális alkalmazási tesztek.
Ha a Gibco vagy a Life Technologies/Invitrogen FBS-t, médiumokat vagy reagenseket használ, kattintson ide a helyettesítő termékszámunk megtalálásához.
Lila könnycsepp, benne fehér pipa, alatta a classic szóval.
FBS Classic
Az FBS Classic portfólió az általános sejttenyésztési alkalmazásokhoz alkalmas FBS termékeket gyűjti össze. Ezek a termékek a következő tulajdonságokkal rendelkező szérumtermékeket foglalják magukban:
  • megfelel a 48 meghatározott minőségi kibocsátási paraméterre vonatkozó szigorú teszteknek, beleértve az endotoxint és a hemoglobint is
  • Dializált
  • szénmentesített
  • 0.1 μm hármas szűréssel
  • USA, USDA, Kanada, Ausztrália és egyéb eredetű
Lila könnycsepp, benne fehér koronával és alatta a premier szóval.
FBS Premier
Az FBS-t biogyártási folyamatban használó ügyfelek számára. A termékeket válogatott nyersanyagok felhasználásával, speciális létesítményekben, gyakran egyszer használatos ártalmatlanítási technológiákat alkalmazva állítják elő.
Az FBS Premier termékeket fokozott szintű dokumentáció támogatja, beleértve az EDQM alkalmassági tanúsítványokat. A termékek minőségellenőrzési tesztelése és felszabadítása is fokozott szinten történik, különösen a validált SER-TAIN eljárásunkkal végzett gamma besugárzást követően.
  • Szigorú tesztelési és felszabadítási eljárások, amelyek a nemzetközileg elismert szabályozási irányelveken alapulnak
  • Célzott felhasználás: Kutatáshoz vagy további gyártáshoz
  • USA, Ausztrália és Új-Zéland eredetű
Kék könnycsepp, benne fehér csillaggal és alatta a select szóval.
FBS Select
Az FBS Select jelzésű termékek előminősítettek speciális sejt- és szövetkultúrákhoz, beleértve az őssejtek, a kardiomiociták és az immunterápiák fejlesztéséhez tenyésztett sejtek kiegészítését. Az FBS Select termékek olyan szérumokat tartalmaznak, amelyek:
  • EmbryoMax® ES (embrionális őssejt) sejtekre minősített
  • Mesenchymális őssejtekre minősített
  • HL-1 sejtekből szűrt
  • Ultra alacsony IgG
  • Ultraszűréssel dializált
  • FBS Superior, EU által jóváhagyott
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan működik az FBS az Ön alkalmazásában, kattintson ide és kérjen mintát.
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 3