Szervetlen katalizátorok
A szervetlen katalizátorok, más néven heterogén katalizátorok, olyan fémeket és azok oxidjait tartalmazzák, amelyek porózus anyagokon vannak hordozva, és amelyek a természet katalizátorainak - az enzimeknek - kiváló működését utánozzák. A reagensek adszorpció révén kötődnek a fémfelület aktív helyeihez. Ezért fontos, hogy a fémfelületen elegendő aktív hely álljon rendelkezésre. A porózus anyagokat, jellemzően szenet, szilícium-dioxidot vagy alumínium-oxidot, nagy felületük miatt választják hordozóanyagnak. Ahogy nő a felület, úgy nő az aktív helyek száma és ezzel együtt a katalitikus aktivitás is.
A szervetlen katalizátorok kulcsszerepet játszanak számos szintetikus reakcióban az iparban és a tudományos életben. Mivel ezek a katalizátorok a kiindulási anyagoktól és a kívánt vegyülettől eltérő fázisban vannak (miután a reakció befejeződött), könnyebben eltávolíthatók és újrahasznosíthatók. Ez tette a szervetlen katalizátorokat rendkívül értékessé az ipari és ömlesztett eljárásokban. A szerves katalizátorokkal és ligandumokkal ellentétben azonban a heterogén katalizátorokat nem könnyű optimalizálni.
A heterogén katalízis területén belül számos olyan átalakítási osztály létezik, amelyek a szintetikus és egyre inkább a nem szintetikus kémikusok eszköztárának alapkövévé váltak. Bár több ilyen átalakulást is megemlítünk, ezek a laboratóriumok nevét vették fel, amelyekből kifejlesztették őket, és többek között a következőket foglalják magukban: Stille-kapcsolás, Buchwald-Hartwig, Negishi-kapcsolás, Heck-reakció, Miyaura-Suzuki-kapcsolás és Sonogashira-kapcsolás.
A szervetlen katalizátorok páratlan portfólióját kínáljuk, például platina, palládium, ruthenium, rhodium szénnel támogatott, silica, és kalcium-karbonát, hogy támogassa a kutatási alkalmazások minden igényét. Csak szűrjön az alábbi kulcsszó alapján.
Kapcsolódó termékforrások
- Heterogeneous Catalysts for Synthetic Applications
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.