Merck
Cryo tárolás
Lipidek és zsírsavak szabványai a vizsgáló iparágak számára.
Kriogén eszközök és kellékek széles választékát kínáljuk, beleértve a fagyasztócsöveket, fiolákat, állványokat, címkéket, jelölőket, tárolódobozokat és kesztyűket. Kriotermékeink alkalmasak autoklávok, fagyasztók, kriogén atmoszférából származó folyékony nitrogén, oxigén vagy hélium kezelésére, hűtőkamrák, gyorsfagyasztók, kriogén folyadékok töltésére és szárazjég kezelésére. A krio-kellékek széles választékát kínáljuk kutatási és klinikai alkalmazásokhoz, beleértve a genetikai, biotechnológiai és gyógyszerészeti laboratóriumokat, termékenységi klinikákat és más iparágakat.   
Cryo-gloves®
Válasszon a különböző méretű, vízálló kriokesztyűink közül, amelyek kiváló hővédelmet, rugalmasságot és kézügyességet biztosítanak Önnek, amikor extrém környezetben (-160-150°C) dolgozik.
  • A stílus további meleget és kényelmet biztosít
  • Túlméretezett a jobb szigetelés érdekében
  • Ellenáll az oldószerekkel/kémiai anyagokkal szemben
  • Lélegző és statikamentes
  • Gépben mosható/szárítható belső bélés
  • Alkalmas 1000-es osztályú tisztateremben való használatra
  • Azbesztmentes
Tároló állványok és fagyasztó dobozok
Krionikus anyagok szervezéséhez tartós állványok és fagyasztó dobozok széles választékát kínáljuk. Válasszon a népszerű márkák közül, beleértve az Arctic Squares®, BRAND®, Corning®, Corning®, Nalgene®, Nunc®, TrueNorth® és sok más.
  • A rackek egymásra helyezhetők, alfanumerikus pozíciókkal.
  • Az összetétel a kartontól a rozsdamentes acélig terjed.
  • Elérhető különböző és színekben és konfigurációkban.
Cryo-címkék és jelölők
A Diversified Biotech tartós címkék és jelölők teljes választékát kínáljuk, beleértve a Cryo-tags™, Cryo-babies™, Tough Tags™, Tough-Spots™ és más címkéket. Ezek a címkék színes, kémiailag inert, hőmérsékletálló címkézést biztosítanak a legtöbb műanyaghoz, üveghez és fémhez, degradáció nélkül. A választékban speciálisan kialakított lézeres kriocímkék is szerepelnek a könnyű nyomtatás érdekében.
Cryo-üvegek és cryo-csövek
Kryo-csövek és cryo-csövek széles választékát kínáljuk a biológiai minták, emberi vagy állati sejtek alacsony hőmérsékleten, a folyékony nitrogén gázfázisában történő védelmére és tárolására tervezett cryo-csövek és -csövek közül. A nem citotoxikus és pirogénmentes kriogén tárolócsöveink sterilek, hőmérsékletállóak és szabadon állóak. Üvegeinkben szilikon tömítés használata nélkül is garantáljuk a külső menetet és az abszolút gázzáróságot.
Más krio-kiegészítők
A folyékony nitrogénes harmattartályoktól a krio-csipeszekig kínáljuk a biztonságos és hatékony krio-környezetben történő termeléshez szükséges eszközöket. 
  • A kriokonzerváló csipeszek lehetővé teszik a kriokonzerváló szívószálak, fiolák és más kis tárgyak egyszerű manipulálását. 
  • TrueNorth® hűtőkonténerek jég és jégsós iszap felhasználásával hőmérsékletérzékeny minták hűtésére alkalmasak. 
  • TrueNorth®< Mini Coolers szigetelő géllel vannak töltve, és úgy tervezték, hogy a PCR-reagensek, enzimek és egyéb biokémiai reagensek hűvösen maradjanak a munka során. 
  • A Worthington Liquid Dewar (LD) kriogén harmatok sorozatát kisebb mennyiségű folyékony nitrogén tárolására és adagolására tervezték. 
  • A Worthington Laboratory System (LS) sorozat kriogén hűtőszekrények egyedülállóan alkalmas injekciós üvegek tárolására kényelmes dobozos tárolóállványokban.
Kapcsolódó videó