Aminosavak
Aminosavak (AA-k) a szerves molekulák olyan csoportja, amelyben mindegyik egy bázikus aminocsoportból (-NH2), egy savas karboxilcsoportból (-COOH) és egy szerves R-csoportból (vagy oldalláncból) áll, amely minden egyes aminosavra egyedileg jellemző. Az aminosavak a fehérjék építőkövei, valamint az anyagcsere köztes termékei. Az aminosavak amino- és karboxilcsoportjai kovalens amidkötés, úgynevezett peptidkötés kialakításával reagálnak. Az aminosavaknak ez a tulajdonsága lehetővé teszi, hogy polimerizálódva fehérjéket, valamint peptideket képezzenek, amelyek általában rövidebb aminosavlánc-hosszúságúak. Az aminosavak három csoportba sorolhatók: esszenciális aminosavak, nem esszenciális aminosavak és feltételes aminosavak. Az aminosavakat általában a sejttenyésztési táptalajokban és az anyagcsere-kutatásban kiegészítőként használják. Fedezze fel, hogy a különböző tisztaságú és minőségű aminosavaink miként járulhatnak hozzá kutatási törekvéseihez.
Kapcsolódó termékforrások
- Aminosavak referenciatáblázata
Az aminosav referenciatáblázat és a termékek megfelelnek a különböző eukarióta igényeknek.
- Unnatural Amino Acids for Peptide Synthesis
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
- Amino Acid Codon Wheel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
- L-Glutamin sejtkultúrában
A glutamin jelentősége és felhasználása a hibridoma- és emlőssejtek tenyésztésében
Aminosavak a sejtkultúrában
A fehérjék építőköveiként az aminosavak kritikus fontosságúak a sejtkultúrás közegben. A nem esszenciális aminosavak (NEAA) azok, amelyeket jellemzően a szervezet állít elő, de a sejtek növekedésének serkentése és a hosszú élettartam elősegítése érdekében a sejttenyésztő közeghez - külön-külön vagy NEAA-koktél formájában - kiegészítésként hozzáadhatók.
Polyaminosavak
A poliaminosavaink olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek a fehérjéket utánozzák, így ideálisak mind a gyógyszerek, mind a nukleinsavak szállítására.in vitro és in vivo. Kutatási és cGMP poliaminosavakat egyaránt szállítunk, amelyek javított oldhatósággal, gyógyszerkötési stabilitással, gyógyszer-kapszulázással, gyógyszercélzással, a multidrog-rezisztencia (MDR) faktorok megkerülésével, az immunrendszer minimális stimulálásával, alacsony toxicitással és biológiai lebonthatósággal rendelkeznek. Egyedi poliaminosavakat gyártunk meghatározott molekulatömeg-tartományok vagy polydiszperzitás-tartományok (méreteloszlás) számára. Ezenfelül poliaminosavakat aktív gyógyszerhatóanyagokhoz (API) is konjugálhatunk az Ön gyógyszeripari felhasználása érdekében.
Nem természetes aminosavak
A természetellenes aminosavak olyan nem fehérjegynemű aminosavak, amelyek vagy a természetben fordulnak elő, vagy kémiai úton szintetizálják őket. Akár építőelemként, konformációs korlátozóként, molekuláris állványzatként vagy farmakológiailag aktív termékként használjuk őket, a természetellenes aminosavaink a peptid és nem peptid vegyületek új vezető vegyületeinek kifejlesztéséhez szükséges változatos szerkezeti elemek szinte végtelen sokaságát képviselik. A látszólag korlátlan szerkezeti sokféleségük és funkcionális sokoldalúságuk miatt széles körben használják őket királis építőelemként és molekuláris állványzatként kombinatorikus könyvtárak létrehozásában. Molekuláris szondaként alkalmazva segíthetnek a biológiai rendszerek működésének jobb megértésében. A peptid szubsztrátok, inhibitorok vagy effektorok optimalizált és finomhangolt analógjai szintén kiváló analitikai eszközök és molekuláris szondák a jelátviteli utak vagy a génszabályozás vizsgálatához.