Merck
Viszkozitáscsökkentő platform
Dinamikus vízcsobbanás a levegőben lebegő cseppekkel, kék fénnyel megvilágítva, ami egy nyugodt és folyékony jelenetet teremt.
A tervezett adagolási sémák kivitelezéséhez gyakran nagy koncentrációjú fehérjeformulákra van szükség, amelyek túl viszkózusak lehetnek a szubkután beadáshoz vagy más, térfogat által korlátozott beadási módokhoz. Míg a viszkozitás csökkentése egyetlen segédanyaggal hatástalan lehet, vagy veszélyeztetheti a fehérje stabilitását, a viszkozitáscsökkentő anyagok kombinációit tartalmazó platformunk számos gyártási és végső formulációs előnyt biztosít.
A biológiai készítmények szubkután formulázásának lehetővé tétele
Viszkozitáscsökkentő platformunk lehetővé teszi a nagy koncentrációjú fehérje biológiai készítmények szubkután formulázását, egyesítve a nagyobb koncentrációk és javított downstream-feldolgozás.
Kínálatunk a következőket tartalmazza:
  • A saját fejlesztésű új segédanyag-kombinációk a célkoncentráció eléréséhez. Kereskedelmi felhasználási licencek állnak rendelkezésre.
  • A segédanyagok kereskedelmi szállítása Emprove® szakértői minőségben az Ön klinikai fejlesztésének és forgalmazásának támogatására
  • Az alkalmazási know-how, amely támogatja a legígéretesebb megoldás kiválasztását az Ön által keresett fehérje számára
Támogató szűrés a fehérjéhez
A Viszkozitáscsökkentő platform két funkcionális csoportból hat segédanyagot tartalmaz., egy aminosavkomponens (L-arginin, L-fenilalanin, L-ornitin-monohidroklorid) és egy anionos komponens (benzolszulfonsav, piridoxin-hidroklorid, tiamin-foszforsavészter-klorid-dihidrát). Ez a két komponens szinergiában tud működni, ami sok esetben az egyetlen segédanyaghoz képest jobb viszkozitáscsökkentést eredményez, miközben a fehérje stabilitása megmarad.
A hat segédanyag akár kilenc funkcionális kombinációban is kombinálható. Mivel minden fehérje más és más, fontos a tesztelés, hogy megtaláljuk a legígéretesebb kombinációt.
Az alábbiakban a platform tesztelésére kínált lehetőségeket ismertetjük, hogy megtaláljuk a legígéretesebb kombinációt.
Hat laboratóriumi vegyszeres palack gyűjteménye fehér háttéren címkékkel
Házon belüli szűrés (ingyenes)
  • Tesztkészlet
  • Kezelési útmutató
  • Technikai tanácsadás
Pillanatkép egy felhasználói felületről, amely különböző elemeket tartalmaz, beleértve a felső lapokat, a beviteli mezőket és egy grafikont a jobb oldalon.
Segédanyag-kereső (ingyenes)
A házon belüli szűrés során anyagot és időt takaríthat meg a segédanyagkeresővel, amely egy kérésre elérhető webes alkalmazás:
  • Minimalizálja az optimális megoldás megtalálásához szükséges kísérleteket
  • Gépi tanuláson alapuló modell
  • Nincs szükség fehérjeszekvenciára vagy szerkezetre
Két fehér köpenyes személy áll egy laboratóriumban
Megvalósíthatósági vizsgálati szolgáltatás (szolgáltatási díj)
Viszkozitási problémája van, de nincs erőforrása a platform tesztelésére? Megvalósíthatósági tesztelési szolgáltatásunkkal támogatást nyújtunk:
  • Szűrje a platformot az Ön által kívánt fehérjével
  • Támogatás a legígéretesebb kombináció megtalálásában
  • A legnagyobb viszkozitáscsökkentés a célkoncentráció eléréséhez a fehérje stabilitásának megőrzése mellett
A viszkozitáscsökkentő platform előnyei közé tartoznak:
  • Hatékony viszkozitáscsökkentés szinergikus segédanyag-kombinációk révén
  • A platform rugalmassága az Ön fehérjéjének megfelelő megoldással
  • A fehérje stabilitásának fenntartása
  • Jól jellemzett biztonsági profil (előzetes parenterális in-human alkalmazások és toxikológiai értékelés kérésre rendelkezésre áll)
  • IP-védelem a versenyképes megkülönböztetés érdekében
Az eredmény: A fehérjealapú terápiák szubkután beadása a betegek compliance-ének javítása és a kórházi kezelés elkerülése érdekében.
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2
Külső források
Gyógyszerészeti Almanach: Stabil, nagy viszkozitású injektálható gyógyszerek előállítása új segédanyag-kombinációkkal
A viszkozitással és az injektálható gyógyszerekkel kapcsolatos jelenlegi problémákról, arról, hogy miért vált a viszkozitás ma nagyobb gonddá, mint a múltban, és a legfontosabb korlátok leküzdésének megközelítéséről
Gyógyszerészeti Almanach: Viszkozitáscsökkentés segédanyag-platformmal és megvalósíthatósági tesztelési szolgáltatással
A jelenlegi viszkozitás-képzési kihívásokról, a viszkozitáscsökkentő platform alkalmazásáról és a megvalósíthatósági tesztelési szolgáltatás előnyeiről
A gyógyszergyártó: Nagy koncentrációjú fehérjeterápiák és azok viszkozitása
Tudósaink munkájáról a nagy koncentrációjú fehérje terápiás szerekkel és azok viszkozitásával kapcsolatban, valamint arról, hogy a megoldások mit jelenthetnek a betegek és gyógyszereik számára