Merck
Hisztológia / Hisztopatológia
H&E festett paraffinba ágyazott veseszövet szövettani vizsgálata
A hisztológia a klinikai diagnosztikában
A hisztológia a biológia és az orvostudomány azon területe, amely a szövetek szerkezetének, működésének és a betegségállapotok feltárásával foglalkozik. A szövettan alapvető technikái különböző kémiai festékek használatát foglalják magukban az egysejtű organizmusoktól kezdve a növényeken, gombákon és állatokon át az egyedi célpontokra optimalizált szövetminták vizsgálatához. A hisztopatológia magában foglalja a szövettani módszerek klinikai alkalmazását a beteg sejtek és szövetek vizsgálatára különböző orvosi állapotok, például a rák és a többszervi betegségek diagnosztikai vagy prognosztikai elemzése céljából. A kórokozók, például baktériumok, gombák és paraziták azonosítására is használják, jelzi egyes nehézfémek és egyéb toxinok jelenlétét.
Kiemelt kategóriák
Közelkép egy mikroszkópos tárgylemezről és kamráról, bemutatva a tudományos elemzésekhez és kísérletekhez használt bonyolult részleteket és szerkezetet.
Mikroszkópos tárgylemezek és kamrák
A mikroszkópiás reagensek, eszközök és üvegeszközök teljes választékát kínáljuk a kutatási és klinikai laboratóriumi elemzésekhez a Corning®, BRAND®, PELCO® és más megbízható speciális márkákból.
Termékek boltja
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultratiszta és tiszta víztisztító rendszer - 1. és 2. típusú laboratóriumi víztisztító rendszer gyártási és tartályegységekkel, valamint tiszta és ultratiszta vízadagolókkal.
Milli-Q® Benchtop laboratóriumi víztisztító rendszerek
A Milli-Q® rendszerek innovatív víztisztítási technológiákat kínálnak, amelyek...
Termékek boltja
Az antitest-immunjelölési technikák növekvő használata ellenére a kutatásban és az orvostudományban napjainkban a klinikai diagnosztika továbbra is nagyrészt a jól bevált, rutin, differenciáló és speciális festékekre és festékekre alapuló elemzésekre összpontosít. Az olyan rutin festékeket, mint a H&E, mindenütt jelenlévő háttérfestékként használják. A differenciáló festékek a festékek és ellenfestékek kombinációit tartalmazzák, hogy több anatómiai részletet tárjanak fel. A speciális festékeket részletesebb elemzéseknél használják, ahol a közeli rokonságban álló sejttípusokat kell megkülönböztetni. Bár egyes standard protokollok több mint 100 évesek, a szövettani festés egy élénk és fejlődő terület.
Microscopic view of stained tissue sample under a microscope
Megfestés a szövettanban
A szöveti metszetek elemzésére kezdetben számos festési technikát fejlesztettek ki empirikus módon. Ezután a sejttömegek, a citoplazma, az intra- és extracelluláris komponensek festésére és felismerésére a legspecifikusabb festékkeverékeket fejlesztették ki.
A klasszikus technikák, mint a H&E és a Fuchsin festés, a legtöbb diagnózishoz (90-95%) megfelelőek, azonban néhány diagnózis további differenciálfestési módszereket igényel. Ezek a speciális módszerek (pl. Wright-Giemsa, Schiff-festés) lehetővé teszik további morfológiai kritériumok és funkcionális tulajdonságok értékelését, ami végső soron megbízhatóbbá teszi a végső diagnózist. A szövettani elemzés kiegészítésére ma már további technikákat alkalmaznak, többek között immunhisztokémiai módszereket, DNS-hibridizációt, fluoreszcencia in situ hibridizációt, PCR-t és áramlási citometriát.
A standardizált szövettani festés jelentősége
A diagnosztikus citológia, a szövettan és az immunhisztokémia a sejtek és/vagy a szövetek kulcsfontosságú kémiai struktúráihoz kötődő festék, festék vagy immunszonda segítségével jelzi a sejtarchitektúrát vagy a patológiás állapotot. Ezért a szöveti struktúra megőrzése és az áteresztőképesség döntő fontosságú a következetes és megbízható festés szempontjából. A festés hatékonyságát befolyásolhatja a szövetfixálás típusa és ideje, a szövet vastagsága, a hőmérséklet és a célpont hozzáférhetősége. A szövettani laboratóriumok általában szabványosított fixálási és festési protokollokat alkalmaznak, gondos reagenskezeléssel a műtermékek, a magas háttér és a hamis pozitív eredmények minimalizálása érdekében. Továbbá, a szövetek későbbi festéssel, immunpróba vagy molekuláris technikákkal történő elemzése a minták kezdeti konzerválásától és kezelésétől függ a meghatározott protokollok szerint.