Merck
Vírusvektorok jellemzése és biológiai biztonsága
A génterápiák és génmódosított sejtterápiák fejlesztői világszerte életmentő kezeléseket nyújtanak a betegeknek. Ahogy új termékek jelennek meg a klinikai vizsgálatra, a biológiai biztonságossági vizsgálatok és a jellemzés alapvető fontosságúak a biztonsági aggályok csökkentése érdekében, jóval azelőtt, hogy a betegeknek beadnák őket. Az is létfontosságú, hogy a folyamat vagy a kereskedelmi forgalomba hozatal kihívásait azonosítani lehessen, hogy a sürgősen szükséges terápiák bizalommal kerülhessenek piacra - gyorsan és biztonságosan.
Génterápiás tesztelési követelmények
Munkafolyamat
RELATED PRODUCT RESOURCES
A klinikai és kereskedelmi génterápiák biológiai biztonságát és jellemzési tesztelését szemléltető ábra
A génterápiás termékek egyedi jellege azt jelenti, hogy a hagyományos vizsgálati és jellemzési módszerek nem mindig alkalmazhatók az olyan vírusvektorokra, mint az adeno-asszociált vírus (AAV), a retrovírus/lentivírus vagy az adenovírus. A fejlesztők rutin és egyedi módszerek kombinációját használják az új terápiáik azonosságának, hatékonyságának, biztonságosságának és stabilitásának teljes körű elemzésére. A teljes módszerfejlesztés és validálás értelemszerűen meghosszabbítja az időkereteket.
A közelmúltban bevezetett innovatív, rugalmasabb "platform" megközelítés jobb egyensúlyt kínál a fejlesztőknek a sebesség és a testreszabhatóság között. A BioReliance® génterápiás szolgáltatásai például olyan előre kidolgozott teszteket tartalmaznak, amelyek világszerte szerepelnek a hatósági beadványokban. Ezeket a próbákat úgy fejlesztették ki és validálták, hogy lehetővé tegyék az egyes paraméterek (például az érdeklődésre számot tartó gén) testreszabását, ami aztán lehetővé teszi a validálás egyszerűsített megközelítését. A fejlesztők felfedezhetik ezeket a lehetőségeket és megtudhatják, hogyan csökkentheti a platformalapú megközelítés a piacra jutási időt.
Génterápiás vizsgálati követelmények
Nemes alapanyagok
Sok új terápia, különösen a sejtterápiák esetében nagyon nehéz eltávolítani az emberi vagy állati eredetű termékeket a gyártási folyamatból. Ha ezeket az anyagokat felhasználják a folyamatban, akkor alaposan meg kell vizsgálni, hogy biztosítsák a véletlenszerű anyagok hiányát.
Cellbankok
A biológiai terápiák gyártásához használt sejtbankokat alaposan jellemezni kell a biológiai készítményekre vonatkozó szabályozási irányelveknek megfelelően, és meg kell vizsgálni, hogy biztosítsák a véletlenszerű anyagok hiányát. Ez a vizsgálat magában foglalhatja a sejttípus ellenőrzését, a baktériumokra, gombákra, mikoplazmákra és esetleg mikobaktériumokra vonatkozó vizsgálatokat, széles specifitású vírusteszteket, valamint specifikus vírusokra vonatkozó vizsgálatokat és retrovírusokra vonatkozó vizsgálatokat.
Tisztítatlan ömlesztett anyag
A tisztítatlan ömlesztett anyag vizsgálatának, amely tartalmazhat transzfektált termelő sejteket, magában kell foglalnia az azonosság ellenőrzését, és magában foglalhatja a kívánt gén megerősítését. Ebben a szakaszban meg kell határozni a vektorok titerét is. Meg kell erősíteni a replikációképes vírusvektorok hiányát is. A mikroorganizmusokra (például baktériumokra, gombákra és mikoplazmákra) vonatkozó vizsgálatok megfelelőek erre az anyagra, csakúgy, mint az adventív vírusokra vonatkozó széles körű specificitási vizsgálatok.
Folyamatmentesítés
A hagyományos biofarmakonokkal és a nem burkolt vírusvektorokkal (például AAV és adenovírus) ellentétben a burkolt vírusvektorok, például a retro- és lentivírusok nem igényelhetnek vírusmentesítést a gyártási folyamatokra. Nem lehetséges a potenciális vírusszennyeződések elkülönítése vagy inaktiválása anélkül, hogy az ne befolyásolná hátrányosan a terméket. A nem burkolt vírusvektorok gyártási folyamatába azonban be lehet építeni a vírus inaktiválási és eltávolítási lépéseket, és a víruscsökkentés számos ilyen folyamat esetében igényelhető.
Tisztított ömlesztett termék
A tisztított ömlesztett terméknek tartalmaznia kell az azonosság ellenőrzését, például a kívánt gén megerősítését és az AAV szerotípus megerősítését. A fertőző titer, a genom titer és a hatékonyság mennyiségi meghatározása ebben a szakaszban megfelelő. A mikrobiális szennyeződés és a replikációképes vektor hiányát is meg kell erősíteni. A termékmaradványok és a technológiai szennyeződések hiányának ellenőrzése is javasolt.
A végtermék
A vektor végtermékének azonosságát meg kell erősíteni. Ez a vizsgálat magában foglalhatja a kívánt gén szekvenálását, a fertőzőképességi titer, a genomiális titer és a hatékonysági vizsgálatot. A sterilitást és az endotoxinszintet is elemezni kell. Ezenkívül meg kell határozni a végtermék jellemzőit, beleértve a vektor aggregációját, a pH-t, az ozmolalitást, a megjelenést és a részecskéket.
Munkafolyamat
Egy egészségügyi szakember, aki elmagyarázza a génterápiát egy családnak
Génterápiás gyártás
A génterápiák térnyerése gyors innovációt eredményez, de a gyártóknak összetett kihívásokkal kell szembenézniük az új terápiák életre hívása során
A vírusvektor felfelé irányuló feldolgozása, amelyet egy téglalap alakú test képvisel, lekerekített sarkokkal rendelkezik, és középen egy ovális alakú nyílás található. Az antenna egy egyenes függőleges vonalból áll, amelynek végén egy kis kör található.
A helyes upstream folyamatra vonatkozó döntések meghozatala nemcsak a vírusvektor titerére, hanem a downstream folyamatokra, az időzítésre és a hatósági elfogadásra is hatással van
A Viral Vector Downstream Processing egy lila vonalas rajz, amely egy minimalista robotot ábrázol, téglalap alakú testtel, csonka lábakkal és egy antennával a tetején, fehér háttér előtt.
A hatékony vírustisztítási folyamatok javíthatják a hozamot, csökkenthetik a betegig tartó időt és csökkenthetik a gyártási költségeket
Ez egy egyszer használatos steril szűrőrendszeres eljárás a vírusvektorok előállításában.
A kereskedelmi szempontból életképes génterápia kialakítása magas szintű alkalmazási és szabályozási szakértelmet igényel
Ez egy futószalag három befőttesüveggel, a középsőt egy vírusvektor-fejlesztő és -gyártó szerződéses gép tölti meg.
A CDMO partnerségek kritikus szerepet játszanak a klinikai csővezetékek fejlesztésében és a sikeres kereskedelmi forgalomba hozatal elérésében