Merck
Stabil izotópok
Stabil izotópokkal jelölt biomolekulákat használó tudós a laboratóriumban.
ISOTEC® A stabil izotópok stabil izotópvegyületek, a gázoktól az összetett molekulákig. Ezek a vegyületek hasznosak a proteomika és a metabolizmus nyomjelző vizsgálataiban, az MRI / MRS ágenseknél és számos más orvosbiológiai alkalmazásban. 
A stabil izotópos jelölés támogatásából mind a nyomjelző, mind a fluxusvizsgálatok profitálnak. Az anyagcsere-útvonalak a természetben előforduló és a betegségben indikált metabolitok nyomon követésével tanulmányozhatók. Emellett az exogén anyagok vagy perturbációk metabolizmusra gyakorolt hatásai is tisztázhatók stabil izotópokkal jelölt belső standardjaink tömegspektroszkópiai meghatározással párosított használatával.  
Bővebben
A stabil izotópok alkalmazásai
A stabil izotópokkal jelölt vegyületeink használata anyagcsere- és táplálkozási vizsgálatokban lehetővé teszi a biokémiai útvonalak feltárását. Az izotópokkal jelölt vegyületek elérhetősége az alapkutatásokban lehetővé teszi az anyagcsere-utak szerepének vizsgálatát az élettani állapotok fenntartásában. In vivo a stabil izotópokkal jelölt anyagcseretermékekkel végzett vizsgálatok az anyagcsere fontos aspektusait tárják fel, beleértve az útvonalakat és a fluxust.
A stabil izotópokkal jelölt biomolekulák használata fontos eszköze a nagy felbontású NMR-spektroszkópiai szerkezetmeghatározásnak. A stabil izotópok fehérjékbe történő szelektív vagy egyenletes beépítésével a kutatók jelentősen csökkenthetik a spektrumok komplexitását. 13C, 15N és deutérium a leggyakoribb izotópok, amelyeket mikrobiális expressziós rendszerek, peptidszintézis vagy sejtmentes kivonatok segítségével építenek be a fehérjékbe.
A stabil izotópvegyületek használata az orvosi képalkotásban, a 13C-MRS in vivo technikákkal együtt, módszert biztosít az energiával kapcsolatos anyagcsere-utakon keresztül történő áramlások feltárására a neuropszichiátriai rendellenességek, a rák és más betegségek korai diagnosztizálása és kezelése érdekében.
Ezekhez és sok más alkalmazáshoz izotópokkal jelölt szénhidrátok, aminosavak, védett aminosavak, metabolitok, zsírsavak, vitaminok, szteroidok, egyéb biológiailag aktív vegyületek, valamint sejttenyésztési közegek és komponensek átfogó portfólióját kínáljuk. Izotópjelzett szintetikus építőelemeket is kínálunk azon kutatók számára, akik saját vegyületeiket szeretnék előállítani. Az izotópszintézis terén szerzett szakértelmünkkel készen állunk arra, hogy egyedi vegyületeket biztosítsunk az Ön egyedi igényeihez.