Merck
Szilárd fázisú extrakció (SPE)
A Visiprep™ SPE vákuum elosztó szeleprendszerrel rendelkezik a pontos áramlási sebesség szabályozásához és a reprodukálhatóbb extrakciókhoz.
A szilárd fázisú extrakció (SPE) a kromatográfiás elemzést (pl. HPLC, GC, TLC) megelőző gyors, szelektív mintaelőkészítésre és -tisztításra szolgáló technika. Az SPE során a folyékony mintából egy vagy több analitet izolálnak egy szilárd állófázisra történő extrakció, particionálás és/vagy adszorpció révén.
Kiemelt kategóriák
Szilárd fázisú extrakció (SPE) és QuEChERS
Szilárd fázisú extrakció (SPE) és QuEChERS
Fedezze fel a szilárd fázisú extrakció (SPE) és a QuEChERS mintaelőkészítés különféle anyagait. Patronok, csövek, lemezek és még sok más kapható.
Termékek boltja
Különböző HPLC és UHPLC termékek
HPLC oszlopok
Pontos elválasztásokat érhet el széles HPLC-oszlopgyűjteményünkkel. Növelje a visszatartást, a felbontást és a szelektivitást. Rendeljen még ma.
Termékek boltja
GC oszlopok, tartozékok és adszorbensek
GC oszlopok, tartozékok és adszorbensek
Kiemelkedő GC-teljesítményt érhet el oszlopainkkal, fogyóeszközeinkkel és tartozékainkkal. Fedezze fel a Supelco® kínálatát.
Termékek boltja
A szilárd fázisú extrakció (SPE) a kromatográfiás elemzést (pl. HPLC, GC, TLC) megelőző gyors, szelektív mintaelőkészítésre és -tisztításra szolgáló technika. Az SPE során egy vagy több analitot izolálunk egy folyékony mintából egy szilárd állófázisra történő extrakció, particionálás és/vagy adszorpció révén.  
A minta SPE-vel történő előkészítése a minta eredeti mátrixát egyszerűbb mátrixkörnyezetre változtatja. Ezáltal a minta alkalmasabbá válik a későbbi analitikai kromatográfiára, gyakran egyszerűsítve és javítva a végső minőségi és mennyiségi elemzést. Az egyszerűbb mintamátrix az analitikai rendszerrel szemben támasztott igénybevételt is leckézteti, ami potenciálisan meghosszabbíthatja a rendszer élettartamát.
Az optimális SPE-eljárás lehetővé teheti:
  • A mintamátrixok átállítását a célkromatográfiás módszerrel kompatibilisebbé.
  • Koncentrálja az analiteket (nyomdagúsítás) a nagyobb érzékenység érdekében.
  • Eltávolítsa a magas hátteret, félrevezető csúcsokat és/vagy gyenge érzékenységet okozó interferenciákat a kromatográfiás elemzés során.
  • Védi az analitikai oszlopot a szennyeződésektől.
  • Automatizálja az extrakciós folyamatot.
Hogyan működik az SPE?
Az SPE-ben az állófázis (egy szorbens vagy gyanta) erős, de reverzibilis kölcsönhatások révén megköti az analitot vagy a szennyeződést, hogy megbízhatóan és gyorsan kivonja a kívánt analitot egy összetett mintából.
Az SPE szelektív és sokoldalú, mivel számos különböző szorbens és elúciós körülmény áll rendelkezésre a különböző analitokhoz és mátrixokhoz. A leggyakoribb SPE-szorbensek a következők:
  • Szilika alapú
    • Reversált fázisú (C18, C8, ciano, fenil)
    • Normál fázisú (szilícium-dioxid, diol, NH2)
    • Ioncserélő (SAX, WCX, SCX)
  • Szénalapú
  • Polimeralapú (különböző összetételű, különböző funkcionalitású)
  • Más, például Florisil® (magnézium-szilikát) vagy timföld
  • Keverékágyas: A fentiek szinte bármelyikének kombinációja egymást követő rétegekben
Szintetikus SPE-stratégiák
A "Bind-Elute SPE"-ben az érdeklődésre számot tartó analitot a szorbens fogja fel, a mátrix interferenciák pedig áthaladnak a patronon. Az "Interferencia-eltávolító SPE" során a mátrixinterferenciákat a szorbens rögzíti, és az érdeklődésre számot tartó analitok áthaladnak rajta. Mind a HybridSPE, mind a QuEChERS SPE módszerek az Interferencia eltávolításon keresztül működnek.
Az optimális SPE-módszer az analit szerkezetétől, oldhatóságától, polaritásától és lipofil tulajdonságaitól (eloszlási együtthatók) függ. Választási útmutatók állnak rendelkezésre, amelyek segítenek kiválasztani a legkedvezőbb állófázist és oldószert az adott alkalmazáshoz.
Az SPE gyakori alkalmazásai
Az SPE-t gyakran használják a gyógyszeriparban, a klinikai és nagy áteresztőképességű diagnosztikai vizsgálatokban, a törvényszéki, a környezetvédelmi és az élelmiszer- és agrokémiai iparban az alábbi elemzésekhez:
  • Gyógyszeripari vegyületek és metabolitok biológiai folyadékokban
  • Túladagolásos kábítószerek biológiai folyadékokban
  • Környezetszennyező anyagok az ivóvízben és a szennyvízben
  • Peszticidek, antibiotikumok vagy mikotoxinok élelmiszerekben/művelődési mátrixokban
  • Fehérjék és peptidek sótalanítása
  • Lipidek frakcionálása
  • Vízben és zsírban oldódó vitaminok