Fotonikai és optikai anyagok
A fotonika olyan technológia, amely elektronok helyett sugárzó energiából származó fotonokat (például látható fényt vagy infravörös sugarakat) használ adatátvitelre. A hagyományos elektronikához képest a fotonika számos előnnyel jár az információ- és képfeldolgozási technológiákban, többek között nagyobb sávszélességgel, gyorsabb válaszsebességgel és a külső elektromágneses mezőkből származó kisebb zajjal. A nemlineáris optikai (NLO) folyamat alapvető szerepet játszik a fotonikai alkalmazásokban, mivel képes megváltoztatni a fény tulajdonságait, például a frekvenciát, a fázist, az amplitúdót vagy az átviteli jellemzőket, amikor a fény áthalad egy NLO-aktív közegen.
A fotonikai és optikai anyagaink között színezékek (lézer-, infravörös (IR), kemilumineszcens, ftalocianin/porfirin, fotokróm és termokróm), valamint nemlineáris optikai (NLO), fotolumineszcens és törésmutatót (RI) szabályozó anyagok széles választékát kínáljuk. Világítsa meg a fénykezelési és kijelzőtechnológiai kutatásait átfogó termékportfóliónkkal:
Organikus nemlineáris optikai (NLO) anyagok
A szerves NLO anyagok széles skáláját kínáljuk, beleértve a kromofórákat, köztes anyagokat, NLO-monomereket és NLO-polimereket, amelyek kiváló reakciósebességgel, nagy optikai tisztasággal és harmadrendű szuszceptibilitásuk jobb nagyságrendjével rendelkeznek. Ahhoz, hogy egy anyag NLO-aktivitást mutasson, nem centroszimmetrikusnak kell lennie. A polimer alapú NLO-anyagok esetében az NLO-kromofór beépülhet a polimer mátrixba, akár vendégként (egy gazdatest-vendég rendszerben), akár a polimerláncba kovalensen beoltott, vagy akár magába a polimer gerincébe kopolimerizált szerves komponensként. Kovalens kötésű NLO-polimerjeink jelentősen javíthatják az NLO-kromofór stabilitását az Ön alkalmazásaiban.
Hullámvezető anyagok
A törésmutató (RI) kritikus fontosságú az olyan alkalmazásokban, mint az optikai hullámvezetők, az LCD-kijelzők, a tükröződésgátló bevonatok és a szemészeti eszközök. A polimer alapú alacsony és magas törésmutatójú anyagok szervetlen társaikhoz képest könnyebben feldolgozhatók, könnyűek és érzéketlenek a mechanikai igénybevételre. Aromás és brómozott aromás monomereken alapuló magas törésmutatójú polimerek, valamint fluorozott monomereken alapuló alacsony törésmutatójú polimerek átfogó választékát kínáljuk.
NIR színezékek
A TokeOni és seMpai közeli infravörös (NIR) sugárzó színezékeink ideálisak a kisállatok nem invazív, mély szöveti bioképalkotásához. Közeli infravörös tartományban 677 nm-en csúcsosodó emissziót produkálnak, amely a legtöbb állati szövetbe és testbe képes behatolni, és sokkal nagyobb érzékenységet tesz lehetővé, mint a hagyományos szentjánosbogár-luciferáz (Fluc)/D-luciferin rendszerben a D-luciferin.
A D-luciferinnel összehasonlítva a TokeOni és a seMpai jellemzői:
- Nagyobb vízoldékonyság
- Hosszabb hullámhosszúságú fénykibocsátás
- Képes átjutni a vér-agy gáton
- 5.2-szeres jelnövekedés
- Nagyfokú kémiai stabilitás
- alacsony toxicitás
A TokeOni-alapú AkaBLI-rendszerek optimalizált enzimekkel párosítva 40-szer nagyobb fényerőt biztosítottak in vitro./i>, és 100-1000-szer nagyobb fényerőt in vivo, mint a hagyományos D-luciferin/Fluc rendszerek, lehetővé téve az egyes sejtek noninvazív vizualizálását a szabadon mozgó állatok mélyén, ami még 1 évvel az injekció beadása után is hatékony volt.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Photonic Optical Materials Tutorial
Organic nonlinear optics have evolved since 1970, driven by Davydov's SHG discovery, focusing on acentric structures for second-order nonlinearity.
- Article: TokeOni: Properties and Applications
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
- Article: TokeOni Analog - seMpai: Properties and Applications
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.