Tisztázás és betakarítás
A tisztítási lépések a szennyeződések és részecskék szintjének csökkentésével előkészítik a bioreaktorban termelt anyagot a későbbi tisztításhoz. A megfelelő szeparációs technológia kiválasztása a folyadékáram tulajdonságaitól, a folyamat méretétől és a továbbfeldolgozási lépésektől függ.
Klírozási portfóliónk minden folyamathoz kínál lehetőségeket, és magában foglalja a szűrőket és tartókat, az előkezelési megoldásokat, valamint a hardvereket és rendszereket, amelyekre a hatékony, robusztus, a továbbfeldolgozási műveletek sikerének maximalizálásához szükséges tisztítás eléréséhez szüksége van.
Flexibilis hardverünk és rendszereink az eldobható mélységi szűrőkhöz ideálisak a kísérleti és technológiai léptékű tisztításhoz, a moduláris Pod eszközzel, amely lehetővé teszi a méretnövelést és a méretcsökkentést ugyanazon a helyigényen belül.
A sejttenyésztési termés előkészítéséhez a downstream kromatográfiához és tisztításhoz a Millistak+® és Clarisolve® mélységi szűrőink és flokkulációs polimerjeink upstream technológiai megoldásokat kínálnak mind az elsődleges, mind a másodlagos tisztításhoz. A Millistak+® HC és a HC Pro a tisztítási folyamat egy bizonyos pontján polírozó szűrőként is használható.
A tisztító előszűrők eltávolítják a részecskéket és mikroorganizmusokat a gyógyszeripari és biofarmáciai folyamatokból. Ismerje meg, hogy tisztító előszűrőink hogyan távolítják el az oldhatatlan szennyeződéseket a folyamat korai szakaszában, védve a kritikus downstream műveleteket.