Merck
Affinitás kromatográfiás gyanták
Az affinitáskromatográfiában használt eszközöket és vegyszereket bemutató laboratóriumi környezet. Az előtérben három, veszélyszimbólumokkal felcímkézett palack jelzi a szelektív biokémiai kölcsönhatásokhoz és tisztítási folyamatokhoz nélkülözhetetlen gyúlékony és maró anyagok jelenlétét. A háttérben egy laboratóriumi köpenyes tudós bonyolult berendezésekkel foglalkozik, amelyek valószínűleg az affinitáskromatográfia nagyszabású gyártásához és folyamatfejlesztéséhez kapcsolódnak.
Affinitáskromatográfia komplex keverékeket választ el rendkívül szelektív biokémiai kölcsönhatások révén. Ez a széles körben alkalmazott tisztítási technológia hatékonyan választja el a célmolekulát a szennyeződésektől. Affinitásgyantáinkat nagy áteresztőképességű és költséghatékony tisztításhoz terveztük, a folyamatfejlesztéstől a nagyüzemi gyártásig.
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 2
A fehérje A affinitás gyanták
AzEshmuno® A egy nagy kapacitású gyanta Fc-tartalmú fehérjék, például monoklonális antitestek (mAbs) tisztítására. Ez a gyanta savas és lúgos körülmények között is fertőtleníthető.
Affinitásgyanták plazmatisztításhoz
Eshmuno® P anti-A és anti-B. gyanták hatékonyan távolítják el az anti-A és anti-B izoagglutinin antitesteket a plazmából származó immunglobulin (Ig) folyamatokból, amelyek a betegeknél a hemolízis fokozott kockázatával vannak összefüggésben.
Affinitásgyanták fehérjetisztításhoz
Fractogel® fém kelát gyanta a fehérjék és peptidek hatékony és költséghatékony elválasztását teszi lehetővé, különösen a kitett hisztidin-, cisztein- és triptofánmaradványokat tartalmazó fehérjék esetében, beleértve a hisztidin-jelölt fehérjéket is.
Támogatás a minősítéshez, kockázatértékeléshez és folyamatoptimalizáláshoz
A termékportfóliónkat kiegészítve az Emprove® program háromféle dossziét kínál a fejlesztés és a gyártási műveletek különböző szakaszainak - például a minősítés, a kockázatértékelés és a folyamatoptimalizálás - támogatására. A dossziék átfogó, termékspecifikus vizsgálati adatokat, minőségi nyilatkozatokat és szabályozási információkat foglalnak össze egy könnyen elérhető formátumban, hogy egyszerűsítsék a megfelelési igényeit.