QuEChERS mintaelőkészítési módszer
A QuEChERS egyfajta diszperzív szilárd fázisú extrakció (dSPE), amelyet mintaelőkészítésre használnak. A QuEChERS a "Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe" (gyors, egyszerű, olcsó, hatékony, robusztus és biztonságos) rövidítése. Eredetileg a gyümölcs- és zöldségminták előkészítésére fejlesztették ki a növényvédőszer-maradékok elemzéséhez, de ezt a módszert ma már más kémiai osztályok, többek között a PAH-ok (policiklikus aromás szénhidrogének), a PCB-k (poliklórozott bifenilek), a PBDE-k (polibrómozott difenil-éterek) és az égésgátlók elemzésére is használják. A koncepciót 2002-ben vezették be, és jelenleg az Elemzőközösségek Szövetsége (AOAC 2007.01) és az Európai Szabványügyi Bizottság (EN 15662:2008) hivatalos módszerei határozzák meg.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
- Mindent látni (6)
Kapcsolódó protokollok
- HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- QuEChERS method for pesticide residue analysis requires only small quantities of solvent and is capable of generating recoveries of 70-120% with RSDs <5% for a wide range of compounds.
- Mindent látni (9)
További cikkek és protokollok keresése
QuEChERS Sample Extraction
Az oldószeres extrakciós technikákat úgy tervezték, hogy az alapmátrixból maximális analithozamot érjenek el. A mintamátrixból vízzel keverhető oldószerek (általában acetonitril) és magas só- és/vagy pufferanyag-koncentrációk segítségével vonják ki az érdeklődésre számot tartó analitokat. Az oldószer kiválasztása fontos a vegyületek koextrakciójának minimalizálása érdekében. Az extrakciós lépésben sókat használnak a fázisszétválasztás érdekében. Pufferként szolgálnak a pH beállítására és a víz eltávolítására a mintából.
QuEChERS Cleanup
A minta tisztítása csökkenti az interferenciát a későbbi elemzés során, mivel az interferencia károsíthatja az analitikai műszereket, és megnehezítheti az analitok azonosítását és mennyiségi meghatározását. A hagyományos SPE-csöveket használó mintatisztítási módszerekkel ellentétben a QuEChERS-ben a tisztítást megkönnyíti az SPE-szorbensek nagy mennyiségű SPE-szorbensének a mintakivonathoz való keverése. A tisztítás során használt szorbentumok eltávolítják a mátrixinterferenciát, amely a vizsgált analitekkel együtt extrahálódik. A PSA, C18 vagy GCB (grafitált korom) szorbensek használata eltávolítja a cukrokat, lipideket, szterolokat, szerves savakat, fehérjéket, karotinoidokat, klorofillt és más pigmenteket a GC-MS/MS vagy LC-MS/MS elemzés előtt. A pigmenteket vagy zsírt tartalmazó nehéz mátrixok tisztításához speciális Z-Sep szorbensekre lehet szükség.