Merck
Szerves elektronika
Vékony műanyag fóliára nyomtatott szerves integrált áramkör
A szerves elektronika szerves polimereket vagy kismolekulákat használ elektronikus alkatrészek létrehozására számos új alkalmazási területen. A szerves elektronikai anyagok könnyebbek, rugalmasabbak és olcsóbbak, mint a hagyományos szilíciumalapú szervetlen anyagok. A szerves elektronika energiatakarékosabb és erőforrás-barátabb a gyártás, a használat és az ártalmatlanítás során.  
A szerves elektronika kis molekulákból álló elektronikája jellemzően vákuumalapú leválasztási módszerekkel készül, amelyek során a szerves anyagok vékony filmjeit viszik fel a hordozó felületére. A szerves elektronikát vezetőképes polimerekből alacsony költségű oldatfeldolgozási módszerekkel lehet előállítani. A félvezető polimerek oldhatóvá és tintává alakíthatók, ami lehetővé teszi az elektronikus áramkörök közvetlen nyomtatását nagyméretű műanyag lapokra. Ezek az anyagok kompatibilisek a nagy felületű, tekercsről tekercsre gyártási eljárásokkal, amelyek könnyen méretezhetőek a gyors, alacsonyabb költségű gyártás érdekében.
A szerves vezető anyagokat a következőkben használják:
Kapcsolódó műszaki cikkek
Kapcsolódó protokollok
További cikkek és protokollok keresése
OLEDs
A szerves fénykibocsátó diódák (OLED) olyan elektrolumineszcens eszközök, amelyek egy szerves félvezető emissziós rétegből állnak, amely egy pozitívan töltött anód, amely lyukakat injektál, és egy negatívan töltött katód, amely elektronokat injektál, valamint olyan transzportrétegek között helyezkedik el, amelyek lehetővé teszik a különböző elektromos töltéshordozók beáramlását a félvezető emissziós rétegbe. A fény közvetlenül akkor keletkezik, amikor az elektródákon befecskendezett töltések a szerves rétegben rekombinálódnak. Az OLED-ek élénk színeket és világosabb fényt produkálnak, jobb kontrasztot biztosítva a kijelzőkben. A szerves anyagok vékonyabb, rugalmasabb tulajdonságai miatt az OLED-ek ívelt képernyőkben, összehajtható vagy letekerhető mobileszközökben és hordható eszközökben használhatók.
OFETs és OTFTs
A szerves tranzisztorok a nagy teljesítményű elektronikában a rugalmas integrált áramkörök és kijelzők alapvető építőkövei.  A tranzisztorok be- és kikapcsolják az áramot. A source és drain elektródák közvetlenül érintkeznek egy szerves félvezetővel. A kapuelektródot a dielektromos szigetelő szigeteli el a félvezetőtől. Amikor feszültséget kapcsolunk a kapuhoz, a félvezető többé vagy kevésbé vezetővé válik, lehetővé téve vagy megakadályozva az elektromos áram áramlását a forrás és a csatorna között. Minden komponens, a vezetőktől (elektródák) és félvezetőkön (aktív csatorna anyagok) át a szigetelőkig (kapu dielektromos rétegek), szerves anyagokból állhat. A vékonyréteg-tranzisztorok a térhatású tranzisztorok egy speciális típusa, amelyben a félvezető-, az elektróda- és a dielektromos rétegek vékony filmként kerülnek fel egy hordozó szubsztrátra. Gyakori elektronikus alkalmazások közé tartoznak az RFID-címkék vagy az elektronikus papír.
OPVs
A szerves elektronikus anyagok donor és akceptor anyagként is felhasználhatók a fény elektromos árammá alakításához a napelemekben. Az OPV-kben a félvezető szerves anyagok fotoaktív rétegeit két elektróda közé helyezik, hogy fotóáramot hozzanak létre. Mivel a donor elnyeli a napfény fotonáramát, a donoranyagoknak széles optikai abszorpcióval kell rendelkezniük, hogy megfeleljenek a napspektrumnak. A perovszkit napelemekben használt szerves lyukszállító anyagok (HTM) különösen hatékonynak bizonyultak a töltésszállítás maximalizálásában és a napenergia kinyerésében.