FLAG® tisztítás
AFLAG® címkék lehetővé teszik a rekombináns fúziós fehérjék kiváló kimutatását és robusztus tisztítását, és bizonyítottan hasznosak számos downstream alkalmazásban a kötődési és aktivitási vizsgálatoktól a strukturális elemzésig. A FLAG® epitóp tag egy rövid, hidrofil, nyolc aminosavból álló peptid (DYKDDDDK tag), amely könnyen hasítható az enterokináz (EK) által. Kis mérete és hidrofil jellege miatt a FLAG® tag általában a fúziós fehérje felszínén helyezkedik el, minimalizálva a fúziós fehérje működésére, szekréciójára vagy transzportjára gyakorolt hatásokat. A végső alkalmazástól függetlenül rendelkezünk a FLAG® fúziós fehérjék expressziójához, tisztításához és kimutatásához szükséges eszközökkel.
Bővebben
FLAG® tag fehérje expresszió
A FLAG® tag fehérje expressziós portfóliónk tartalmaz vektorokat rekombináns fúziós fehérjék hatékony expressziójához bakteriális és emlős rendszerekben. A SnapFast™ vektortechnológia lehetővé teszi, hogy az érdeklődésre számot tartó gént könnyen átvigyük egyik vektorból a másikba a hatékonyabb és költséghatékonyabb klónozás érdekében.
- A standard FLAG® peptid (szekvencia: DYKDDDDK) egy kisméretű tag, amely minimális sterikus akadályozás vagy a fehérje oldhatóságára gyakorolt negatív hatás kockázata mellett építhető be
- A 3xFLAG® tag szekvencia három tandem FLAG® epitópot egyesít a fúziós fehérjék fokozott (akár 200X) kimutatása érdekében
FLAG® Tag fehérje tisztítás
FLAG® címkézett fehérjék izolálásához és tisztításához különféle agaróz-affinitás tisztító géleket, mágneses gyöngyöket, tisztító készleteket és bevont lemezeket kínálunk.
- Agaróz affinitás gélek lehetővé teszik a fúziós címkézett fehérjék tisztítását gyöngyös agarózhoz keresztkötődött anti-FLAG® antitestek használatával, és alkalmasak kis és nagy léptékű tisztításra, ezek a gyanták alkalmasak gravitációs áramlású oszlopos tisztításra.
- Anti-FLAG® M2 mágneses gyöngyök rekombináns fúziós címkézett fehérje tisztítására szolgálnak, mágneses állvány vagy platform segítségével a gyöngyök elválasztására és a fehérje gyors feldolgozásra történő izolálására.
- Az Anti-FLAG® High Sensitivity M2-vel bevont 96 lyukú lemezek alkalmasak expressziós szűrésre, fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálatára és ELISA vizsgálatokra.
FLAG® Tag Detection
FLAG® és 3xFLAG™ címkék kötőhelyeket tartalmaznak a nagymértékben specifikus anti-FLAG<® monoklonális antitestek, valamint poliklonális antitestek és konjugátumok számára ELISA, blotting alkalmazások, immunfluoreszcencia, immuncitokémia, immunhisztokémia (IHC), blotting és áramlási citometria számára.
- A M2 anti-FLAG® antitest az N-terminális FLAGhoz kötődik.sup>®, C-terminális FLAG® és Met-FLAG® fúziós fehérjéket.
- A M1 anti-FLAG® antitest kötődése kalciumfüggő és specifikus a FLAG® tag N-terminusára.
- A M5 anti-FLAG® antitest N-terminális FLAG® és Met-FLAG® fúziós fehérjékhez kötődik.
FLAG® antitest kiválasztási útmutató
FLAG® antitest-kötési jellemzők
Kapcsolódó források
- Brochure: Refine Protein Preparation
Today, researchers are challenged to create high quality samples for meaningful protein analysis, often using cumbersome traditional sample preparation methods. With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, Merck is constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- User Guide: FLAG - Proven System for Detection and Purification of Proteins
The FLAG Expression System is an established way to express, purify, and detect recombinant fusion proteins. FLAG and 3×FLAG® have proven utility in numerous applications such as Western blotting, immunocytochemistry, immunoprecipitation, flow cytometry, protein purification, and in the study of protein-protein interactions, cell ultrastructure, and protein localization. These small hydrophilic tags facilitate superior detection and purification of recombinant fusion proteins when using our highly specific and sensitive ANTI-FLAG® antibodies.
- Application Note: EZview™ Red Protein A and ANTI-FLAG® M2 Affinity Gels - Immunoprecipitation with Enhanced Visibility Affinity Beads
The strength and specificity of interactions between biomolecules have been exploited for years in biochemical research. Affinity-based protein purification techniques have been used extensively to isolate and purify specific proteins or classes of proteins from complex biochemical mixtures, such as cell lysates..