Nagy áteresztőképességű szűrés
Nagy áteresztőképességű 24 lyukú lemez
A nagy áteresztőképességű szűrés (HTS) egy olyan technika, amelyet sok reakció egyidejű, párhuzamos szintézis során történő futtatására használnak. Ez a nagy áteresztőképességű kísérletezésként (HTE) is ismert technika különösen hasznos a vegyületek gyors és hatékony szűrésére, hogy megtaláljuk a reakcióhoz ideális reaktánsokat. A nagy áteresztőképességű szűrési módszerek gyakran használnak automatizált rendszereket, például robotizált lemezképző rendszereket, automatizált adatgyűjtést/elemzést és számítógépes programokat a potenciális reaktánsok azonosítására. A HTS forradalmasította a gyógyszerkutatási folyamatot, és a gyógyszeripari vállalatok, akadémiai intézmények és kutatólaboratóriumok használják az új potenciális gyógyszerjelöltek gyors azonosítására.
Termékek széles választékát kínáljuk, hogy a kutatók minden nagy áteresztőképességű igényükre egyablakos megoldást kapjanak.
KitAlysis™- nagy áteresztőképességű szűrőkészletek
ChemBeads - a HTE számára tervezett, katalizátorral bevont üveggyöngyök, amelyek kiküszöbölik a szilárdanyag kezeléssel kapcsolatos problémákat az automatizálásban
KitAlysis™ szűrőkészletek
A KitAlysis™ szűrőkészlet platform lehetővé teszi 24 egyedi kémiai reakció elvégzését ~100 mg felhasználó által biztosított szubsztráttal. A KitAlysis™ Benchtop Inertion Box használata során ezek a reakciók inert légkörben, kesztyűszekrény használata nélkül végezhetők el. A KitAlysis™ szűrőkészletek hét különböző reakciótípushoz állnak rendelkezésre előre elkészítve:
KitAlysis™ induló készlet
Bázisok szűrése - 11 bázis, mindegyikből 2 fiola, és 2 nyitott fiola további bázisok hozzáadásához a kémikus döntése szerint, a keresztkapcsolási reakciókhoz szükséges bázisok gyors és hatékony szűréséhez
Buchwald-Hartwig aminációs szűrés - 12 katalizátor, egyenként 2 fiola, több bázis és oldószer rendszerhez a Buchwald-Hartwig C-N keresztkapcsolás gyors szűréséhez
Médium (5, 6, 7) gyűrűzáró metatézis szűrés - <<
/b>6 katalizátor, egyenként 4 fiola, két intramolekuláris terminális alkén 5, 6 és 7 tagú gyűrűképző reakcióinak gyors és hatékony szűréséhez
Miyaura borylációs szűrés - 6 katalizátor, egyenként 4 fiola, és 2 dibórvegyület a kedvező palládium-katalizált borylációs feltételekhez
24 Pd prekatalizátor szűrés - 24 keresztkapcsolási prekatalizátor, amely lehetővé teszi a kutatók számára, hogy a választékot szűkítsék a pontosabb készletekre
Réz C-N keresztkapcsolási szűrés - 6 katalizátor, egyenként 4 fiola, több bázis és oldószer rendszerhez, a réz C-N keresztkapcsolási reakciók gyors szűréséhez
Suzuki-Miyaura keresztkapcsolási szűrés -6 katalizátor, egyenként 4 fiola, kedvező keresztkapcsolási feltételekhez
ChemBeads katalizátorral bevont üveggyöngyök piros színben.
ChemBeads
ChemBeads katalizátorral bevont üveggyöngyök, amelyeket a nagy áteresztőképességű kísérletek során elválasztási és tisztítási folyamatokhoz használnak. Ezek a katalizátorgyöngyök ideálisak az automatizált szűrési módszerekhez, mivel a szubmilligrammnyi szilárd anyagok pontosan mérhetők és robotikusan adagolhatók. Ezenkívül a ChemBeads volumetrikusan mérhető, így kiküszöbölhető a pazarlás. A ChemBeads nagy felülettel rendelkezik a térfogathoz viszonyítva, valamint egységes mérettel és alakkal, ami biztosítja, hogy az elválasztási folyamat következetes és hatékony legyen, ami megbízható eredményekhez vezet.
Kapcsolódó források
- User Guide: Kitalysis™ High-Throughput Screening Platform
Optimize suitable catalytic reaction conditions more quickly and efficiently
- PEPPSI™ Catalyst - Introduction, Advantages and Applications
Discover PEPPSI catalysts for cross-coupling reactions. Improve yield and versatility in organic synthesis with these popular catalysts
- A-Phos
Explore our profile of versatile ligand for cross-coupling reactions, enhancing catalyst efficiency and selectivity
- 2. generációs Buchwald prekatalizátorok
Read up on the technical article for more information on 2nd generation Buchwald precatalysts for efficient cross-coupling reactions
- ChemBeads
Find out more on the Solid catalyst-coated glass beads for efficient cross-coupling reactions.
- KitAlysis™ C-N (Buchwald-Hartwig) High-Throughput Screening Kit
Unlock C-N bond formation with the C-N Kitalysis Kit on innovative cross-coupling solutions.
- KitAlysis™ Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Kit
Enhance your cross-coupling reactions with the S-M Kitalysis Kit. Read more on efficient S-M bond formation.