Merck
Egyedi DNS oligók és qPCR próbák
Aligonukleotidok képezik a modern élettudományi kutatások alapját, a genomikai alapkutatásoktól kezdve a betegségek diagnosztizálásáig és a terápiáig. Amellett, hogy a PCR-ben standard vagy nagy áteresztőképességű primerként használják őket, az oligonukleotidokat szondaként, microarray-ben, kötésben, immunstimulációs vizsgálatokban, Sanger-szekvenálásban & NGS (nem-adapterek), antisense elemzésekben és röntgenkrisztallográfiai szerkezetmeghatározásban alkalmazzák.
A globális élettudományi ipar beszállítójaként az egyedi és előre megtervezett DNS-oligo termékek terén több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezünk csúcstechnológiával, versenyképes árakkal és folyamatos befektetésekkel a világméretű működésbe. A bioinformatika, a különböző szintézis-kémiai eljárások és a saját fejlesztésű, házon belül szabadalmaztatott platformok átfogó ismereteinek köszönhetően garantált minőséggel és teljesítménnyel rendelkező, nehéz konstrukciókban jeleskedünk. Rendszeres minőségellenőrzéseket végzünk MALDI-TOF és Electrospray Ionization (ESI) Mass Spec és OD UV spektroszkópiával, valamint robusztus minőségirányítási rendszert (QMS) tartunk fenn.
Játssza le a videót, hogy megtudja, hogyan rendelhet Oligo termékeket online. 
Kapcsolódó termékforrások
SZABAD EGYEDI ÉS PREDESIGNED DNS OLIGÓK ÉS QPCR PROBÉKKAL KAPCSOLÓDÓ SPECIFIKÁCIÓK
Oligók lemezekben a nagy áteresztőképességű (HTP) alkalmazásokhoz
Függetlenül attól, hogy az Ön alkalmazásához néhány vagy több mint 100 000 oligóra van szükség, mi az Ön alkalmazásához, automatizálásához és LIMS-rendszeréhez legjobban illeszkedő formátumot tudunk biztosítani. Oligo szakértőink ajánlhatják az Ön rendszeréhez megfelelő lemezt.  
Az oligonukleotid-koncentrációk szűk tartományon belüli normalizálásához folyadékkezelő rendszerekre specializálódtunk. Az automatizálásba való befektetésünk lehetővé teszi az ügyfél által meghatározott termékek gyors szállítását, függetlenül attól, hogy mennyire összetettek.  Szállítási validációs vizsgálatokat végzünk minden lemez és tömítés kombináción.
iScale Oligos™ DNS
Az iScale Oligos tökéletes in vivo, nagy áteresztőképességű és diagnosztikai projektekhez, amelyekhez milligrammos és grammos mennyiségű egyedi DNS-oligókra van szükség. Ezek a legmodernebb laboratóriumokban előállított DNS-oligók nagy tisztaságúak és precízek, és megbízható minőségirányítási rendszer (QMS) és teljes dokumentáció támogatja őket.
Egyedi újgenerációs szekvenálási oligók (NGSO)
A főbb szekvenálási platformokhoz egyedi univerzális és index adapterszekvenciák szükségesek. Egyedi Next-Generation Sequencing Oligos (NGSO) Oligóinkat szigorú körülmények között gyártjuk a megfelelő tisztaság és az alacsony keresztkontamináció biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek a kutatási, kereskedelmi és molekuláris diagnosztikai igényeknek.
Eredetileg tervezett primerek & qPCR szondák
KiCqStart® Primerek, géntáblák és szondamérések
Előkészített primerek és szondamérések családját kínáljuk génexpressziós elemzésekhez. A KiCqStart® primerek előre megtervezett SYBR® Green I primerek kétlépéses és egylépéses RT-qPCR-hez. A MIQE, ezeket kifinomult bioinformatikai eszközökkel fejlesztették ki, és in silico validálták, hogy elkerüljék a célon kívüli amplifikációt. Számos fajhoz és géncsaládhoz rendelkezésre állnak, az egyedi PCR-primerek, primerpárok és próbák könnyen kereshetők és rendelhetők online.
Real-time qPCR-primerek
Nagy választékot kínálunk az RT-qPCR igényeinek kielégítésére. Átfogó szondakínálatunkban megtalálhatók a kettős jelölésű szondák, a molekuláris jelzők, a LightCycler® szondák, a Scorpions® szondák és a Locked Nucleic Acids® (LNA®)-tartalmú szondák. Szondáinkat olyan formátumban kínáljuk, amely leegyszerűsíti a kísérletek tervezését.
Real-time PCR Assay Design
OligoArchitect™ Primer és Probe Design Services
Örömmel kínálunk OligoArchitect™ szolgáltatásokat az Ön primer és szonda tervezési igényeihez. Az OligoArchitect™ magában foglalja mind az ingyenes online tervezőeszközünket, mind pedig egyedülálló tanácsadói szolgáltatásunkat.
Tekintse meg Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools.