HPLC oszlopok
A Supelco® HPLC és UHPLC oszlopok megfelelnek a mai gyors U/HPLC, LC-MS és biopolimer-szétválasztás, valamint a szabályozott gyógyszerkönyvi és hatósági módszerek különböző iparágakban. A Supelco® HPLC termékek Fused-Core® részecske-technológiával<./a>, monolitikus szilícium-dioxid, és teljesen porózus részecskék, beleértve az ultratiszta szilícium-dioxidot is. Ezenkívül porózus grafitos szén (PGC) részecskék és polimer részecskék is rendelkezésre állnak a magas pH-stabilitás érdekében.
Bővebben
- Porózus grafitos szén (PGC) részecskék
- Szuperfelületi porózus szilícium-dioxid részecskék (SPP)/Fused Core® technológia
- Monolitikus szilícium-dioxid
- Teljesen porózus szilícium-dioxid részecskék (FPP) B típus (nagy tisztaságú szilícium-dioxid)
- Teljesen porózus szilícium-dioxid részecskék (FPP) A típus (hagyományos szilícium-dioxid)
- Teljesen porózus polimer részecskék
- Királis HPLC oszlopok
Porózus grafitos szén (PGC) részecskék
A porózus grafitos szén (PGC) oszlopok, mint a Supel™ Carbon LC oszlop, olyan egyedülálló kromatográfiás tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket a szilikaporszemcsékkel töltött oszlopok nem tudnak felülmúlni. A teljes pH-tartomány, valamint a magas hőmérséklet (> 200 °C) is használható, új határokat nyitva a kromatográfusok előtt.
Szuperfinom porózus szilícium-dioxid részecskék (SPP)/Fused Core® technológia
A szuperfinom porózus szilícium-dioxid oszlopok nagyobb sebességet és hatékonyságot biztosítanak, mint az azonos méretű, teljesen porózus részecskék. Fused-Core® HPLC oszlopok mint Ascentis<>.sup>® Express és a BIOshell™ segítségével bármely HPLC-rendszer gyors, maximális sebességű és teljesítményű HPLC-munkagéppé alakítható.
Monolitikus szilícium-dioxid
- Monolitikus, szilika alapú HPLC oszlopok mint például a Chromolith® HPLC oszlopok gyors elválasztásokat tesznek lehetővé nagyon alacsony oszlop ellennyomás mellett, nagy mátrixtűréssel és meghosszabbított oszlop élettartammal, így ideális termékek a mátrixban gazdag minták nagy áteresztőképességű és költséghatékony elemzéseihez.
- Chromolith® HPLC oszlopok monolitikus szilícium-dioxidból készülnek, bimodális pórusszerkezetű, 2 µm-es makropórusokkal és 13 nm-es mezopórusokkal. Ez a szerkezet számos kulcsfontosságú előnyt biztosít az oszlop számára.
- AChromolith® WP oszlopok széles pórusú (300 Å) monolit szilícium-dioxid oszlopok, amelyek egyetlen folyamatos, nagy tisztaságú, porózus szilícium-dioxid rúdból állnak. Ezek az oszlopok a hagyományos oszlopokhoz képest nagy potenciált mutattak a hosszabb élettartam alatt egyenletes teljesítménnyel. A különböző RP-fázisok mellett egy Protein A affinitású oszlop és egy epoxy oszlop is rendelkezésre áll, amelyek lehetővé teszik az ügyfélspecifikus módosításokat.
Teljesen porózus szilícium-dioxid részecskék (FPP) B típus (nagy tisztaságú szilícium-dioxid)
- Purospher® STAR HPLC és UHPLC oszlopok a legalkalmasabbak bázikus, semleges és fémkelátokat tartalmazó minták csúcscsúcs-csúcsmentes elválasztására. Kiváló teljesítményük és stabilitásuk maximális rugalmasságot tesz lehetővé a módszerfejlesztés során, kiterjesztett pH-stabilitás mellett.
- Discovery® HPLC oszlopok hatékonyan alkalmasak biomolekulák és kismolekulák analízisére. Ezek az oszlopok poláris és nem poláris kötésekkel rendelkeznek, egyedülálló visszatartási, szelektivitási és kiömlésmentes tulajdonságokkal az LC-MS alkalmazásokhoz.
- Az Ascentis® kötésű fázisok széles szelektivitási tartományban rendelkeznek. A B típusú szilícium-dioxid inert, stabil és reprodukálhatóvá teszi az oszlopot. A szilícium-dioxid nagy felülete alkalmas preparatív terhelhetőségre.
- SeQuant® HILIC HPLC oszlopok (hidrofil kölcsönhatású folyadékkromatográfia) sűrűn kötött, zwitterionos funkciós csoportokat hordoznak. Ezek a HILIC oszlopok különböző hosszúságokban, részecskeméretekben és pórusméretekben állnak rendelkezésre, miközben kivételes reprodukálhatóságot és robusztusságot mutatnak.
- A Sepax® HPLC oszlopok nagy porozitású szilika alapú oszlopok, amelyeket elsősorban peptidek és fehérjék analíziséhez használnak.
Teljesen porózus szilika részecskék (FPP) A típus (hagyományos szilika)
- Supelcosil sup>® szilika alapú HPLC oszlopcsalád a kötött fázisú vegyületek széles választékával rendelkezik, a részecskeméretek és oszlopkonfigurációk a mikrofurattól a preparatív méretarányokig terjednek. Ezek az oszlopok nagy hatékonyságot mutatnak poláris, nem poláris és töltött analitok esetében.
- A LiChrospher® és Superspher® HPLC oszlopok rendkívül sokoldalúak és megbízhatóak, több ezer bevált HPLC módszerben bizonyítottak.
- A LiChrosorb® HPLC-oszlopok szabálytalan szilícium-dioxid-részecskékkel vannak töltve, az analitikai méretű 5 µm-től a gyártási méretű nagy részecskékig.
- TSKgel sup>® HPLC és UHPLC oszlopok gélszűréshez, gélpermeációhoz, ioncseréhez, fordított fázisú, hidrofób kölcsönhatású, hidrofil kölcsönhatású, és affinitáskromatográfiához állnak rendelkezésre. (csak az USA-ban és Európában kapható)
Teljesen porózus polimer részecskék./h2> - AapHera™ fordított fázisú és amino HPLC oszlopok stabilak a 2-12 pH-tartományban, és lúgos oldatokkal moshatók. Ideálisak peptidek, kis fehérjék, szénhidrátok, poláros gyógyszerek és szerves savak analízisére.
- A Supelcogel® HPLC oszlopok polisztirol-divinilbenzol kopolimerrel (PS-DVB) vannak töltve, ami kémiailag stabillá teszi őket. A PS-DVB kopolimer két változata (6%-os és 8%-os térhálósított) maximalizálja a minták elválasztási folyamatát.
- A Hamilton polimer fordított fázisú HPLC oszlopok rendkívül inertek, hatékonyak és tartósak, nagy mechanikai és hőstabilitással rendelkeznek.
- TSKgel® HPLC és UHPLC oszlopok fehérjék, peptidek és más biomolekulák elválasztásához állnak rendelkezésre. A különböző pórusméretű szilícium-dioxid és metakrilát részecskéket tartalmazó oszlopok a molekulatömegek széles skálájával rendelkező analitok befogadására alkalmasak. (csak az USA-ban és Európában kapható)
Chiral HPLC oszlopok
Királis HPLC oszlopok széles választékával rendelkezünk
.a href="/HU/hu/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/faq">chiral HPLC oszlopok különböző alkalmazásokhoz.
- Astec CYCLOBOND™ Chiral oszlopok kötött ciklodextrin fázisokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a szerves molekulák szelektív kémiai elválasztását.
- Az Astec CHIROBIOTICTM Chiral oszlopok nagy tisztaságú szilikagélekhez kötött makrociklikus glikoproteineken alapulnak, amelyek LC-MS királis alkalmazásokhoz állnak rendelkezésre.
- .Astec Cellulose DMP királis oszlopok gömb alakú, nagy tisztaságú porózus szilícium-dioxiddal, amely DMPC-vel (3,5-dimetilfenil-karbamát) van bevonva; a királis vegyületek széles skáláját képes elválasztani normál fázisú, poláros szerves és SFC körülmények között.
- Astec Copper Ligand Exchange Chiral oszlopok előnyösek hidroxi savak, aminosavak, kétfunkciós racemátok és más aminok felbontására.
Kapcsolódó források
- Flyer: Ascentis®Express PCS-C18, 2.7 µm U/HPLC Columns
The Ascentis® Express PCS-C18 columns are designed for effective separation of basic, acidic, or neutral compounds using low ionic strength (formic acid) mobile phase conditions.
- Brochure: HPLC Column Selection Guide
The comprehensive Supelco® portfolio of analytical solutions to meet your U/HPLC and LC-MS needs.
- Brochure: HPLC Method Development Guide
High performance liquid chromatography (HPLC) is a technique for separating analytes dissolved in a liquid, mobile phase by using their specific interaction with a stationary phase (chromatography column).
- Brochure: Ascentis® Express Columns
Based on Fused-Core® particle technology, Ascentis® Express columns provide a exceptional advancements in HPLC column performance and the benefits of high sample throughput at maximum resolution.
- Brochure: BIOshell™ Columns
The BIOshell™ line of superficially porous particle (SPP) packed columns has been developed to aid research into understanding the subtleties of the molecule that is being developed.
- Brochure: Chromolith® HPLC Columns
To truly accelerate chromatographic separations, there is no better choice than Chromolith® HPLC columns. Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
- Brochure: Purospher STAR Columns
The success of any method depends on the quality of the stationary phase. Precise, long-term reproducibility is a key factor in achieving reliable results. The base silica of Purospher™ STAR columns is 99.999% pure.
- Brochure: Chiral HPLC Columns
Columns for versatile and robust Chiral HPLC and LC-MS separations.
- Brochure: HPLC Accessories
The use of HPLC systems to achieve faster analyses and increased resolution pushes systems toward higher operating pressures. For instance, faster flow rates, longer column lengths, and reduced particle sizes gain a performance advantage in HPLC, but at a cost of increased operating pressures.
- Brochure: Discovery Bio Columns
Many of the challenges facing researchers in the proteomics and biopharmaceutical fields are related to the need to obtain as much information as possible on very limited samples. We designed Discovery® BIO Wide Pore reversed-phase HPLC columns to address these challenges.
- Brochure: LC-MS Resource Guide
In this guide, we provide a premier selection of proven Supelco® tools and consumables that meet the requirements of scientists who primarily use the LC-MS technique for analysis of drugs, biomolecules separation and analytical assays.
- Brochure: LC-MS Contaminants
In this technical bulletin, you will learn some tips on identifying LC-MS contaminants and avoiding contamination. Our 110 years of separation expertise, combined with our precision-manufactured products, give you the greatest chance of obtaining reproducible, clean data.
- Application Note: Supelco® HPLC Products: The Best Choice for Any LC Instrument
Since the 1970’s, Supelco® has been a trusted name in high performance liquid chromatography (HPLC) consumables. From a diverse array of columns packed with different stationary phases to a complete portfolio of HPLC accessories, the Supelco® portfolio of HPLC consumables caters to the needs of all analysts.
- Application Guide: Drug of Abuse
Application compilation with focus on the LC-MS analysis of drugs of abuse in biological samples.
- HPLC módszerátviteli számológép
Könnyen átviheti a módszert a HPLC-oszlopok között (skálázás a mikrofurat és a preparatív tartomány között), a 2 oszlop mérete és az aktuális módszertani feltételek alapján.
- Wall Chart: HPLC Packings for USP Compendial Methods
The official pharmaceutical analysis monographs in the United States Pharmacopeia (USP) detail the methods used by pharmaceutical manufacturers for quality control of bulk drug substances and dosage form preparations.
- Application Guide: Ascentis® Express and BIOshell™ Column Cleaning Procedures and Best Practices
To maximize the lifetime of an HPLC column and ensure its top performance, it is necessary to properly maintain the column. Many different factors can contribute to loss of resolution or sensitivity, but often times the following factors lead to the vast majority of column performance issues.
Kapcsolódó webináriumok
Ez a webcast részletesen ismerteti a szennyeződésekből és szennyeződésekből eredő LC-MS eredetét és problémáit, valamint tippeket és trükköket ad a kiváló minőségű és nagy érzékenységű LC-MS elemzések lehetővé tétele vagy fenntartása érdekében.
Az LC-MS elemzéseket részletesen ismerteti.Tudjon meg többet a porózus grafitos szénről, egy olyan állófázisú anyagról, amely teljesen porózus, szénalapú anyag - kis molekulák és kisebb fehérjék és peptidek elemzésére alkalmas.
Megismerkedhet a porózus grafitos szénnel.A monoklonális antitestek LC-MS-sel történő mennyiségi meghatározása nehéz analitikai kihívás a munkafolyamat összetettsége miatt, a minta előkészítésétől az LC-MS kvantitációig. Ez az előadás egy egyszerű és nagy áteresztőképességű módszert mutat be a monoklonális antitestek és fehérjék mennyiségi meghatározására humán és állati szérumban.
A szeminárium célja, hogy áttekintést adjon az elmúlt évek során a királis vegyületeket tartalmazó minták jellemzésére alkalmazott különböző stratégiákról és módszerekről.
Ez az előadás az elmúlt két évben a "szén-HPLC" terén elért legújabb eredményekre összpontosít, amelyek a hagyományos "szilícium-dioxid-HPLC-vel" nehezen elválasztható vegyületek analízisében mutatkoznak meg.
Vegyen részt a "Hogyan növelhetjük a költséghatékonyságot a kihívást jelentő és mátrixban gazdag minták HPLC elválasztásánál" című webináriumunkon, ahol a gyorsabb elválasztások és a nagyon magas mátrix-toleranciát biztosító oszlopanyagok révén a laboratóriumi termelékenység növelésével költség- és időmegtakarítást érhet el.
*A Tosoh Bioscience oszlopok a következő országokban kaphatók:
Albánia Andorra Argentína Örményország Ausztria .br> Azerbajdzsán Afganisztán Algéria Albánia Örményország Azerbajdzsán Fehéroroszország Belgium Belize Bolívia Bosznia és Hercegovina Brazília Bulgária Bahrein Fehéroroszország Bosznia-Hercegovina Botswana Burkina-Faso Kanada | Chile Kolumbia Costa Rica Horvátország Kuba Dominikai Köztársaság Ciprus Csehország Kamerun Közép-afrikai Köztársaság Közép-afrikai Köztársaság Csehország Kuba Dominikai Köztársaság Ciprus Csehország Kamerun Közép-afr. Rep Csád Kongó Kongó dem. Rep. Horvátország Dánia Dzsibuti Ecuador Egyiptom El Salvador Eritrea Etiópia Észtország Finnország Franciaország Francia Guyana | Georgia Németország Görögország Gabon Grúzia Grúzia br> Ghána Guatemala Guyana Haiti Honduras Magyarország Izland br> Írország Olaszország Irak Izrael Kazahsztán Koszovó Kazahsztán Kenya Koszovó Kuvait Kirgizisztán Libanon | Líbia Lettország Liechtenstein Litvánia Luxemburg Madagaszkár Malawi Málta Mauretánia Mauritius Mexikó Moldova Monaco Montenegró Moldávia Mongólia Marokkó Mozambik Nicaragua Nigéria Hollandia Észak-Macedónia (korábban Macedónia) Norvégia | Omán Panama Paraguay Peru Lengyelország Lengyelország br> Portugália Puerto Rico Katar Oroszország Ruanda Románia Oroszország San Marino Szerbia Szlovákia Szlovénia Spanyolország Svédország Svájc Szaúd-Arábia Szenegál Szerbia Szerbia-Montenegró Dél-Afrika | Szuriname Tadzsikisztán Tanzánia Togo Tunézia Törökország Ukrajna br> Uruguay Türkmenisztán Egyesült Királyság (UK) Amerikai Egyesült Államok Uganda Ukrajna Utd.Arab Emir. Üzbegisztán Vatikánváros Venezuela Jemen Zambia Zimbabwe |