Média előkészítés
A sejttenyésztési közegek előkészítése jelentősen befolyásolja az emlőssejtek növekedését és a kísérleti eredményeket. Hasonlóképpen, léteznek a mikroorganizmusok in vitro tenyésztésének támogatására kifejlesztett speciális táptalajok. A táptalajok energiaforrást biztosítanak a sejtnövekedéshez és a sejtfolyamatokat szabályozó vegyületeket. Mind a prokarióta, mind az eukarióta kultúráknak speciális növekedési követelményei lehetnek. A táptalajok kiválasztása a kultúra típusától, a tenyésztés céljától és a sejtsűrűségre vonatkozó követelményektől függ.
Kiemelt kategóriák
Válasszon az optimalizált sejttenyésztési közegek, köztük a DMEM, RPMI-1640 és a szérummentes változatok közül a különböző sejtkultúrás igények kielégítésére.
Kultiváljon sejteket, szerveket, szöveteket olyan tápanyagokkal és szabályozószerekkel dúsított növényi táptalajokon, mint az MS, B5, Phytamax™ Orchidea táptalaj.
Megfelelő tápoldatokkal és szabályozószerekkel dúsított növényi táptalajokon.Növényi szövettenyésztési reagensek, beleértve a zselésítő anyagokat, növényi növekedésszabályozókat, auxinokat, citokinineket és egyéb kiegészítőket a növényi sejtek és szövetek növekedésének és fejlődésének támogatására a tenyészetben.
Médiumkészítés
A kereskedelmi forgalomban kapható táptalajok dehidratált vagy porított formában, folyékony koncentrátumban vagy munkaoldatként állnak rendelkezésre. A dehidratált táptalajokat a táptalajkultúrákhoz desztillált vízben való feloldással és a végső pH beállításával kell elkészíteni a sterilizálás előtt. Az agarkultúrákhoz használt porított táptalajokat desztillált vízben kell feloldani, keverni, majd felforralni vagy autoklávozni, mielőtt steril Petri-csészékbe öntenénk aszeptikus technikával. A folyékony koncentrátumként szállított táptalajokat aszeptikusan fel kell hígítani desztillált vízben, be kell állítani a pH-t, és steril tárolóedényekbe kell adagolni. A munkaoldatként szállított táptalajok felhasználásra készek, miután a szükséges szérumot vagy egyéb kiegészítőket steril szűrés és/vagy aszeptikus körülmények között hozzáadták, és a sejtnövekedéshez megfelelő hőmérsékletre melegítették.
Táptalajok sterilizálása
A porokból készült táptalajokat felhasználás előtt szűréssel, melegítéssel vagy autoklávozással sterilizálni kell. Bár a folyékony táptalajokat gyakran sterilen és felhasználásra kész koncentrációban szállítják, a steril szűrés ajánlott, különösen, ha a felhasználás előtt szérumokat vagy más kiegészítőket kell hozzáadni. A sterilizálást követően a táptalajok kezelése során aszeptikus technikákat kell alkalmazni a keresztszennyeződés vagy a nem kívánt mikroorganizmusok elszaporodásának megelőzése érdekében.
Kultúramédium-kiegészítők
A sejttenyésztéshez vagy -szabályozáshoz szükséges egyes kiegészítők instabilak vagy hőstabilak, ezért azokat a felhasználónak kell a hővel sterilizált bázikus táptalajhoz adnia a használat előtt. Az állati sejttenyésztő táptalajokban gyakran használt kiegészítés a jellemzően szarvasmarhafélékből származó szérum (FBS). Bizonyos sejttípusok növekedéséhez hormonok, növekedési faktorok és specifikus jelátviteli molekulák szükségesek lehetnek. Az olyan adalékanyagokat, mint az IPTG, a fehérjeexpresszió indukálására használják. Antibiotikumokat is hozzáadhatnak a táptalajokhoz a bakteriális és gombás szennyeződések szaporodásának megfékezésére, bár a szennyeződés jól ellenőrizhető a táptalajok megfelelő kezelésével és tárolásával.
A táptalajok tárolása és felhasználása
A folyékony formában, öntött agar formában vagy munkaoldatokban lévő kereskedelmi és kész tápközegeket általában 4 °C-on, sötétben tárolják, hogy elnyomják az opportunista mikroorganizmusok szaporodását, és megakadályozzák a táptalaj összetevőinek fény okozta lebomlását. A tenyészetek beoltása előtt a táptalajt a sejtek növekedéséhez megfelelő hőmérsékletre kell felmelegíteni.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- This is a cell culture cross-reference chart to find our cell culture products, inclusing Corning Cellgro's cell culture products and DPBS.
- Cross reference tool for identifying tissue culture media. Discover direct replacements for Gibco® and Lonza/BioWhittaker® cell culture products and reagents.
- Find direct replacements for Gibco by Life Technologies media or Invitrogen cell culture products. All Gibco media equivalents such as FBS, EMEM (Eagle), PBS, and trypsin include a CoA.
- Serum cross reference tables allow you to find our products to replace sera from Invitrogen/Gibco, Hycolne, Mediatech, Biowhittaker, Biomeda, and Fisher.
- Ismerje meg a szarvasmarha-szérumalbumin (BSA) szerkezetét, molekulatömegét, funkcióját, oldhatóságát, a BSA előállításának módját, tisztítási módszereit, alkalmazását és beszerzését.
- Mindent látni (31)
Kapcsolódó protokollok
- Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
- Plant tissue culture media are generally sterilized by autoclaving at 121 °C and 1.05 kg/cm2 (15-20 psi). The time required for sterilization depends upon the volume of medium in the vessel.
- Protocol for charcoal stripping fetal bovine serum for hormonal depletion, with and without heat inactivation.
- Mindent látni (2)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com