RNAi Egyetlen klónok
MISSION® shRNS-klónok az optimális génkiütésért
A hosszú távú, stabil géncsendesítés megkülönbözteti a rövid hajtű RNS-konstrukciókat (shRNS) más RNSi és CRISPR eszközöktől, és egyértelmű előnyöket kínálhat a knockout génekkel végzett kísérletekkel szemben. A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics a Broad Institute RNAi konzorciumának (TRC) tudósaival együttműködve létrehozta a legátfogóbb és legjobban validált vektor- és klónsorozatot az Ön RNAi-kísérleteihez. Használja ki a nagy áteresztőképességű lentivírusgyártás és DNS-tisztítási szolgáltatásaink világszínvonalú szakértelmét, amellyel időt és erőforrásokat takaríthat meg. Rugalmas testreszabási ajánlataink biztosítják, hogy minden kísérleti igényét kielégítjük, és páratlan génlefedettséget kínálunk.
A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics termékei több mint 350 éves műszaki vezető szerepével olyan szakértelemmel rendelkeznek, amely túlmutat a Bench-en - a felfedezéstől a terápiás hatásig.
Bővebben
- Expert Gene Knockdown You Can Count On/a>
- RNAi szűrés a genom-széleskörű knockdownhoz a href="#shrna-vektorok-ellenőrzések">shRNS-vektorok és kontrollok
- Custom klónozás
- MISSION® shRNA Knockdown garancia
Expert Gene Knockdown You Can Count On
Kizárólagos szolgáltatóként a megbízható TRC1.5 és TRC2 kollekcióink, átfogó MISSION® shRNA termékkínálatunk közel 200 000 előre klónozott shRNA konstrukciót tartalmaz, amelyek több mint 20 000 emberi és egér gént céloznak. Könnyedén kereshet az Önt érdeklő gén alapján, megtekintheti a validálási adatokat, és néhány egyszerű kattintással megrendelheti. A shRNA-klónok elérhetők lentivírus, plazmid DNS vagy bakteriális állományokban.
Minden gén több vektorkonstrukcióval van reprezentálva, amelyek a génszekvencia különböző régióit célozzák. Minden shRNS-t a pLKO.1" klónozunk. lentivirális vektor, és a célgénnel való egyezés biztosítása érdekében szekvencia-ellenőrzésen esett át. A Sigma-Aldrich® Advanced Genomics a legmegbízhatóbb és legátfogóbb shRNS-szűrési portfóliót kínálja még a legnehezebb célpontokhoz és sejtvonalakhoz is.
RNAi Screening for Genome-Wide Knockdown
A funkcionális genomikai szűrések a felfedező kutatások szerves részét képezik, lehetővé téve a tudósok számára, hogy feltárják a biológiai rendszerek, útvonalak és betegségek hátterében álló mechanizmusokat. Ezeknek a komplex molekuláris kölcsönhatási hálózatoknak a hatékony vizsgálatához olyan shRNS-könyvtárakra van szükség, amelyek megbízható, hatékony és hosszú távú knockdownt biztosítanak. További információra van szüksége a gene family sets vagy könyvtárakról? Kapcsolatfelvétel.
shRNS VEKTOROK & KONTROLLOK
A megfelelő vektorokkal és kontrollokkal kezdődnek az optimalizált kísérleti tervek. Vásárolja meg a TRC1.5 és TRC2 vektorok és pozitív és negatív kontrollok átfogó kínálatát, amelyek plazmid DNS-ben vagy lentivirális transzdukciós részecskékben állnak rendelkezésre. Tudjon meg többet a MISSION® shRNA-kontrollokról. Tudjon meg többet a MISSION® vektorokról.
Custom Cloning
Hogyha fluorofór taggel ellátott vektorra, alternatív promóterekre vagy magasabb vírustiterekre van szüksége, gyűjteményünkben megtalálhatja Önt. Elsődleges gerincünk a TRC által tervezett pLKO.1-puro és a TRC2-pLKO.5-puro vektorok. Ezek a vektorok az Ön igényeihez igazíthatók bármilyen kísérlethez.
Ha egyedi projektet szeretne megbeszélni? Kapcsolatfelvétel a Sigma-Aldrich® fejlett genomikai szakértőjével.
MISSION® shRNS Knockdown Garancia
Sigma-Aldrich® shRNA garantálja, hogy a shRNA termékoldalon az Önt érdeklő génhez meghatározott mennyiségű lentivirális klónkészlet megvásárlása esetén (ez változó, de jellemzően 5 klón), legalább az egy génhez tartozó lentivirális klónok közül legalább egynek nagyobb 70%-nál nagyobb mértékű kopogáscsökkentést kell eredményeznie.
Ez a garancia nem vonatkozik a DNS-sel történő tranziens transzfekciókra. A garancia érvényesítéséhez megfelelő kontrollok és feltételek szükségesek, valamint a hatástalan knock-down-t mutató adatok alátámasztása. A megfelelő alátámasztó adatok közé tartoznak a kvantitatív PCR-alapú csendesítési adatok, amelyek egy megfelelő pozitív kontroll shRNS és egy megfelelő negatív kontroll shRNS cél mRNS szintjének összehasonlítását tartalmazzák, és amelyek a cél mRNS 70%-nál nagyobb vagy azzal egyenlő mértékű kiütését bizonyítják. Az antitestek és a fehérjék felezési idejének változékonysága miatt nem tudjuk elfogadni a fehérjealapú kimutatási módszereket. Abban az esetben, ha nincs több shRNS az adott géncélponthoz, vagy az összes shRNS nem képes 70%-kal vagy annál nagyobb mértékben leütni a célgént, visszatérítjük a klónkészlet mennyiségének árát.
Segítségünkre áll
Akár segítségre van szüksége a kísérlet megtervezésében, akár egyedi vektorra, magas vírustiterre van szüksége, akár segítségre van szüksége a hibaelhárításban, vagy egyszerűen csak jobban szeretné megérteni, hogyan alkalmazhatja a shRNS géncsendesítést a kutatásában, a Sigma-Aldrich® Advanced Genomics segít Önnek. Kapcsolatfelvétel a Sigma-Aldrich® Advanced Genomics szakértőjével
Kapcsolódó termékforrások
- Getting Started with MISSION® shRNA
RNA interference and siRNAs for gene silencing in molecular biology studies.
- Next-Gen RNA Interference with MISSION® shRNA
RNAi technology advancements enable gene expression silencing through endogenous RNAi pathways, applicable across eukaryotes.
- MISSION® Application Data
MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- MISSION® FAQs
We answer your frequently asked questions about shRNA including available formats, experimental design and analysis, advanced applications, ordering, custom options and much more.
- Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
- Brochure: MISSION® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio.
- Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.
- Lentiviral Transduction Protocol
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Advanced RNAi Applications — Difficult Cell Types FAQs
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.