Immunoassay Platform megoldások
Függetlenül attól, hogy ultraérzékeny detektálásra van szüksége SMC® assay-vel, robusztus ELISA-ra vagy a Luminex® xMAP® technológiával végzett gazdag multiplex profilalkotási adatokra, segítünk Önnek abban, hogy minden egyes mintából megbízható adatokat kapjon, minimális ismétléssel, hogy a legjobb döntéseket hozhassa meg a következő lépésekről. Tudjon meg többet platformjainkról, beleértve a Single Molecule Counting (SMC®) műszereket, kiteket és reagenseket; a MILLIPLEX® kiteket a multiplex biomarkerek kimutatására a Luminex® műszerekkel; és a szendvics ELISA-k széles választékát.
Enzimhez kapcsolt immunszorbent Assay (ELISA) készletek
Az ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) egy több lyukú lemezen alapuló immunvizsgálat, amelyben a vizsgálat egyik komponense, jellemzően egy antitest vagy minta, egy szilárd felületre, ebben az esetben egy lemezre adszorbeálódik. A gyors, mennyiségi és érzékeny analit kimutatását viszonylag alacsony költségek mellett biztosító ELISA az egyik legegyszerűbben elvégezhető vizsgálati formátum. Továbbá, az ELISA-t könnyedén át lehet alakítani egy nagyobb áteresztőképességű szűrési módszerré, ami lehetővé teszi a kutatók számára, hogy nagyszámú mintát vizsgáljanak egyetlen futtatással.
MILLIPLEX® Multiplex a Luminex® immunpróbákhoz
Az Ön ideje és a minták túlságosan értékesek ahhoz, hogy bármi másban megbízzon, mint a Luminex® platformhoz készült, legjobban ellenőrzött MILLIPLEX® multiplex próbákban. Minden protokoll megbízható vizsgálati teljesítményadatokat tartalmaz, amelyek biztosítják a legmagasabb minőségű adatokat.
További kategóriák felfedezése
Az SMC (SMC®) technológia pontosan számszerűsíti a molekulákat korábban nem kimutatható szinteken.