Endonukleáz
Az endonukleáz enzimeket a DNS és az RNS kisebb fragmentumokra történő hasítása révén a nukleinsav-szennyezés csökkentésére használják a biológiai feldolgozási munkafolyamatokban és a kutatási alkalmazásokban. Bár számos természetes forrás áll rendelkezésre, ezek az endonukleáz formulák azonban kihívást jelenthetnek, mivel proteáz aktivitást és vírusos szennyeződéseket tartalmazhatnak.
A Serratia marcescensből származó, géntechnológiával módosított nukleáz, a Benzonase® endonukleáz kiküszöböli a természetes eredetű endonukleázok használatának kockázatát, és képes a DNS és RNS minden formáját lebontani. Megfelelő reakciókörülmények között használva a Benzonase® endonukleáz a DNS és az RNS minden formáját (egyszálú, kétszálú, lineáris és cirkuláris) lebontja körülbelül három-öt bázispár hosszúságú oligonukleotidokká. Rendkívül magas szintű specifikus aktivitással rendelkezik, kimutatható proteolitikus aktivitás nélkül.
Egyes gyártási sablonok esetében a fiziológiás szint feletti sókoncentráció (200 mM NaCl) használata előnyös lehet. A Benzonase® Salt Tolerant endonukleáz lehetővé teszi 200mM és 1000mM NaCl közötti sókoncentráció használatát az adeno-asszociált vírus (AAV) vektorok előállítása során a középső lízis és a DNS-emésztés lépéséhez. A Benzonase® portfólió ezen újdonsága kompatibilis az összes vizsgált detergenssel, beleértve a Deviron® detergenseket is, amelyek a Triton™ X-100 alternatíváját jelentik.
Tudjon meg többet a Benzonáz® endonukleáz bioprocessing és kutatási alkalmazásokról.
Bioprocessing alkalmazások
A benzonáz® endonukleáz jól alkalmazható szigorú bioprocessing alkalmazásokhoz. Jóval az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) által megkövetelt 200 bázispárnyi fragmensméret alatt bontja a nukleinsavakat, GMP IPE-PQG körülmények között kerül forgalomba, és rendelkezik az FDA-nál gyógyszer törzsdokumentációval, amelyre hivatkozni lehet a hatósági beadványokban.
Ez a működési feltételek és alkalmazások széles skáláján hatékony, többek között:
- Vírusvakcinák és vírusvektor-vakcinák tisztítása
- Sejt- és génterápiák tisztítása
- Onkolytikus vírusok tisztítása
- DNS és RNS eltávolítása fehérjékből és más biológiai anyagokból
- Gazdasejt DNS eltávolítása
Az IPEG PQG GMP benzonáz® endonukleáz három változata áll rendelkezésre a különböző gyártási igények kielégítésére. Mindegyik az Emprove® program része, amely megkönnyíti a hatósági beadványokhoz szükséges dokumentumok elkészítését (1. táblázat).
A benzonáz® endonukleázok E. coli W3110 expressziós rendszerben készülnek, és minimális a víruskontamináció kockázata.
- Benzonáz® endonukleáz Emprove® Expert
- Benzonáz®. endonukleáz Safety Plus Emprove® Expert-et kémiailag meghatározott közegben állítják elő, és minden egyes tételt megvizsgálnak a járulékos vírusok és a mikoplazma hiányára.
- A benzonáz® Salt Tolerant endonukleázt szintén kémiailag meghatározott közegben állítják elő, és minden egyes tételt megvizsgálnak a mikoplazma szempontjából; igény szerint a véletlen vírusok tekintetében is rendelkezésre áll a vizsgálat.
Interdeklődik egy benzonáz® minta iránt? Ha igen, kattintson az alábbi gombra, és tudjon meg többet.
Kutatási alkalmazások
A benzonáz® endonukleáz számos kutatási alkalmazáshoz használható, többek között:
- A gazdaszervezet DNS-ének eltávolítása mikrobiom mintákból
- A mikrobiális taxonok azonosításának javítása mikrobiom vizsgálatokhoz
- A csomósodás megakadályozása vakcinakutatás során
- A lizátum viszkozitásának csökkentése a rekombináns fehérjeextrakciós munkafolyamatok során, ami a célfehérje hozamának javulásához vezet
Egy sor nagy tisztaságú, nagy koncentrációjú benzonáz® endonukleáz opció áll rendelkezésre.
A benzonáz® endonukleáz fehérjeextrakciós reagensekkel csomagolva is kapható a munkafolyamatok további megkönnyítése érdekében.
- BugBuster® Master Mix: BugBuster® fehérjeextrakciós reagens benzonáz® endonukleázzal és rLizozim oldattal./li>
- BugBuster® HT fehérjeextrakciós reagens: BugBuster fehérjeextrakciós reagens és benzonáz® endonukleáz
- CelLytic™ B Plus Kit: lizozim, benzonáz® endonukleáz és proteáz inhibitorok
Műszaki információk |
---|
Kapcsolódó termékforrások
- Data Sheet: Benzonase® Salt Tolerant endonuclease Emprove® Expert
The best-in-class solution for nucleic acid removal at high salt concentrations.
- Technical Poster: AAV process intensification using high salt lysis & Benzonase® Salt Tolerant endonuclease
The overall process yield of adeno-associated virus (AAV) manufacturing is a major concern for biotherapeutic manufacturers
- Family Portfolio Flyer: Explore The Benzonase® endonuclease Portfolio
Ensuring efficiency and regulatory compliance — The smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production
- Technical Article: AAV Process Intensification Using High Salt Lysis and Salt Tolerant Endonuclease
Production of adeno-associated virus (AAV) vectors includes a midstream step that combines cell lysis and nuclease treatment.
- Flyer: Deviron® 13-S9
Detergent, EMPROVE® EXPERT
- Data Sheet: What Does it Mean Switching from Benzonase® Endonuclease Emprove® Expert to Benzonase® Endonuclease Safety Plus Emprove® Expert
Optimization of Benzonase® endonuclease use in virus purification.
- Data Sheet: Optimization of Benzonase® Endonuclease Use in Virus Purification
Benzonase® endonuclease— the smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production has proven its value for over 30 years.
- Brochure: Benzonase® Endonuclease
Balancing efficiency and regulatory compliance—the smart solution for DNA removal in biopharmaceutical production.
- Technical Article: Benzonase® Nuclease Q&A
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
- Technical Article: Removing DNA and RNA Using Benzonase® Endonuclease During Viral Production
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.