Prestige Antitestek® Powered by Atlas Antitestek
Az iparágban vezető antitest-karakterizációval és tétel-specifikus teszteléssel poliklonális és monoklonális Prestige antitesteinket® úgy tervezték, hogy immunhisztokémiai (IHC), immunfluoreszcencia (IF), Western blot (WB) és egyéb alkalmazásokban a humán proteom több mint 80%-át kimutassák és célba vegyék. A Prestige Antitestek® az elérhető legszigorúbb validálásnak és jellemzésnek vannak alávetve. A Prestige Antitestek® kifejlesztése a Human Protein Atlas és IHC, WB, ICC-IF vagy RNS-szekvenálással validálták, valamint összehasonlították a bioinformatikai információkkal és az irodalommal. A Prestige Antitestek® szöveti mikrotérképpel jellemzettek több mint 40 különböző normál emberi szövetben, több mint 50 sejtvonalon és több mint 20 ráktípusban.
Szakaszok áttekintése
Segítségre van szüksége, hogy megtalálja a megfelelő antitestet az alkalmazásához?
Használja a Antibody Explorer keresőeszköz segítségével megtekintheti és összehasonlíthatja az antitesteket klonalitás, alkalmazás, fajreaktivitás, konjugátum, gazdafaj és forma szerint.
Mi teszi a Prestige Antitesteket® egyedivé?
Minden Prestige antitest® alapos validáláson, valamint jellemzésen megy keresztül a Human Protein Atlas projektből származó hatalmas mennyiségű támogató adat felhasználásával. A Prestige Antitestek® más fehérjékkel szembeni alacsony keresztreaktivitása az antigén régiók gondos kiválasztásának, az affinitástisztításnak az eredménye, és minden olyan alkalmazásban validálják és jellemzik, ahol az antitest felhasználását bizonyították. Minden egyes antitestet tételenként jellemeznek, alkalmazásspecifikus validációval, amely magában foglalja az IHC, IF, WB és vagy fehérje tömbvizsgálatokat.
Elnagyított validáció - egy újabb ok, hogy megbízzon a Prestige Antitestek®
A Prestige Antitestek validálására és jellemzésére szolgáló standard antitest validálási módszerek mellett.sup>® mellett továbbfejlesztett validálást is kínálunk, amely számos antitest esetében igazodik az antitestek validálásának a Nemzetközi Antitest-Validálási Munkacsoport (IWGAV) által leírt pillérekhez. Számos Prestige antitest® egy vagy több továbbfejlesztett validálási módszeren megy keresztül, beleértve a genetikai stratégiákat, a független antitest-ellenőrzést, az RNA-seq segítségével történő ortogonális validálást és a funkcionális tesztek validálását. Tudjon meg többet Enhanced Validation.
.IF elemzés
Western Blot
Bioinformatika és irodalomkeresés
IHC elemzés
Protein tömb
Kizárólag kutatási célokra. Nem használható diagnosztikai eljárásokban.
A termék(ek) specifikációjában foglalt eltérő rendelkezés hiányában bármely antitest termék kizárólag belső kutatási célra kerül értékesítésre, és nem használható fel más célra, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen kereskedelmi, diagnosztikai vagy terápiás célú felhasználást. Validálási folyamataink kizárólag kutatási célú felhasználásra vonatkoznak, és nem erősítik meg vagy biztosítják, hogy antitestjeink az itt meghatározottak szerint bármilyen nem engedélyezett felhasználásra felhasználhatók.