Fotoreaktorok
A fotoreaktorok egy minden egyben platformot biztosítanak a fotoredox-katalizált reakciók következetes és reprodukálható elvégzéséhez. Minden egyes fotokémiai reaktor egy fényforrásból és egy hűtőrendszerből áll a reaktánsok és a termékek stabilitásának fenntartása érdekében.
A fotoreaktoraink sokoldalú és hatékony eszközöket biztosítanak a fotokémiai reakciók elvégzéséhez a szűréstől a méretnövelésig, különböző hullámhosszúságokkal és olyan opciókkal, amelyek lehetővé teszik több fotokatalitikus reakció párhuzamos lefuttatását.
- SynLED párhuzamos fotoreaktor 2.0 - következő generációs fotoredox párhuzamos szintézis
- Penn PhD Photoreactor M2 - felhasználó által meghatározott paraméterek, beleértve a hőmérsékletet, a fényintenzitást, a ventilátor sebességét és a keverést
Ezeken kívül fedezze fel széles körű fotokatalizátorok, beleértve az akridínium, irídium és ruthénium katalizátorokat, a látható fényű fémkomplex fotoredox katalizátorokat és a fémmentes szerves katalizátorokat, az összes fotoredoxkémiai igényéhez.
Shop termékek
Products
SynLED párhuzamos fotoreaktor
A SynLED párhuzamos fotoreaktor 2.0 egy 4 x 4-es reakcióblokkot tartalmaz, amelyet alulról világítanak meg 365 nm vagy 450 nm hullámhosszú LED-ekkel. Az újonnan tervezett reaktor továbbfejlesztett hűtőborda-technológiát és egy teljesítmény-kvarc LED-burkolatot ad hozzá, amely megvédi a fényforrást az oldószerektől, miközben továbbra is kiváló fényáteresztést biztosít. Ezek a fejlesztések még magasabb szintű konzisztenciát tesznek lehetővé a reakciók és a futtatások között.
Penn PhD Fotoreaktor M2<
A Penn PhD Fotoreaktor egy komplett fotoredox katalízisreaktor. Ez a benchtop műszer tartalmaz egy változtatható LED fényforrást (365-450 nm), mechanikus keverést és hűtést. A reaktor különböző méretű fiolákat támogat, beleértve a gc, 4, 8, 20 és 40 ml-t.
Kapcsolódó források
- White Paper: Illuminating Progress: Recent Advances in Photoredox Catalysis
This white paper explores recent advances, including mechanisms like single-electron transfer, novel bond-forming reactions, and breakthroughs in scaling through flow chemistry.
- Brochure: Illuminated Synthesis
Photoredox catalysis and photoreactors enable reproducibility in your research.
- User Guide: Photoredox Catalysis
Photoredox Catalysis desk reference and user’s guide.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Nicewicz Photoredox Catalysts for Anti-Markovnikov Alkene Hydrofunctionalization
Explore our portfolio of photoexcitable acridinium salts to facilitate olefin hydrofunctionalization with complete anti-Markovnikov selectivity.
- Article: Reducing Organic Photoredox Catalysts for Visible Light-Driven Polymer and Small Molecule Synthesis
Learn more about our phenoxazine and dihydrophenazine organic photoredox catalysts for photoredox catalysis.
- Article: Scale-Up Guide: Photocatalysis Reaction
Read up on our general guidelines for scaling up photocatalysis reactions with our SynLed Parallel and Penn PhD photoreactors.
- Article: Photoredox Iridium Catalyst for Single Electron Transfer (SET) Cross-Coupling
Browse our selection of novel catalysts developed in collaboration with the Gary Molander Group for high-yielding SET reactions.
- Aldrichimica Acta 51.2
Read about the resurgence of electrochemical redox reactions in organic synthesis, conjunctive reagents in cross-coupling, and more in this issue.
- Aldrichimica Acta 52.1
Explore sustainable alternatives to precious-metal-based photoredox catalysts and titanium salalen catalysts in this issue.
- Aldrichimica Acta 54.1
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.
Kapcsolódó webináriumok
A webináriumon megismerheti a fotoredox-katalízis sokoldalúságát, a kereskedelmi fotoreaktorok használatának legújabb fejlesztéseit, a reakciókörülmények optimalizálásának stratégiáit és a fotoredox-katalízis kiterjesztését a nukleofilek szélesebb körére.
Ez a webinárium azt tárja fel, hogy a fotokatalízis hogyan befolyásolja a zöld kémiát, a fejlett katalizátorok tervezésétől kezdve az ipari alkalmazásokban rejlő lehetőségekig, például a gyógyszeriparban és az alapvető vegyületek szintézisében.
A webináriumon azt vizsgálja meg, hogy a fotokatalízis hogyan befolyásolja a zöld kémiát.Nézze meg ezt a tanulságos webináriumot, és ismerje meg a fotoredox katalizátorok alapjait és alkalmazásait a szerves és makromolekuláris szintézisben.