Merck
KezdőlapProductsKlinikai és diagnosztikaProClin™ tartósítószerek
ProClin™ tartósítószerek
A ProClin tartósítószerek, amelyeket az iparág vezető diagnosztikai gyártóinak több mint 1000 FDA által regisztrált IVD-készletében használnak, vízben oldódó formulák, amelyek az IVD-iparban a leghatékonyabbak közé tartoznak. A ProClin termékek alacsony munkakoncentrációban segítenek meghosszabbítani az IVD-reagensek eltarthatósági idejét azáltal, hogy hatékonyan és azonnal gátolják a mikrobák széles spektrumát. A ProClin tartósítószerek négy egyedi összetételben állnak rendelkezésre, így számos lehetőséget biztosítanak a legkülönfélébb egyedi igények kielégítésére. Tudjon meg többet ProClin termékeinkről
A Proclin™ biocid tartósítószer több helyen gátolja a mikrobiális Krebs-ciklust
AProClin™ tartósítószerek négy kulcsfontosságú ponton támadják a Krebs-ciklust: a piruvát-dehidrogenáz, az α-ketoglutarát-dehidrogenáz, a szukcinát-dehidrogenáz és a NADH-dehidrogenáz enzimeket. Mivel minden baktérium és gomba rendelkezik a Krebs-ciklus legalább egy részével, ezért széles spektrumú a tevékenységük.
AProClin™ tartósítószerek könnyen hozzáférhetőek minden gyártási folyamathoz és mennyiséghez alkalmas, kényelmes kiszerelésben. Négy készítményünk mellett olyan ProClin™ támogató termékeket is kínálunk, mint egy ProClin™ referenciastandard és egy ProClin™ variety kit, amelyek hasznosak a ProClin™ tartósítószer egy adott diagnosztikai reagensben vagy vizsgálatban való használatának teszteléséhez és értékeléséhez.
A ProClin™ Variety Kit (48119-U) mind a négy formulációból 5 ml-es flakonokat tartalmaz, és kiváló eszköz a ProClin™ termékek adott alkalmazásra való alkalmasságának értékelésére. Tekintse meg a készítmények közötti jellemző különbségeket a technikai táblázatunkban. Szeretné látni, hogy a ProClin™ tartósítószerek milyen előnyökkel járnak az Ön reagensének? Mintakérés.
A ProClin™ termékek fokozott biztonsági profilja ellenére, egy független laboratórium tanulmánya egyenértékű vagy jobb hatékonyságot mutatott ki az olyan vezető alternatívákkal, mint a timerosal és a nátrium-azid, összehasonlítva. 
AProClin™ tartósítószereket kizárólag IVD-tesztek fejlesztésére használják, és kizárólag IVD-gyártásban való felhasználásra szánják. 
Kizáró nyilatkozat
A termék nem biocidként való felhasználásra szolgál a globális biocid-előírások értelmében, beleértve, de nem kizárólagosan az US EPA′ szerint.s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada's Pest Management Regulatory Agency, Turkey's Biocidal Products Regulation, Korea's Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) és mások.
A ProClin™ tartósítószer termékcsaládot az Ön egyedi igényeihez igazodóan többféle kiszerelésben, különböző karakterisztikus formulákkal kínáljuk.