Merck
KezdőlapApplicationsMaterials Science and EngineeringAkkumulátorok, szuperkondenzátorok és üzemanyagcellák
Akkumulátorok, szuperkondenzátorok és üzemanyagcellák
Egy henger alakú akkumulátor stilizált ábrázolása sárga háttérrel. Az akkumulátor keresztmetszetben látható, kiemelve a belső rétegeket és alkatrészeket. A pozitív és negatív pólusok jelölve vannak, és az elektronok áramlását körkörös útvonal jelzi az akkumulátorban. A belső rétegek rózsaszín és sárga színnel vannak ábrázolva, az ionokat fekete pontok jelképezik.
Akkuk, üzemanyagcellák és a szuperkondenzátorok olyan rendszerek, amelyek különböző elektrokémiai energiatárolási és átalakítási mechanizmusokat, de hasonló elektrokémiai jellemzőket alkalmaznak nagy energia- és nagy teljesítménysűrűségű alkalmazásokhoz. 
Akkuk
Az akkumulátor elektródákból (katód (+) és anód (-)), egy vezető elektrolitból, valamint az anód és katód közötti elválasztóból áll. Az újratölthető lítium-ion akkumulátorokban (LIB) az egyértékű lítium-kationok vándorolnak az elektródák között. Kisüléskor az anód (-) oxidálódik (elektronokat veszít), a katód pedig redukciónak (elektronok nyerése) esik át. Töltéskor ez a folyamat megfordul. Nagy energiájuk, teljesítménysűrűségük, jobb biztonságuk és alacsonyabb anyagköltségük miatt a LIB-ek forradalmasították az elektronikai ipart, és életünk számos területén beépültek a mobil eszközöktől az elektromos járművekig. 2019-ben a kémiai Nobel-díjat a LIB-technológiát kifejlesztő tudósok kapták. 
Egy PEM üzemanyagcella illusztrációja kék háttérrel. A képen a hidrogén (H2) és az oxigén (O2) áramlása látható a cellába, melléktermékként víz (H2O) keletkezik. Az ábrán nyilak jelzik az elektronok (e-) és protonok (H+) mozgását, valamint a több rétegből és áramlási csatornából álló belső szerkezetet.
Tüzelőanyag-cellák
Az üzemanyagcellák anódból, katódból és vezető elektrolitból állnak, és gyakran sorba kötik őket, hogy egy köteget alkossanak, és így növeljék a termelt villamos energia összmennyiségét. Az elektród egy porózus anyagból áll, amelyet katalizátorral vonnak be az áramtermelés érdekében. Az üzemanyagcelláknak öt fő típusa létezik, amelyeket az alkalmazott elektrolit típusa szerint különböztetnek meg: polimerelektrolit-membrán, szilárd oxid, foszforsav, lúgos és olvasztott karbonát. A polimerelektrolit-membrán, más néven protoncserélő membrán (PEM) technológiát tartják a legígéretesebbnek a lúgos üzemanyagcella-technológia felváltására.
Az üzemanyagcellákat alternatív energetikai technológiaként fejlesztették ki, mivel magas hatásfokuk, alacsony károsanyag-kibocsátásuk és alacsony környezeti hatásuk miatt a hagyományos belső égésű motorokat megelőzik. Az üzemanyagcellák hulladékként csak hőt és vizet termelnek, így ígéretes jelöltek a jövő energiaforrásai számára a legkülönbözőbb alkalmazásokban, beleértve a hordozható eszközöket, a helyhez kötött eszközöket és a közlekedési megoldásokat.
Példa egy szuperkondenzátorra, amely két elektródából, egy elektrolitból és egy szeparátorból áll, amely lehetővé teszi az ionok átvitelét, miközben a polarizáló elektródákat elkülönítve tartja.
Superkondenzátorok
A szuperkondenzátorok összetevői hasonlóak az akkumulátorokhoz. A szuperkondenzátorokat azonban töltéstároló képességük jellemzi. Az elektródanyagok hozzájárulnak a szuperkondenzátor tárolási teljesítményéhez, és három kategóriába sorolhatók: az elektrosztatikusan működő kétrétegű kondenzátorok, az elektrokémiailag működő pszeudokondenzátorok és a mindkettőt alkalmazó hibrid kondenzátorok.
A szuperkondenzátorok nagy sűrűségű energiaforrások, amelyek nagy energiatárolási kapacitással, hosszú eltarthatósággal és gyors töltési képességgel rendelkeznek, így ideálisak a hibrid járművek, a hordozható eszközök és az energiagyűjtés alkalmazásához. 