Egyszerűsítse a félszilárd formulákat
Magas minőségű gyógyszeripari alapanyagok globális szabályozási támogatással
A megfelelő segédanyag megtalálása, amely megfelel az Ön igényeinek és a szabályozási követelményeknek, bonyolult kihívást jelenthet a félszilárd formulálásban. félszilárd gyógyszerformákhoz való segédanyagaink támogatják a kenőcsök, krémek, gélek, kúpok és tapaszok gyors formulázását és egyszerű helyi alkalmazását, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfelelést.
A termékek átfogó választékát kínáljuk világszerte. Ha kiváló minőségű nyersanyagainkat választja, nemcsak Emprove® programunkból, hanem szabályozási know-how-ból és globális támogatásunkból is profitálhat, így gyorsabban hozhatja forgalomba termékét, és csökkentheti a szabályozási kockázatokat.
Bővebben
Népszerű termékkategóriák
Penetrációfokozók:
A transzdermális alkalmazások biológiai hozzáférhetőségének növelése érdekében kiváló minőségű, a vonatkozó GMP-irányelveknek megfelelően előállított termékeket kínálunk.
Karbamid
- A piacon az egyetlen API minőségű karbamid CEP-vel és DMF-fel
- Megfelel a szabályozási követelményeknek az ICHQ7 GMP-irányelvek szerint; megfelel a Ph Eur, BP és USP /li>
- Mikrobiológiai és melamin vizsgálatot tartalmaz
- Emprove® Expert minőség, hogy megfeleljen a nagy kockázatú alkalmazások követelményeinek
DMSO
- Megfelel a Ph Eur, USP és ChP szabványoknak, és teljesíti az IPEC-PQG GMP irányelveket
- Mikrobiológiai és endotoxin vizsgálatot tartalmaz
- Emprove sup>® Expert minőségű, hogy megfeleljen a nagy kockázatú alkalmazások követelményeinek
Polymers for Topical &; Transdermal Formulations:
A nyersanyagok a gyógyszermolekulák széles skáláját képesek helyileg szállítani, így ideális hordozók, amelyek segítenek Önnek a legtöbbet kihozni a félszilárd formulákból.
Polyvinil-alkohol
A polivinil-alkohol (PVA) egy szintetikus polimer, amely a félszilárd formulák fő komponenseként és mátrixanyagaként használható. Jellemzően lokális krémekben, gélekben és transzdermális tapaszokban is alkalmazzák.
Portfóliónkban a PVA különböző viszkozitású, molekulatömegű és hidrolízisű minőségek széles választékát kínáljuk. Így olyan kiváló minőségű terméket tudunk biztosítani Önnek, amely éppen az adott alkalmazáshoz szükséges tulajdonságokkal rendelkezik. A PVA további alkalmazási területei a helyi és transzdermális formulákon túl a szemészeti készítmények és az orális szilárd gyógyszerformák.
Polietilénglikol
A polietilénglikolokat (PEG) széles körben használják krémekben és kenőcsökben, valamint kúpok alapanyagaként is. A PEG-ek nem illékonyak, kiváló biztonsági profillal és nagyon széles alkalmazási területtel rendelkeznek.
A félszilárd készítmények állaga könnyen meghatározható és beállítható a folyékony, kis molekulatömegű PEG-ek és a nagyobb molekulatömegű szilárd vagy paszta PEG-ek keverésével. A PEG-ek ilyen módon történő keverése támogatott, mivel a szilárd PEG-ek nem oldódnak a folyékony PEG-ekben; mindazonáltal az ilyen készítmények kiváló oldhatósággal és jó oldódási viselkedéssel rendelkeznek vízben.
Enyereségek
- PVA- és PEG-típusok széles választéka a különböző alkalmazási igényekhez
- Multi-kompatibilis anyag
- Elősíti javítjasup>® Program és dokumentáció
- Kiegészítő PVA specifikációk, amelyek meghaladják a kompendialis követelményeket a betegbiztonság és a jó tolerálhatóság támogatása érdekében
Kapcsolódó termékforrások
- Flyer: Simplify Your Semi-solid Formulations
Browse the PDF flyer showcasing the portfolio of high-quality raw materials.
- Article: Criteria for Selecting Preservatives Used in Liquid Formulation
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
- Article: Comparison of Preservatives Used in Various Therapeutic Applications
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
- Brochure: Polyethylene glycols
Discover the versatility of PEGs for every application.
Webes eszközök
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters.
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process.