Merck
Tangenciális áramlású szűrőberendezések
Az egyszer használatostól a többször használatosig, érintőleges áramlású szűrőtermékeink (TFF) ideálisak a gyógyszeripari és biofarmáciai gyártáshoz.
Bővebben
A Pellicon® egymenetes TFF kényelmes módja a térfogatcsökkentésnek a tartály szűk keresztmetszeteinek kiküszöbölésére, a későbbi lépések méretének csökkentésére, a koncentrációnak a sótalanításhoz szükséges inline puffer hozzáadásával, valamint a magas végkoncentráció és a magas termékvisszanyerés elősegítésére.
Egyszer használatos Pellicon® kapszuláink percek alatt készen állnak a mAbs és ADC-k ultraszűrésére és diafiltrálására.
Pellicon® kapszula
Pellicon® Kapszula az Ultracel® -vel. membránt a biofarmáciai termékek racionalizált ultraszűrésére és diafiltrálására tervezték, egyszerű használatot és folyamatbeli rugalmasságot kínálva. Ez az innovatív kapszula egy valódi egyszer használatos TFF eszköz, amely egyedülálló plug-and-play, tartó nélküli kialakítással rendelkezik, és percek alatt feldolgozható.
A Pellicon® 3 kazetták magas fehérje-hozamot biztosítanak, egyenletes tisztasággal és minőséggel a legkülönbözőbb gyógyszerkészítményekhez.
Pellicon® 3 kazetta
Pellicon® 3 kazetták magas fehérjehozamot és egyenletes teljesítményt biztosítanak, miközben széles körű kémiai kompatibilitást kínálnak. Ultracel® és Biomax® membránokkal állnak rendelkezésre a különböző feldolgozási igényekhez, beleértve a mAb-ket, plazmát, inzulint, peptideket és vakcinákat. A nagy viszkozitású kihívások leküzdésére a Pellicon® 3 kazettáink D szűrővel a magasabb fehérjekoncentrációk elérésére optimalizáltak.
Pellicon® 2 kazetta
Pellicon® 2 kazetták ideálisak a biológiai anyagok ultraszűrésére és diafiltrálására, beleértve a poliszacharidok, vírusszuszpenziók és fehérjeoldatok koncentrálását, sótalanítását és puffercseréjét. Ultracel® és Biomax® membránjaink hatékony ultraszűrést biztosítanak, míg a Durapore® membrán mikroszűrésre a legalkalmasabb.
Pellicon® XL 50 kazetták
Pellicon® XL 50 kazetták ultraszűrő és mikroszűrő membránjainkat lineáris skálázhatósággal párosítják a folyamatfejlesztéshez vagy kis volumenű feldolgozáshoz.
Prostak™ mikroszűrő modulok
Prostak™ mikroszűrőmodulok robusztus konstrukciót, megbízható teljesítményt és gőzzel a helyükön való működésre való képességet biztosítanak, így alkalmasak tisztításra, sejtgyűjtésre és többcélú perfúzióra. Az alacsony visszatartási térfogat és a nyitott csatornakialakítás magas termékvisszanyerést és kíméletes áramlási utat tesz lehetővé a nyírásra érzékeny anyagok feldolgozásához.
Támogatás a minősítéshez, kockázatértékeléshez és folyamatoptimalizáláshoz
A termékportfóliónkat kiegészítve a Emprove® Program háromféle dossziét kínál a fejlesztési és gyártási műveletek különböző szakaszainak, például a minősítésnek, a kockázatértékelésnek és a folyamatoptimalizálásnak a támogatására. A dossziék átfogó, termékspecifikus vizsgálati adatokat, minőségi nyilatkozatokat és szabályozási információkat foglalnak össze egy könnyen elérhető formátumban, hogy egyszerűsítsék a megfelelési igényeit.
Kapcsolódó cikkek
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 4