Merck
KezdőlapProductsFehérje biológiaImmunoassay Platform megoldásokEnzimhez kötött immunszorbiens teszt (ELISA) készletek
Enzimhez kötött immunszorbiens teszt (ELISA) készletek
ELISA-készletek és reagensek
Az ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, azaz enzimhez kötött immunpróba) egy olyan, több lyukból álló, lemez alapú immunpróba, amelyben az egyik vizsgálati komponens, jellemzően egy antitest vagy minta, egy szilárd felületre, ebben az esetben egy lemezre adszorbeálódik. A gyors, mennyiségi és érzékeny analit kimutatását viszonylag alacsony költségek mellett biztosító ELISA az egyik legegyszerűbben elvégezhető vizsgálati formátumok közé tartozik. Továbbá, az ELISA-nak egy nagyobb áteresztőképességű szűrési módszerhez való egyszerű adaptálása lehetővé teszi a kutatók számára, hogy nagy mintaszámot vizsgáljanak egyetlen futtatással.
Bővebben
Sandwich, direkt és kompetitív ELISAs
ELISA-rendszereink kényelmes és felhasználóbarát módszert jelentenek az oldható fehérje biomarkerek vizsgálatára különböző mátrixokban, beleértve a szérumot, plazmát, sejttenyésztési felülúszót vagy lizátumot. ELISA-kínálatunk >1000, kizárólag kutatási célú tesztet tartalmaz, számos fajjal szemben, beleértve az embert, egeret, patkányt és számos más állatmodellt (mezőgazdasági és társállat). Minden egyes teszthez egy specifikus protokoll és a 96 lyukú lemez futtatásához szükséges reagensek tartoznak. Az ELISA-k elsősorban 96 lyukú formátumban léteznek, és a gyártó biztosítja a céltárgy kimutatásához és mennyiségi meghatározásához szükséges reagenseket. Többféle ELISA-módszer létezik, köztük a szendvics, a közvetlen és a kompetitív módszer.
A szendvicsvizsgálat egy pár monoklonális antitestet (mAbs) használ különböző epitópok ellen, ugyanazon célpont ellen. Az elsődleges mAb a lemezhez kötődve húzza ki a fehérjét az oldatból, míg a második mAb a "szendvics" kiegészítésére szolgál, és biztosítja a célpont jelenlétét jelző jelet. A készlethez a fehérje rekombináns változatának ismert mennyiségét mellékeljük, így a felhasználó elkészíthet egy standard görbét, amelyhez képest az egyik mintából származó jelet értelmezni kell. Portfóliónk nagy része ebben a szendvics ELISA formátumban készül.
A közvetlen ELISA és a kompetitív próbák ritkábbak. A közvetlen vizsgálat egyetlen mAb-t használ a minta kimutatására, amely a lemezhez kötődik. A mAb-t ezután egy riporter másodlagos antitest köti meg, hogy a jelet biztosítsa.
A kompetitív assay a biomarker ismert mennyiségét előzetesen a lemezhez köti. Egy jelölt antitestet koinkubálnak a mintával, amely a mintában lévő célpont koncentrációjától függően "felszívja" az antitestet. A szabad antitest ezután képes a lemezen lévő antigénhez kötődni, és a minta kimosása után jelet szolgáltat. Ebben az esetben a jel fordítottan arányos a célzott biomarker koncentrációjával.
Conferma® ELISAs és Belysa®./sup> Immunoassay Curve Fitting Software
Conferma® ELISA márka olyan szendvicsvizsgálatokból áll, amelyeket úgy terveztek, hogy a kritikus reagensek szintjén minimalizálják a tételek közötti variabilitást, ami a vizsgálatot alkalmazók egyik fő szempontja. A kritikus reagensek egyes tételeinek részletes minőségellenőrzési (QC) protokollal összehangolt analitikai technikákkal történő értékelése lehetővé teszi számunkra a variabilitás időbeli ellenőrzését és korlátozását.
Azért, hogy a tudósok értékelhessék módszerük reprodukálhatóságát, továbbfejlesztettük a Belysa® Immunoassay Curve Fitting Software. Ezzel az eszközzel, a felhasználó megvizsgálhatja szendvics immunoassay-ját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az olyan paraméterek, mint a %CV (variációs együttható) és %Recovery a vártnak megfelelően alakultak. Ezután továbbléphetnek a több lemez standard görbéinek összehasonlítására, hogy megerősítsék, hogy a módszerük konzisztens volt.
Kapcsolódó termékforrások
  • Article: ELISA Protocols
    This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
  • Article: ELISA Troubleshooting Guide
    Troubleshoot and optimize ELISAs using this guide that includes solutions to some of the most common sources of problems for assay development.
  • Brochure: ELISA Kits
    There are several ELISA configurations, with the most common formats being sandwich, competitive and signaling assays.
  • Article: Conferma® ELISAs
    Ismerje meg a Conferma® ELISA fejlesztési és gyártási módszereit, amelyek erős mintadetektálást és hosszú távú vizsgálati és tételkonzisztenciát biztosítanak, így Ön biztos lehet a kutatásaiban.
  • Article: Belysa® Software
    Explore how to effortlessly monitor immunoassay method reproducibility using Belysa® analysis software.
Hírlevelünkre való feliratkozás
Tartson naprakészen a legújabb immunológiai kutatási trendekről és legújabb termékkínálatunkról a feliratkozik Analyte Update hírlevelünkre vagy fedezze fel aktuális immunoassay-kínálatunkat a Analyte Quarterly.