Merck
Plazmid DNS tisztítása
Kör alakú plazmid DNS-szál, amely a kettős spirál szerkezetét mutatja, a bázispárokat jelképező váltakozó színekkel.
A plazmidtisztítást gyakran használják molekuláris klónozáshoz, transzformációhoz és rekombináns fehérjék expressziójához. A plazmidtisztító készletek a baktériumtenyészet mérete és a megfelelő plazmidhozam alapján állnak rendelkezésre (miniprep, midiprep, maxiprep, megaprep és gigaprep).  
Plazmidkészleteink kiváló minőségű plazmid DNS megbízható izolálását biztosítják. Ezek a kitek a következők:
  • Kifejlett szilika kötési és eluálási technológiával tervezték
  • Vákuum és spin formátummal egyaránt kompatibilis
  • Formulált fenol/kloroform nélkül
Ezek a termékek lehetővé teszik a kutatók számára, hogy maximalizálják munkafolyamataik reprodukálhatóságát, és minimalizálják a transzfekcióhoz, szekvenáláshoz, PCR-hez és más downstream alkalmazásokhoz szükséges plazmid DNS kinyerésére fordított időt. 
GenElute™ plazmid miniprep kitek
AGenElute™ plazmid miniprep kitek egyszerű, gyors és költséghatékony módszereket kínálnak plazmid DNS izolálására E. coli kultúrákból. Ezek a készletek ötvözik a szilika alapú membrántechnológiát és a spin oszlop formátum kényelmét.
Tulajdonságok:
  • 40%-kal több előkészítés készletenként, mint a vezető beszállítóé
  • Tisztítson akár 20 µg plazmid DNS-t mL kultúránként
  • Tisztítson plazmid DNS-t kevesebb mint 30 perc alatt, akár 24 előkészítés esetén
  • Nincs szükség fenol/kloroform extrakcióra vagy alkoholos kicsapásra
GenElute™ HP plazmid prep kitek
AGenElute™ HP plazmid tisztító készletek kiváló minőségű plazmid DNS-t eredményeznek kevesebb mint 30 perc alatt a Mini, Midi és Maxiprep készletek esetében, vagy 1.5 óra a Mega és Gigaprep kitek esetében.
  • A begyűjtött baktériumtenyészettől a tiszta plazmid DNS-ig kevesebb idő alatt
  • Még 25 µg (Mini), 350 µg (Midi), 1.2 mg (Maxi), 5 mg (Mega) és 15 mg (Giga) nagy kópiájú plazmid DNS hozam
  • A vákuum vagy spin formátum rugalmasságát kínálja (Mega és Gigaprep csak vákuum formátumban)
  • Nincs szükség fenol/kloroform extrakcióra vagy alkoholos kicsapásra
  • Nincs szükség fenol/kloroform extrakcióra vagy alkoholos kicsapásra
  • A készletek szobahőmérsékleten is stabilak a kényelmes tárolás érdekében
GENOPURE™ PLASMID PREP KITS
A Roche Genopure™ midi és maxi prep kitek anioncserélő kromatográfiát használnak a plazmidok tisztításához. A DNS izolálásához egy módosított, LB táptalajon tenyésztett sejtkultúrákra optimalizált lúgos lízisprotokollt használnak. A lizátumot az anioncsere előtt centrifugálás helyett szűrni lehet , ami rövidebb plazmid előkészítési időt és az SDS teljes eltávolítását eredményezi a tisztított termékből.
  • Csökkentse a DNS nyírását azáltal, hogy az anioncserét megelőző centrifugálás helyett előhajtogatott szűrők segítségével tisztítja a lizátumot .
  • Takarítson meg időt a használatra kész reagensekkel (10 perc gyakorlati idő/75 perc összidő).
  • Tisztítson meg minden méretű és típusú plazmidot, még BAC DNS-t is.
  • Párhuzamosan több mintát dolgozhat fel nagy sebességű gravitációs áramlású oszlopok segítségével.
  • Kiküszöbölheti a veszélyes szerves vegyületek mint például cézium-klorid, fenol, kloroform és etídium-bromid használatát.
GenElute™ endotoxinmentes plazmid előkészítő készletek
Az endotoxinok csökkentik a sejtek életképességét és a transzfekciós hatékonyságot a különböző eukarióta sejtvonalak között, és befolyásolhatják egy adott transzfekciós kísérlet eredményét és reprodukálhatóságát emlős és más eukarióta sejtek használata esetén. A GenElute™ endotoxinmentes plazmid prep kitek egyszerű, gyors és költséghatékony módszert kínálnak a plazmid DNS tisztítására <0,1
EU/mg DNS-sel a nagy hatékonyságú transzfekcióhoz.
  • Magasabb transzfekciós hatékonyság és hozam, mint a piacvezetőké
  • Tisztítson endotoxinmentes plazmid DNS-t (≤0.1 EU/mg DNS)
GenElute™ ötperces plazmid miniprep kitek
AGenElute™ ötperces miniprep kitek egyszerűsített protokollt tartalmaznak, amely körülbelül öt perc alatt akár 5 mg kiváló minőségű plazmid DNS-t eredményez.
  • Mindössze 5 perc az elejétől a végéig
  • Nincs szükség sejtek pelletálására vagy lizátumok tisztítására
  • A kötőoszlop bármely szabványos laboratóriumi vákuumelosztóval működik
  • Vákuum vagy spin protokollok közül választhat
Kapcsolódó források
  • Product Guide: Nucleic Acid Purification
    Our products for DNA and RNA sample preparation really top the charts. Every successful genomics experiment depends on high quality sample preparation.
  • Article: Plasmid DNA Purification
    Plasmids purified from genomic DNA, proteins, ribosomes, and the bacterial cell wall are used in molecular biology research. Various methods have been developed for plasmid DNA purification.
  • Article: DNA & RNA Purification
    A genomi DNS, plazmid DNS és teljes RNS sejtekből, szövetekből, vérből, vírusokból és más mintatípusokból történő kivonásának és tisztításának általános technikáinak és downstream alkalmazásainak áttekintése.