Membrán kromatográfia
A Natrix® kromatográfiás membrántechnológiánk a downstream termelékenység és sokoldalúság új szintjét biztosítja. A makropórusos szerkezet nagy funkcionális csoport-sűrűséggel kombinálva nagy terhelhetőséget és kiváló szennyeződés-eltávolítást tesz lehetővé ultragyors áramlási sebesség mellett. Az egyszer használatos és skálázható formátumban nyújtott nagy teljesítménynek köszönhetően innovatív Natrix® termékeink javítják a folyamat gazdaságosságát és a létesítmény kihasználtságát.
Natrix® Q kromatográfiás membrán
A Natrix nagy kapacitású, nagy áteresztőképességű, erős anioncserélő membrán kromatográfiás eszköz, amelyet biomolekulák tisztítására terveztek.sup>® Q kromatográfiás membrán egy porózus poliakrilamid-hidrogél, amely nagy sűrűségű függő kvaterner ammónium (Q) kötőcsoportokat tartalmaz, amelyek közvetlenül egy inert, makropórusos membránvázon belül polimerizálódtak. Az összekapcsolt pórusszerkezet és a nagy funkcionális csoport-sűrűség gyors áramlási sebességet tesz lehetővé, lenyűgöző áteresztőképességgel, rendkívül nagy terhelésekig, miközben a pufferfeltételek széles skáláján kiváló szennyeződés-eltávolítást biztosít. A Natrix® Q javítja a termelékenységet, a rugalmasságot, a gazdasági hasznosságot és a folyamat robusztusságát bármilyen bioperszonikus folyamat kialakításánál.
Kapcsolódó termékforrások
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
Protein A Affinity Chromatography Options
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane
With a revolutionary three-dimensional macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® membranes deliver binding capacity that exceeds resin-based columns with fast flow rates.
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane Best Practices Guide
With an innovative macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® Q anion exchange (AEX) chromatography membranes deliver higher binding capacities than resin-based columns at fast flow rates typical of traditional membrane adsorbers.
- Data Sheet: Natrix® Q Chromatography Membrane - For single-use, scalable purification
Natrix® chromatography membrane is a high capacity, high throughput strong anion exchange device designed to purify biomolecules.
- Application Note: Comparison of process-related impurity clearance for membrane adsorbers and resin-based chromatography technologies
Strong anion exchange (AEX) chromatography has become an industry standard in polishing steps for monoclonal antibody (MAb) purification.
- Application Note: Robust, Load Independent Viral Clearance in Monoclonal Antibody Purification with Natrix® Q Chromatography Membrane
Anion exchange chromatography is an important flowthrough polishing step for viral clearance of monoclonal antibodies (mAbs).
- Brochure: What's Next: Exploring the Future of Bioprocessing Together
Respondents viewed intensified technologies as mostly single use at the clinical-stage and as mostly hybrid at the commercial scale.