Biotinilált fehérje tisztítása
A biotinilált fehérjéket és biotinilált antitesteket gyakran használják az alapkutatásban és a gyógyszerkutatásban. A biotinilált fehérjék és antitestek megkötésére, izolálására és tisztítására különböző affinitáskromatográfiás gyanták és előrecsomagolt oszlopok és lemezek állnak rendelkezésre.
Bővebben
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Refine Protein Preparation
Tools for better protein analysis.
- Purification or Removal of Biotin and Biotinylated Substances
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
Agarózgyöngyök és affinitás-gélek
Agarózgyöngyök és affinitás-gélek lehetővé teszik a biotinilált fehérjék és biotinilált antitestek tisztítását sztreptavidin vagy avidin keresztkötéssel a gyöngyös agarózhoz. Mind az avidin, mind a sztreptavidin nagy affinitással kötődik a biotinhoz, bár az avidin nagyfokú nem specifikus kötődést mutathat. Az Extravidin®-agaróz egy módosított avidint használ, amely nagyon nagy affinitással és specifitással rendelkezik a biotinhoz. Ezek a gyanták alkalmasak kis és nagy léptékű tisztításra, gravitációs áramlású oszlopos tisztításhoz, kis sebességű centrifugáláshoz szakaszos feldolgozásban és alacsony nyomású kromatográfiás eljárásokhoz. Az EZview™ affinitási gélek vörös festéket tartalmaznak, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen megkülönböztesse a pelletet a felülúszótól, ami kevesebb fehérjeveszteséget eredményez a tételes tisztítás során.
Mágneses gyöngyök
A PureProteome™ Streptavidin mágneses gyöngyök gyors és reprodukálható módot biztosítanak az immunglobulinok tisztítására olyan összetett keverékekből, mint a szérum, plazma vagy sejtkultúra felülúszó minták. A biotinilált fehérjék és biotinilált antitestek tisztítása mágneses állvány vagy platform segítségével történik, hogy a gyöngyöket elválasszuk a mosási és elúciós frakcióktól. Ez az eljárás alkalmas kis áteresztőképességű, egyetlen mikrofúziós cső használatával, vagy nagyobb áteresztőképességű, 96 lyukú lemezek használatával, automatizálással vagy anélkül. A Streptavidin mágneses részecskék biotinilált fehérjék és biotinilált antitestek tisztítására is használhatók.
SigmaScreen™ Streptavidin High Capacity Coated Plates
SigmaScreen™. sztreptavidin bevonatú nagy kapacitású lemezek olyan szabadalmaztatott bevonatolási technológiát alkalmaznak, amely lényegesen nagyobb biotin-kötési kapacitást biztosít, mint a standard sztreptavidin vagy ExtrAvidin bevonatú lemezek. A >300 pmol/lyuk (96 lyuk formátum) vagy >150 pmol/lyuk (384 lyuk formátum) kötési kapacitással ezek a lemezek lehetővé teszik a befogott fehérje eluálását a befogás utáni elemzéshez különböző módszerekkel, például MALDI, ICAT vagy SDS-PAGE segítségével. A SigmaScreen™ streptavidin bevonatú, nagy kapacitású lemezeket ISO 9002 szabvány szerint gyártjuk GMP-üzemünkben, és nagyfokú kútról kútra és lemezről lemezre történő konzisztenciát biztosítanak.
Cytiva™ Amersham kromatográfiás oszlopok és médiumok
A Cytiva™ Amersham kromatográfiás oszlopok és médiumgyanták széles választéka áll rendelkezésre a biotinilált fehérjék és antitestek megbízható, nagy felbontású kis- és nagyüzemi tisztításához.
- A SpinTrap™ oszlopok előrecsomagolt, egyszer használatos spin oszlopok a biotinilált fehérjék és biotinilált antitestek egyszerű, kisléptékű tisztításához.
- A HiTrap™ HP oszlopok Streptavidin Sepharose™ High Performance gyantával előrecsomagoltak a biotinilált fehérjék és antitestek rutinszerű, preparatív tisztításához.
- A MultiTrap™ 96 lyukú szűrőlemezek gyors, megbízható formátumot biztosítanak a biotinilált fehérjék és antitestek kisléptékű tisztításához, előrecsomagolt 96 lyukú szűrőlemezek segítségével, amelyek alkalmasak centrifugálásra vagy vákuumszűrésre, kézzel vagy automatizált robotrendszerek segítségével.
- A Streptavidin Mag Sepharose™ médiumok Sepharose™-alapú mágneses gyöngyökből állnak, amelyeket úgy terveztek, hogy egyszerűsítsék a célfehérjék dúsítását immunprecipitációs vagy pull-down alkalmazások révén, és a biotiniilált fehérjék és biotiniilált antitestek gyors, kisléptékű tisztítására és szűrésére használhatók sejtek felülúszójából.
- Streptavidin Sepharose™ High Performance gyanta külön is kapható a tisztítás skálázásához.