Antibiotikumok
A sejttenyészetekben alkalmazott antibiotikumok megelőzik a sejttenyésztés során morfológiai vagy fiziológiai változásokat előidéző kórokozókkal való szennyeződést, valamint a sejtvonalak szennyeződését. Az antibiotikumok, mint például a penicillin, puromycin és ampicillin, olyan molekulák, amelyek a sejtfalszintézis, a nukleinsav-anyagcsere és a fehérjeszintézis gátlásával vagy szabályozásával, illetve a membránszerkezet megbontásával specifikusan a sejteket célozzák meg és pusztítják el.
A hatékony antibiotikumok, antibiotikum-kivonatkészletek és antibiotikum-kész oldatok széles választékát kínáljuk különböző koncentrációkban, hogy megbízható eredményeket érjen el laboratóriumában. Antibakteriális, vírusellenes, gombaellenes és antineoplasztikus hatóanyagaink ellenőrzik és felszámolják a sejtkultúrák szennyeződését, hogy a laboratóriumában aszeptikus körülményeket tartson fenn. Ezenkívül bizonyos antibiotikumok szelekciós ágensként is funkcionálnak a transzfektált/genetikailag módosított sejtek létrehozásához, az Ön kutatási igényeitől függően.
A megfelelő antibiotikumok kiválasztását a sejtfertőzés megelőzéséhez, a genetikai markerek kiválasztásához és a sejtbiológiai vizsgálatokhoz az alkalmazási információk, az aktivitásspektrum és a felhasználási adatok határozzák meg. Böngésszen az antibiotikumok között hatásmechanizmus vagy hatásspektrum szerint.
Antibiotikumok hatásmechanizmus szerint | Antibiotikumok hatásspektrum szerint | ||
Az áttörések létrehozására összpontosítva, fedezze fel megbízható antibiotikumok teljes portfólióját az alábbiakban.
Megbízható antibiotikumok teljes portfólióját.Kapcsolódó cikkek
- Cell Culture Antibiotic Selection Guide
Cell culture antibiotic selection guide, including antibiotics for mammalian cell culture, plant cell culture, and antibiotic selection agents for cell culture.
- Antibiotics in Plant Tissue Culture Protocol
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
- Antibiotic Optimization for Cell Transduction
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Why Use Antibiotics in Cell Culture?
Know when to use antibiotics to prevent bacterial or fungal, mycoplasma, or viral contamination in cell culture and find suitable antibiotics or other biological agents.
- Inhibition of Cell Wall Biosynthesis by Antibiotics
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
- Inhibition of Protein Synthesis by Antibiotics
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.