Buchwald katalizátorok és ligandumok
Kémikusként Ön a katalizátor alkalmazására és az új kémiára szeretne összpontosítani, amelyhez ez vezet. Mi arra szeretnénk összpontosítani, hogy páratlan Buchwald-portfóliót kínáljunk Önnek az Ön áttörést jelentő ötleteihez. Stephen Buchwalddal és az MIT-n működő kutatócsoportjával való együttműködésünk révén örömmel kínálunk egy sor rendkívül aktív és sokoldalú palládium prekatalizátort és biarilfoszfin ligandumot, amelyeket keresztkapcsolási reakciókban használnak C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF és C-S kötések kialakítására. A ligandumok elektronban gazdagok és nagymértékben hangolhatóak, hogy változatos hatókörű, nagy stabilitású és reaktivitású katalizátorrendszereket biztosítsanak.
A megfelelő Buchwald prekatalizátorok levegő-, nedvesség- és hőstabilak, és jó oldhatóságot mutatnak a szokásos szerves oldószerekben. Ezeknek a prekatalizátoroknak a keresztkapcsolási reakciókban való alkalmazása általában lehetővé teszi a kutatók számára, hogy kisebb katalizátor töltést használjanak, és rövidebb reakcióidőt eredményez. Ezenkívül alkalmazásuk biztosítja az aktív katalitikus faj hatékony képződését, általában redukálószerek nélkül, és lehetővé teszi a ligandum:palládium arány pontos szabályozását. A prekatalizátorok egyedi tulajdonságai olyan új módszerek felfedezéséhez vezettek, amelyek egyébként hagyományos Pd-forrásokkal nem lennének megvalósíthatók.
A Buchwald csoportban kifejlesztett ligandumok, prekatalizátorok és módszertan felhasználóbarát, és a korábban nehéz keresztkapcsolási reakciókat sokkal könnyebbé tették. Örömmel kínáljuk a teljes Buchwald-termékportfóliót jogdíjmentesen a szintetikus folyamat bármely léptékében vagy lépcsőfokán. Mi gondoskodtunk a szellemi tulajdonról, hogy Önnek ne kelljen. Csak vásároljon és mehet!