Keresztkapcsoló katalizátorok
A keresztkapcsolási reakciók olyan átmeneti fémek által katalizált szintetikus átalakulások, amelyeket széles körben alkalmaznak egyszerű molekulákból összetett molekulák előállítására. Bár C-O, C-N és C-S kötések kialakítására is használják, ezek nagyon fontos szén-szén kötésképzési reakciók.
Néhány kutatócsoport fejlesztett ki új fémkomplexeket és ligandumokat, kiterjesztve ezen átalakulások alkalmazási körét összetettebb molekulák kialakítására. Ezek közül néhány fontos reakció közül kiemelkedik a Suzuki-Miyaura reakció, a Negishi-kapcsolás, a Heck-reakció, a Kumada-kapcsolás, a Stille-keresztkapcsolás, a Sonogashira-kapcsolás és a Buchwald-Hartwig-aminálási reakció. A tudósok továbbá olyan új átmeneti fémkomplexeket fejlesztettek ki, amelyek nagy hozammal és alacsony katalizátorterheléssel képesek katalizálni ezeket a reakciókat. Több közülük lehetővé teszi, hogy ezeket a reakciókat enyhe reakciókörülmények között, nagy aktivitással és magas fordulatszámmal lehessen elvégezni. Ezen átmenetifém-katalizátorok közül sokan sikeresen átkerültek az iparba is, és tonnaméretben katalizálják a keresztkapcsolási reakciókat.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy átfogó keresztkapcsolási katalizátor-portfóliónkkal támogassuk minden igényét.
MPHOS: A TUNABLE LIGAND SCAFFOLD
AzMPhos a nem szimmetrikus bisz-foszfino-ferrocén ligandumok új osztálya, amely számos keresztkapcsolási reakcióban használható. A ligandum állványzat egy terjedelmes di(1-adamantil)foszfino motívumot, valamint egy hangolható második foszfint tartalmaz. A demonstrált alkalmazások között számos Csp2-Csp3 -kapcsolás (pl. Murahashi-Feringa (Li), Kumada-Corriu (Mg), Negishi (Zn) és Suzuki-Miyaura (B)), széles szubsztrátkörrel, beleértve számos "gyógyszerszerű" molekulát. Tudjon meg többet itt.
Palládium katalizátorok
A palládium katalizátor rendkívül sokoldalú, mivel a reakciókörülmények (hőmérséklet, oldószerek, ligandumok, bázisok és egyéb adalékok) finomhangolására alkalmas. Továbbá a palládium katalizátorok nagyon jól tűrik a különböző funkciós csoportokat, és gyakran kiváló sztereo- és regiospecificitást biztosítanak, ami elkerülhetővé teszi a védőcsoportok alkalmazását. Homogén és heterogén palládium katalizátorok széleskörű portfólióját kínáljuk.
Nikkel katalizátorok
Keresztkapcsolási reakciókban használható Ni katalizátorok széleskörű és nagy tisztaságú választékát kínáljuk. Ezek a nikkelkatalizátorok az oxidációs állapotok széles skáláját fedik le: Nikkel (0), nikkel (II), nikkel (III) és nikkel (IV). Azonnal megvásárolható nikkel katalizátorok az alumínium-nikkel (Al Ni) ötvözetek, ammónium-nikkel-hidrátok, Ni COD, Ni halogenidek (kloridok, bromidok, fluoridok és jodidok), Ni ciklopentadienil, nikkel fém, nikkel-akác és Raney Nickel.