Merck
Foszfin ligandumok
A foszfor kémiai elem grafikus ábrázolása a periódusos rendszerből, amely a foszfor "15" atomszámát és "30,973762" atomtömegét mutatja.
A foszfin-ligandumok a ligandumok legjelentősebb osztályát képezik a keresztkapcsolásokban, mivel elektronikus és sztérikus tulajdonságaik megváltoztathatók. A ligandumok kulcsszerepet játszanak a központi fématom stabilizálásában és aktiválásában, és olyan reakciókban használatosak, mint például az átmeneti fémek által katalizált keresztkapcsolás. A kutatások a hatékonyabb ligandumok kifejlesztésére összpontosítottak a katalizátor teljesítményének javítása érdekében. A monodentát foszfinligandumok és prekurzorok, bidentát foszfinligandumok és prekurzorok, királis ligandumok, Buchwald ligandumok, cataCXium® ligandumok és DalPhos ligandumok eddig nem ismert portfólióját kínáljuk.   
Bővebben
Monodentát foszfinligandumok és prekurzorok
A monodentát foszfinligandumok olyan vegyületek, amelyekben csak egy foszfinatom áll rendelkezésre a fémmel való kölcsönhatásra. Ezeket a ligandumokat nem nehéz szintetizálni, és könnyű módosításokat tesznek lehetővé. A monofoszfinok rugalmassága lehetővé teszi a felhasználást olyan reakciókban, ahol bizonyos aktivitások vagy szelektivitások nehezen megvalósíthatók. A ligandummotívumok széles választékát kínáljuk, beleértve a foszforatom központi kiralitását, a biaril axiális kiralitását és a planáris kiralitást, hogy kielégítsük kutatási igényeit.
Bidentát foszfin ligandumok és prekurzorok
A bidentát foszfin ligandumok és prekurzorok, más néven difoszfinok azonosítása az, hogy a ligandumban két foszfinatom van jelen, amelyeket egy oldallánc köt össze. Ez az oldallánc jellemzően kettőtől négy szénatomig terjedő hosszúságú, és a fémmel A-keretű komplexet képez. Számos bidenatát-foszfin ligandumot és prekurzort úgy terveztek, hogy a szintézis során királis ligandumot vezessenek be. Ezek a ligandumok nagyon stabilak és képesek rendkívül aktív és szelektív rendszereket alkotni, amelyek lehetővé teszik a kívánt szintézist ott, ahol más ligandumok kudarcot vallottak.
Buchwald ligandumok
A Buchwald ligandumok terjedelmes, elektronokban gazdag dialkilbiril-foszfinok, és ismertek arról, hogy javítják a palládium-katalízisben a reaktivitást. A ligandum szerkezete közvetlenül korrelál a ligandumban található katalizátorok hatékonyságával. A Buchwald-csoport folytatta e ligandumok fejlesztését és módosítását, ami olyan ligandumok létrehozásához vezetett, amelyek meghatározott átalakulásokhoz igazodnak.
cataCXium®< Ligandok
cataCXium® Ligandok rendkívül hatékony ligandumok palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciókhoz. A di-adamantilalkil-foszfin, az cataCXium® A néven ismert, terjedelmes és elektronokban gazdag foszfin-ligandum, amelyet Heck- és Suzuki-kapcsolásokhoz, arilkloridok Buchwald-Hartwig-aminálásához és ketonok α-arilezési reakcióihoz használnak. A reakciókban ezek a ligandumok lehetővé teszik az enyhe körülmények között alkalmazott alacsony katalizátor-terhelést. A közelmúltban a bázikus, sztérikusan akadályozott foszfinok egy másik osztálya, amely foszfino-szubsztituált N-aril-pirrolokat (cataCXium® P) tartalmaz, magas katalizátor-fordulatszámot mutatott mind az elektronban gazdag, mind az elektronhiányos aril-kloridok Suzuki-kapcsolásánál.
DalPhos ligandumok
A DalPhos ligandok állványzatában közös a terjedelmes di(1-adamantil)foszfino [P(1-Ad)2] fragmens. Ezek a kelátképző N,P ligandumok hasznosak a Pd-katalizált C-N és C-C kötésképzéshez. A reaktívabb Mor-DalPhos javítja az ammóniakapcsolás hatókörét és hasznosságát szobahőmérsékleten, és hatékony hidrazin és aceton kapcsolásában is.
Kapcsolódó termékforrások
  • Átmenetifém-katalizátorok
    Fedezze fel az átmeneti fémkatalizátorok páratlan portfólióját a különböző szerves és fémorganikus kémiai alapú alkalmazásokhoz.
  • Buchwald katalizátorok és ligandumok
    A Buchwald katalizátorok és ligandumok sokoldalú keresztkapcsolási reakciókat tesznek lehetővé C-C, C-N és egyéb kötések kialakításához.
  • Királis katalizátorok és ligandumok
    Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a C-H, C-C, C-N és C-O kötésképző átalakulások széles skálájához példa nélküli hozzáférést biztosítsunk a királis katalizátorokhoz és ligandumokhoz.