Fehérjeelektroforézis gélek és pufferek
A poliakrilamid gélelektroforézis (PAGE) és az SDS-PAGE a fehérjék elválasztására használt gyakori technikák. A fehérje gélek kézzel önthetők vagy a kényelem érdekében előre öntött gélek formájában vásárolhatók. A gélben lévő akrilamid százalékos aránya befolyásolja a fehérje sávok felbontását, a magasabb akrilamid százalékos arány hasznos az alacsony molekulatömegű fehérjék felbontásához, az alacsonyabb akrilamid százalékos arány pedig a nagyobb molekulatömegű fehérje sávok felbontásához. A gradiens előregyártott gélek a molekulatömegméretek szélesebb tartományát fedik le. Kézi öntésű gélreagensek, előre öntött gélek és futópufferporok állnak rendelkezésre az Ön laboratóriumi igényeihez.
Bővebben
mPAGE® Bis-Tris előregyártott gélek
mPAGE® Bis-Tris előregyártott gélek kiváló fehérjefelbontást biztosítanak kedvező áron. Az mPAGE® gélek nagy felbontást biztosítanak a fehérjesávok számára, rövidebb futási időt igényelnek és nagy mintamennyiségekkel kompatibilisek, így az mPAGE® előregyártott gélek értékes eszközei a fehérjekutatásnak.
Tulajdonságok:
- Publikációképes felbontás a költségek töredékéért
- Kompatibilis a népszerű elektroforézis tartályokkal
- Mintánként akár 80 μl minta
- Eredményes nedves és félszáraz Western blot transzfer
- Még 15 perccel rövidebb futási idő /li>
- Neutrális pH megakadályozza a fehérjék módosulását
- Tartós, hogy megakadályozza a szakadást az elektroforézis utáni feldolgozás során
- Kiváló kompatibilitás a népszerű gélfuttató berendezésekkel és tartályokkal, beleértve a Thermo/Invitrogen, Bio-Rad® és másokkal
m<PAGE® TurboM<ix Bis-Tris gélöntő oldatok
Válassza ki saját poliakrilamid géljeit az mPAGE® TurboMix Bis-Tris készletek és oldatok segítségével. mPAGE® TurboMix Bis-Tris gélöntő készletek kiküszöbölik a kézi gélöntés változékonyságát és időigényességét, mivel előre kikevert puffer és akrilamid oldatokat biztosítanak.
Tulajdonságok:
- Az előkevert és öntésre kész akrilamid pufferoldatok csökkentik a kézi előkészítési időt
- A Quick Cast protokoll lehetővé teszi a reszolváló és a stacking gélek egyidejű polimerizációját
- A semleges pH-jú futási körülmények a standard Tris-glicin gélekhez képest csökkentett fehérjemódosítást és élesebb sávokat eredményeznek
- A standard Tris-glicin gélekhez képest /li>
- Egyszerűen hígítható bármilyen szükséges százalékos akrilamid gélre 8% és 15% között, 6 kDa - 400 kDa méretű fehérjék elválasztásához
- Elektroforézis mindössze 20 perc alatt
- Hosszabb eltarthatósági idő az öntött gélben (3-4 hét, megfelelő tárolás mellett)
Futópufferek Bis-Tris gélekhez
Két puffer, amelyek futópufferként használhatók SDS-PAGE gélekhez: MES és MOPS. A MES pKa értéke alacsonyabb, mint a MOPS-é, ami gyorsabb futási időt tesz lehetővé. A MES puffer az alacsonyabb molekulatömegű fehérjék jobb elválasztását biztosítja, míg a MOPS puffer a nagyobb molekulatömegű fehérjék jobb elválasztását. A MES és MOPS SDS pufferporok a fehérje gélelektroforézishez szükséges futópuffer gyors és egyszerű elkészítéséhez állnak rendelkezésre.
A gélek kézi öntéséhez szükséges egyéb reagensek
A PAGE és SDS-PAGE gélek kézzel önthetők akrilamid/biszakrilamid felhasználásával, TEMED és ammónium-perszulfát segítségével a gél polimerizálásához. A reagenseket előkészítjük, összekeverjük, majd két üveglap közé öntjük a polimerizációhoz. Az akrilamid és a biszakrilamid oldatban idegméreg, ezért ügyelni kell a közvetlen érintkezés elkerülésére. A kézi gélöntéshez nagy tisztaságú TEMED, ammónium-perszulfát, valamint biszakrilamid és akrilamid por vagy oldat formájában kapható.
Kapcsolódó források
- Article: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using a Bio-Rad Electrophoresis System
Útmutató egy mPAGE SDS-PAGE előregyártott fehérje gél beállításához gélelektroforézishez a Bio-Rad Mini-PROTEAN® elektroforézis rendszer segítségével.
- Article: How to Run an mPAGE® Protein Gel Using an Invitrogen XCell Surelock® Mini-Cell Electrophoresis System
Útmutató egy mPAGE™ SDS-PAGE előregyártott fehérje gél beállításához gélelektroforézishez Invitrogen XCell Surelock® mini-cellával.
- Protocol: Protein Blotting Handbook
This handbook represents the collective expertise of application scientists and technical service specialists, reflecting their ongoing efforts to advance the field of protein blotting and detection.
- Brochure: Western Blotting Workflow
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
A Western blot protokoll részletezi a fehérjék gélekről nitrocellulózra történő átvitelét, ami elengedhetetlen a kutatásban alkalmazott immunoblot-eljárásokhoz.