Karl Fischer reagensek
A Karl Fischer-titrálással történő pontos vízmeghatározás fontos analitikai módszer, amelyet számos ipari szegmensben, például a gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban, az italgyártásban, a kozmetikai iparban, a petrolkémiai és a műszaki iparban használnak a gyártott termékek magas minőségének biztosítása érdekében. Az Aquastar® Karl Fischer-reagensek és standardok használatával a szilárd, folyékony és gázminták víztartalma gyorsan, egyszerűen és nagy pontossággal meghatározható. Kifinomult, kiváló minőségű Aquastar® portfóliónk volumetrikus és coulometrikus Karl Fischer-reagenseket és megfelelő vízszabványokat, az ISO 17034 szabvány szerinti hitelesített referenciaanyagokat (CRM) tartalmaz.
Bővebben
Products
Aquastar® Reagensek a térfogatos Karl Fischer-titráláshoz
A térfogatos Karl Fischer-titrálás módszerét a víztartalom pontos meghatározására használják a minta jódtartalmú titrálószerek hozzáadásával. A mintát megfelelő oldószerben kell feloldani a víz teljes felszabadításához. Ez a módszer 0,01 %-tól 100 %-ig terjedő víztartalom meghatározására használható, és gyors, pontos és reprodukálható eredményeket biztosít. Az Aquastar® Karl Fischer-reagensekkel kiváló minőségű, volumetrikus Karl Fischer-reagensek, egy- és kétkomponensű reagensek, valamint egyes speciális mintákhoz való speciális készítmények teljes választékát kínáljuk. Minden titrálószer és oldószer nem tartalmaz kloroformot.
- Aquastar® térfogatmérő reagensek - Előnyök
- Nagy pontosság és kiváló precizitás
- Reagensek minden típusú alkalmazáshoz
- Gyors titrálás és reprodukálható eredmények
- Nem kristályosodik
- Innovatív összetétel speciális alkalmazásokhoz /li>
- Gyors kondicionálás és stabil drift
- Egykomponensű reagensek - az egykomponensű titrálási módszer egy reagensben, a titrálószerben tartalmazza az összes olyan reaktív vegyületet, mint a jód, a bázis, a kén-dioxid és a Karl Fischer-reakcióhoz szükséges megfelelő alkohol. Aquastar® CombiTitránsok különböző koncentrációkban kaphatók a magasabb és alacsonyabb víztartalmak pontos meghatározásához. Aquastar® CombiMethanol és Aquastar<® CombiSolvent olyan oldószerek, amelyeket általában egykomponensű titrálószerekkel együtt használnak a minta feloldására. A mi Aquastar® CombiMethanolunk tökéletesen alkalmas Karl Fischer-titrálásra, alacsony, 0,01%-os víztartalommal rendelkezik, és a mellékreakciók elkerülése érdekében mentes a szennyeződésektől. Az Aquastar® CombiSolvent metanolmentes oldószer, és minden olyan mintához használható, amely etanolban oldódik. Az egykomponensű titrálás mindenféle mintához használható, de előnyösebb a gyakran változó mintamátrixok titrálásához és olyan mintákhoz, amelyekhez szolubilizátor hozzáadása szükséges.
- Kétkomponensű reagensek - a kétkomponensű rendszerben a titrálószer jódból és alkoholból áll, míg a kén-dioxid és egy bázis az oldószerben oldódik. A Aquastar® kétkomponensű titrálószereket együtt kell használni a Aquastar® kétkomponensű Soldószer. Két különböző titrálószer-koncentráció áll rendelkezésre a magasabb és alacsonyabb víztartalomhoz. A kétkomponensű Karl Fischer volumetriás módszer jobb pufferkapacitást, gyorsabb titrálási sebességet és valamivel jobb titrálási stabilitást mutat. Gyakran használják azonos mintamátrixokból származó sorozatokhoz vagy erősen savas vagy lúgos mintákhoz.
- Reagensek aldehidekhez és ketonokhoz - Aquastar® CombiTitrant 5 Keto és Aquastar® CombiSolvent Keto reagensek szükségesek a Karl Fischer-titrálás elvégzésekor a keton- és aldehidminták vízanalíziséhez. Mellékreakciókat okoznak, ha standard reagenseket használnak metanol oldószerrel. Ezért metanolmentesek, hogy megelőzzék a mellékreakciókat és a megbízhatatlan végpontokat.
- Speciális reagensek olajokhoz és zsírokhoz - az olajok, zsírok és hosszú szénhidrogének általában nem oldódnak metanolban. Az ilyen minták feloldásához további oldószerekre van szükség a víz teljes felszabadításához. Válassza az Aquastar® CombiSolvent Oil, a>, CombiSolvent Fats, vagy Solvent Oils & Fats reagensek az ilyen mintákhoz, hogy pontosan meghatározható legyen a víztartalmuk. További szolubilizátorral vannak ellátva az olyan minták, mint az ásványi olajok, kerozin, üzemanyag, növényi olajok, zsírok, krémek vagy kenőcsök feloldásához a Karl Fischer-titráláshoz.
Aquastar® Reagensek a Coulometriás Karl Fischer-titráláshoz
A Coulometriás Karl Fischer-titrálás előnyös a nagyon alacsony víztartalmú, jellemzően 10 ppm és 10.000 ppm közötti folyadékminták esetében. Ez egy közvetlen módszer, és a szükséges jód a titrálás során keletkezik. Kiváló Aquastar® Coulometriás Karl Fischer-reagensek választékunk membránnal és membrán nélküli titrálócellákhoz is kapható. Minden coulometrikus reagensünk kloroformmentes.
- Aquastar® Coulometriai reagensek - Előnyök
- Nagy pontosság és kiváló precizitás
- Gyors titrálás és reprodukálható eredmények
- Gyors kondicionálás és stabil drift
- Az anód- és katódkamrához csak egy reagens szükséges
- Coulometriai reagensek membrán nélküli cellákhoz - Coulometriai reagensünk Aquastar® Aquastar® CombiCoulomat fritless, és Aquastar® Anolyte használható coulometrikus Karl Fischer-titráláshoz membrán nélküli cellákhoz.
- Coulometriai reagensek membránnal rendelkező sejtekhez - a Aquastar® CombiCoulomat frit reagens diafragmával rendelkező sejtekhez készült, míg az Aquastar®CombiCoulomat frit nélküli reagens diafragmával rendelkező és diafragma nélküli sejtekben egyaránt használható. Mindkét reagens egyetlen oldatban tartalmazza az összes reakciókomponenst, és az anód- és katódkamrába egyaránt adagolható. Előnye, hogy csak egy reagensre van szükség.
- Coulometriás reagensek aldehidekhez és ketonokhoz - speciális metanolmentes reagenseket is kínálunk aldehid és keton mintákhoz. A Aquastar® Anolyte K és Aquastar® Catholyte K reagensek segítségével pontosan meghatározható az aldehid- és ketonminták víztartalma.
Aquastar® vízszabványok
Az Aquastar® portfólió kiváló vízszabványok széles választékát tartalmazza a titer meghatározásához, a Karl Fischer berendezések ellenőrzéséhez és a mért eredmények ellenőrzéséhez. A Aquastar® vízszabványok az ISO 17034 szabványnak megfelelő CRM-ek (Certified Reference Materials), amelyeket DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditált laboratóriumunkban. Az átláthatóság fenntartása érdekében a minőségirányítási (QM) dokumentációhoz tételspecifikus analitikai tanúsítványt biztosítunk.
- A szabványok szilárd és folyékony formátumban állnak rendelkezésre. Az Aquastar® vízszabványok ampullákban, különböző koncentrációkban a napi titer meghatározásokhoz és a műszeres ellenőrzésekhez. A Karl Fischer kemencés módszerhez való speciális standardok, egy olajstandard, valamint egy laktózstandard a gyógyszeripar számára egészíti ki a választékot.
SmartChemicals a titráláshoz és a Karl Fischer-titráláshoz
Innovatív SmartChemical portfólió lehetővé teszi a reagensek, standardok és a titrátor közötti kapcsolatot. Aquastar® Karl FischerTitrálóink és Aquastar® vízszabványaink, valamint a Titripur® térfogatmérő oldataink és Certipur® térfogatmérő standardjaink vezeték nélkül továbbítják az adatokat a titrátorhoz. A címkébe integrált SmartChemical RFID (rádiófrekvenciás azonosító) címke rövid érintése kiküszöböli az átviteli hibákat, időt takarít meg, védi az adatokat és növeli a hatékonyságot.
A SmartChemicals használatának előnyei
- Gyors és biztonságos adatátvitel
- Növeli a hatékonyságot
- Egyszerűen használható, könnyen bevezethető
- Kiterjesztett minőségirányítás
Kapcsolódó források
- Article: Determination of Water in Cannabis & Hemp by Karl Fischer Titration
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
- Article: Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Brochure: Accurate Water Determination – Aquastar® Reagents and Standards for precises Karl Fischer results
Karl Fischer titration using our Aquastar® reagents and standards allows for easy and highly accurate water content determination in gases, liquids and solids. It is not without reason that no other method is as widespread as this one: determination of water content according to Karl Fischer is rapid, accurate and reliable; it is therefore the method of choice for quality and in-process control, production, and research and development.
- Brochure: DEA Requirement to Purchase Karl Fischer Reagents (Only for North America)
The United States Drug Enforcement Administration (DEA) controls specific chemicals under the Domestic Chemical Diversion Control Act of 1993. SigmaAldrich requires customers to complete a Sigma-Aldrich DEA List I and II Chemical Authorized Purchaser form for specific transactions before selling DEA regulated chemicals.
- Tips & Tricks: Karl Fischer Titration - Measuring Water Content of Samples that do not Easily Release Water
A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
- Flyer: Coulometric Anolyte Reagent
Method designed to determine very low levels of water in samples.
- Flyer: Coulometric Reagents for Aldehyde & Ketone Samples
Accurate water determination results with the Karl Fischer method in samples containing aldehydes or ketones
- Flyer: Smart Chemicals
Supelco® SmartTitrants and SmartStandards provide instant and seamless data transfer via RFID tags.