Vitaminok
A vitaminok az élő szervezetek sejtműködéséhez és növekedéséhez nélkülözhetetlen szerves vegyületek. A legtöbb vitamint a szervezet nem tudja szintetizálni, ezért fontos, hogy táplálékból és/vagy étrend-kiegészítőkből szerezzük be őket. A vitaminok szerepét folyamatosan vizsgálják a táplálkozás/élettudományi kutatásokban, az anyagcsere-kutatásban, a mikrobiom-kutatásban, az agrártudományban és a betegségkutatásban, hogy jobban megértsük, hogyan befolyásolják a vitaminok a sejtnövekedést, a sejtregenerációt, a betegségeket és az általános egészséget. Ezen túlmenően a vitaminokat széles körben használják kiegészítőként a sejttenyésztő közegekben, mivel a sejtek növekedésének és fejlődésének kulcsfontosságú szubsztrátjai.
A 13 alapvető zsírban és vízben oldódó vitamin a következő: A, C, D, E, K, B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantoténsav), B7 (biotin), B6, B12 és folsav (folsav és B9). Vegyületeink tápközeg-kiegészítőként használhatók aerob és anaerob mikroorganizmusok tenyésztéséhez a szaporodó sejtek életképességének javítása, valamint mikroorganizmusok szelektív izolálása és tenyésztése céljából.
A vitaminkutatási termékek, keverékek és készletek széles választékát kínáljuk. Termékeink nagy tisztaságúak, hogy biztosítsuk az életkutatásai során a következetességet, a megbízhatóságot és a minőséget. Ezen túlmenően különböző méretekben és súlyokban kínáljuk a legkorszerűbb csomagolásban, amelyet úgy terveztünk, hogy minimalizálja a vegyületek lebomlását és biztosítsa az optimális eltarthatóságot.
Vitaminok sejttenyésztéshez
A sejttenyésztési közegeket gyakran egészítik ki FBS-szel vagy magzati szarvasmarha szérummal, amely a növekvő sejtek számára kritikus vitaminforrás. Számos médium készítményt dúsítanak specifikus vitaminokkal is, amelyek szélesebb körben alkalmassá teszik őket a sejtvonalak kibővített köréhez. A B-csoportba tartozó vitaminok a sejtproliferációhoz szükségesek közé tartoznak. Egyes táptalajok magasabb A és E-vitamin-tartalommal is készülnek. A táptalaj-készítményekben gyakran megtalálható egyéb vitaminok közé tartozik a biotin, a riboflavin és a tiamin.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Vitamin Mixtures – Plant Tissue Culture
Preparation of Solutions from Packaged Powder, Media Preparation using Vitamin Solutions, Vitamin Mixtures Composition Table
- Article: Vitamin E, Tocopherol, in Cell Culture
Importance and uses of vitamin E (tocopherol) in serum-free eukaryotic, including hybridoma and chinese hamster ovary (CHO), cell cultures.
- Article: Vitamin B12, Cobalamin, in Cell Culture
Importance and uses of Vitamin B12 in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell cultures.