Merck
Szilikon anyagok
A polisziloxán, közismert nevén szilikon és szilikonolaj reprezentatív kémiai szerkezete
SZILIKONOK
A szilikonok, más néven polisziloxánok, olyan szintetikus polimerek, amelyek szilícium-oxigén gerinccel rendelkeznek, mint a szilícium-dioxid, de további szerves csoportokat tartalmaznak. A homológ szénalapú polimerekkel ellentétben ezek a vegyületek a sziloxán (-Si-O-) kötés kivételes fizikai-kémiai tulajdonságainak köszönhetően a fizikai és kémiai tulajdonságok egyedülálló kombinációját mutatják. A szilíciumtartalmú kopolimerek és a szilíciummal módosított hálózatok rendkívül nagy gerinchoz tartozó rugalmassággal és nagyon alacsony, -120 °C körüli üvegesedési átmeneti hőmérséklettel (Tg) rendelkeznek. Emellett jó termikus és oxidatív stabilitást, nagy gázáteresztő képességet, kiváló dielektromos tulajdonságokat, biokompatibilitást és minimális felületi feszültséget mutatnak.
Bővebben
SILIKONOK OSZTÁLYZÁSA
A szilikon (polisziloxán) szilikonpolimerek különféle szilikon anyagtulajdonságokat mutatnak, és folyadékok, elasztomerek vagy gyanták kategóriájába sorolhatók. A mérsékelt molekulatömegű polimerek a folyadékok közé sorolhatók, míg a nagy molekulatömegű, enyhén térhálósodott polimerek elasztomerek. Az alacsony molekulatömegű gyanták funkciós csoportokat, általában hidroxil-, alkoxi- vagy klórcsoportokat tartalmaznak, amelyek hidrolízis és/vagy kondenzáció útján erősen térhálós szerkezeteket alkotnak.
Az alaptermékeink gyakori szilikon anyagtudományi alkalmazásai közé tartoznak:
  • Szilikon elasztomerek, mint például a polidimetil-sziloxán (PDMS), a lágy litográfiában és a nanoszóró alkalmazásokban használt mintázott bélyegekhez
  • Dielektromos anyagok elektrosztatikus működtetőkhöz és dielektromos energiagyűjtőkhöz
  • Elektronikai eszközök kapszulázási és csomagolóanyagai
  • Felületi tulajdonságokat módosító reagensek mikrofluidikai alkalmazásokhoz
SILIKON-KOPOLIMEREK ÉS HOMOPOLIMEREK/h2>
A szilikon ko- és homopolimerek alacsony vízfelvételű hidrofób felületet képeznek, és elsősorban kenőanyagok, habok és polimer ragasztók előállítására használják.
A katalógusunkban található szilikonok:
  • Nem reaktív helyettesítő anyagok, amelyek a mechanikai és hőmechanikai tulajdonságokat hangolják (például üvegesedési hőmérséklet)
  • Reaktív helyettesítő anyagok és végcsoportok, amelyek lehetővé teszik a kémiai módosítást (például a térhálósítást)
  • Változó molekulatömegek és viszkozitási szintek.
SILIKON-OLYOK
Katalógusunkban szilikonolajok (vagy szilikonfolyadékok) szerepelnek, amelyek bármilyen folyékony polimerizált sziloxánok, amelyek szerves oldalláncokkal rendelkeznek. Ezek termodinamikailag stabilabbak, mint más sziloxánok, a nagy kötési energiájú, erősen polarizált Si-O-Si kötésnek köszönhetően. A szilikonfolyadékok a szabadon forgó metilcsoportok, valamint a gyenge molekulák közötti vonzóerők miatt nagyobb szerkezeti rugalmasságot, áteresztőképességet és kenőképességet mutatnak. Ezen túlmenően az alacsonyabb felületi feszültségnek köszönhetően kiváló nedvesedési és filmképző tulajdonságokkal rendelkeznek, valamint szagtalanok, nem mérgezőek, víztaszítóak, vegyszer- és UV-állóak.
Szilikonolajok széles választékát kínáljuk különböző viszkozitási fokozatokkal, amelyek 25 ˚C-on 5 c St (vagy 5 mPa∙s) és 100 000 c St (vagy 100 000 mPa∙s) között mozognak. Szilikonolajaink fűtő- és hűtőfolyadékként használhatók a hőkezelésben. Víz/olaj rendszerekben alkalmazva sziloxánjaink stabil mikrocseppekből álló emulziókat hoznak létre, amelyeket széles körben használnak a DNS- és vérelemzésben, kémiai reakciókban, gyógyszerkutatásban, tintaformulákban, kozmetikumokban, textíliákban és háztartási termékekben.