Merck
Organolitium reagensek
Közelkép egy palack kupakjáról, amelyen egy fehér kör fölött egy "M" betűs logó látható, a kör alsó szélén pedig piros színnel a "Sure|Seal™" felirat.
A lítiációs kémia Schlenk és Holtz felfedezése óta a modern ipari szintézisben jól bevált technikává vált. A rendkívül összetett természetes termékek szintézisének és a kémia eddig feltérképezetlen területeinek feltérképezéséhez szükséges új kémiai szerkezetek előállításának igényével a lítiumorganikus reagensek az ismert kötésképződések (pl. nukleofil addíció és szubsztitúció) kialakításában és a szerves szintézis új technológiáinak kifejlesztésében nélkülözhetetlen elemekké váltak. 
Az organolitiumvegyületek erős bázisok és nukleofilok lévén kiemelkedő jelentőségre tettek szert, mint kulcsfontosságú köztes termékek és nagy hatású reagensek a szerves szintézisben. 
Bővebben
Alkalmazási területek:
  • Az organolitium-reagensek gyakran vesznek részt keresztkapcsolási reakciókban.
  • A butillitium n-butillitium izomerjei, a királis sec-butillitium és t-butillitiumot széles körben használják a szerves szintézisben, mint polimerizációs iniciátorokat, a sec-butil-karbanionok forrását és mint erős bázist a Grignard-reakciókban.
  • A nagymértékben sztereokémiailag dúsított organolitiumvegyületek sokoldalú és keresett szintetikus köztitermékek a sztereoszelektív szintézisekben.
Mivel a szerves lítiumreagensek nagyfokú érzékenységet mutatnak mind a levegővel, mind a nedvességgel szemben, ezért kiváló minőségű csomagolást biztosítunk Sure/Seal™ palackokban, hogy meghosszabbítsuk e reagensek élettartamát. A kisebb méretű palackok kevesebb tűbevezetést igényelnek a reagens térfogatának elfogyasztásához. Ezért számos fémorganikus reagensünket is áttérünk az exkluzív 25 ml-es Sure/Seal™ csomagolásra, hogy csökkentsük a hulladékot és az instabilabb reagensek bomlását.
Történjen meg, hogyan járulhatnak hozzá fémorganikus reagenseink az Ön tudományos felfedezéseihez.