Sejtkultúra médiumok és pufferek
Dulbecco, Eagle, Ringer és más úttörő orvosok és tudósok érdeme, hogy az általuk kifejlesztett médiakészítményeket ma is széles körben használják. Ezeknek és más klasszikus médiumoknak a változatait finomították a különböző emlőssejtkultúrák fiziológiailag releváns környezetének igényeire reagálva. Akár adherens szuszpenziós fenotípusokat termeszt, akár FBS-szel vagy anélkül, akár magas vagy alacsony glutaminszintű, akár azonnal felhasználható folyékony vagy könnyen tárolható porra van szüksége - itt megtalálja, amire a sejttenyésztéshez szüksége van. Ezeket a táptalajokat és sókat, valamint összetevőiket sejttenyésztési alkalmazásokhoz minősítettük, és a legkorszerűbb létesítményeinkben állítjuk elő.
Raktárkészleten lévő és testreszabható biofeldolgozási sejtkultúra-közeg (CCM) termékeink növelik a termelékenységet a mAb, vakcina, gén/sejtterápiás folyamatok upstream folyamataiban.
A sejttenyésztési táptalajok összetételét a kutatások évtizedei során optimalizálták a különböző sejtfiziológiára reagálva. Válassza ki az olyan médiumokat, mint a DMEM, MEM, RPMI-1640, Ham's F-10 & F-12 formulációk, valamint a szérummentes oldatok, mint az M199.
A növényi táptalajok, mint például a Murashige és Skoog (MS táptalaj), a Gamborg's B5 és a Phytamax™ Orchidea táptalajok alapvető mikrotápanyagokat, makrotápanyagokat, szerves anyagokat, vitaminokat és növényi növekedésszabályozókat tartalmaznak a sejtek, szervek és szövetek növényi tenyésztéséhez.