Merck
KezdőlapProductsLaboreszközökPCR kellékek és berendezések
PCR kellékek és berendezések
A polimeráz láncreakció (PCR) egy nagy teljesítményű molekuláris biológiai alaptechnika. Ez egy hatékony és gyors in vitro módszer specifikus DNS- vagy RNS-szekvenciák enzimatikus amplifikációjára különböző forrásból származó nukleinsavakból. Egy egyszerű PCR-reakció szintetikus oligonukleotid-primerekből áll, amelyek a cél-DNS-szekvenciát, a cél-DNS-t, egy termosztatibilis DNS-polimerázt és dNTP-ket szegélyezik. A templát denaturációját, a primerek lágyítását, majd a lágyított primerek hosszabbítását magában foglaló ismétlődő ciklussorozat óriási mennyiségű DNS-t eredményez. Mivel az egyik ciklusban szintetizált szálak a következő ciklusban sablonként szolgálnak, a DNS-mennyiség milliószoros növekedése érhető el mindössze 20 ciklus alatt. A PCR-mikrolemezektől kezdve a PCR-mikrolemezfedőkön, lemezfedőkön, pipettahegyeken, PCR-csöveken és termociklálókon keresztül fedezze fel a PCR-felhasználási cikkek és berendezések átfogó kínálatát, hogy a PCR-munkafolyamat minden lépését támogassa. 
Bővebben
PCR termociklálók és miniciklálók DNS-amplifikációhoz
A thermocycler (más néven PCR-gép vagy termocycler) olyan laboratóriumi eszköz, amely ismétlődő ciklusokban melegíti és hűti a mintákat, hogy megkönnyítse a DNS vagy RNS polimeráz láncreakcióval történő felerősítését. Ezek a gépek általánossá váltak a laboratóriumokban, bár a mini vagy hordozható termociklálók bevezetése megkönnyítette a PCR-reakciók terepen és tanteremben történő elvégzését. Sok termocikláló programozható, és lehetővé teszi a felhasználók számára a gyakran használt protokollok elmentését. A PCR általában 20-35 ciklust igényel, amely két-három hőmérsékleti lépést (denaturáció, lágyítás és hosszabbítás) foglal magában. A sebességet, rugalmasságot és PCR-optimalizálást ötvöző Eppendorf® Mastercycler termociklere alkalmas a továbbfejlesztett PCR-funkciók, például a 2D-Gradient és az alapos dokumentációs képességek használatára. Ezen kívül kínálunk Benchmark Scientific TC termociklereinket is, amelyeket kisebb átviteli igényeket kielégítő, ugyanakkor azonos funkcionalitás és a nagyobb egységekhez képest alacsonyabb ár mellett terveztek. 
Ezeken kívül fedezze fel a PCR-lemezek különféle további tömítéseit, köztük az eXTReme™ lemeztömítéseket, a ThermalSeal RTS™ lemeztömítéseket és az AlumaSeal® PCR lemeztömítéseket, hogy megfeleljen a PCR-munkafolyamat igényeinek.
PCR lemezek,  csíkok és filmek
A BRAND® PCR termékek segítségével megvédheti mintáit a szennyeződéstől és a párolgástól. A tisztaszobás gyártás, a kiváló minőségű alapanyagok és az akkreditált laboratóriumok által végzett zökkenőmentes minőségellenőrzés biztosítja a tisztasági követelmények következetesen magas színvonalát. A lemezekhez és csövekhez illeszkedő tömítőfóliák és fedelek jelentősen csökkentik a párolgási veszteséget, és megbízható elemzéseket tesznek lehetővé, még kis mintamennyiségek esetén is. A BRAND® PCR fogyóanyagok mindig DNáztól, DNS-től, RNáztól és endotoxinoktól mentesek. Kínálunk továbbá Eppendorf® twin-tec twin-tec...nbsp;PCR lemezek amelyek ötvözik a polipropilén és a polikarbonát anyagok használatának előnyeit, miközben a A Corning® Thermowell PCR 96 lyukú lemezek alkalmasak a legtöbb termokilométerhez és ideálisak a nagy áteresztőképességű automatizáláshoz.
PCR pipettahegyek és szűrőhegyek
Tekintse meg a megbízható pipettahegyek széles választékát, beleértve az olyan piacvezető termékeket, mint a ART® pipettahegyek termékválasztó táblázatunkban. Ezen kívül, BRAND® a pipettahegyeket és szűrőhegyeket tisztaszobában, a legmodernebb gyártási körülmények között gyártjuk, és automatikusan rack-csomagoljuk és csomagoljuk, hogy biztosítsuk a hegyek egyenletesen magas minőségét. BRAND® pipettahegyek és szűrőhegyek nagy tisztaságú polipropilénből készülnek, mentes a DiHEMDA, oleamid, DNS (< 40 fg), RNáz (< 8.6 fg), endotoxinoktól (< 1 pg) és ATP-től (< 1 fg). Emellett büszkék vagyunk arra, hogy az Eppendorf® termékek portfólióját kínáljuk, mint például az Eppendorf pipettahegyeket, amelyeket folyadékkezelési alkalmazásokhoz használnak. Hasznosak a gyorsabb feldolgozáshoz és a keresztszennyeződések elkerülésére. A Eppendorf® pipettahegyek a hiánypótló alkalmazásokhoz a térfogatkapacitások, a steril és nem steril igények, valamint az állványozás szerint. Továbbá, az Axygen fogyóeszközök között nem csak pipettahegyek szerepelnek, hanem számos mikrolemez opció is, hogy megfeleljenek az Ön speciális alkalmazási igényeinek. 
Kapcsolódó termékforrások
  • Brochure: Reagents for PCR
    Roche has provided the gold standard in PCR reagents. Our advanced isolation, purification, and manufacturing techniques ensure that you receive not only the clearest, most reliable results, but also convenience and affordability to fit any laboratory budget.
  • Brochure: PCR
    Suitable for use with 96-well PCR plates as well as standard and low profile Thermo-Strips. Easy to apply without the aid of a capping tool. The flat surface of each cap facilitates sample labeling using a marker pen or adhesive stickers and large labeled end-tabs aid orientation and removal.
  • Tech Article: Complete Solutions for PCR Assay Development
    We offer a wide variety of Polymerase Chain Reaction (PCR) reagents, kits and tools to meet your experimental needs at any stage of development or manufacturing.
  • Protocol: PCR/qPCR/dPCR Assay Design
    The process of assay design is greatly facilitated by adoption of suitable design software. OligoArchitect provides two options for design support. The first is OligoArchitect Online, a software design tool with a wide range of options. If the design requires a specialized capability, the second option is to request the design via OligoArchitect Consultative, utilizing the assistance of our expert molecular biologists.
  • Protocol: FFPE Tissue
    Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases. Since the archived DNA is usually available in limited quantities, amplification of the samples is essential.
  • Quick Reference Guide: ProbeFinder
Oldal: 1 / 2